Search Thermo Fisher Scientific
オートサンプラーバイアルクロージャーには、プラグ、スナップキャップ、セプタム、スクリューキャップ、クリンプキャップがあります。いずれも、品質および信頼性に定評があります。
スクリューキャップは不活性で気密性が高く、シリンジ針で穴を開けて試料を直接分注できます。
予めセプタムを組み込んだスナップキャップは、親指で押さえるだけで、効果的に蒸発を防止します。
スズ製プレートキャップまたはスズ製プレートとアルミニウムの複合キャップで、予めセプタムを組み込んだクロージャーまたはセプタムを組み込んでないタイプがあります。スズ製プレートとアルミニウムの複合キャップは、簡単にクロージャーをクリンプし、また取り外しができるアルミニウム製のスカートを特徴としています。
特殊アプリケーション用に設計されたバイアルセプタムです。すべての 20 mm 磁気および非磁気のクリンプ式クロージャー
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.