特殊バイアル
別の種類のバイアルが必要なお客様へ
さまざまな用途やオートサンプラーの要件を満たすために、特別のバイアルとクロージャーを各種取り揃えています。これらの特殊バイアルには、EPA、ヘッドスペース、洗浄済み、反応、4 mL、サンプル保存用、シェルなどのバイアルがあります。 
関連する特殊バイアル
EPA バイアル
EPA 40 CFR 136「Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants(汚染物質分析の検査手順を確立するためのガイドライン)」および EPA 40 CFR 141「National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water(飲料水中トリハロメタンのコントロール)」に基づく個別採水に推奨されます。
ヘッドスペースバイアル
ヘッドスペースバイアル
ヘッドスペースバイアルは、OEM 仕様と同等またはそれ以上のスペックを発揮することで、オートサンプラーとの互換性を確保します。
4 mL バイアル
4 mL バイアル
この高品質ガラス製 4 mL(13 mm)の 15 x 45 mm バイアルは、13 ~ 425 のスクリューキャップ付きで、さまざまなオートサンプラーに適合します。
サンプル保存用バイアル
サンプル保存用バイアル
これらの保存用スクリューバイアルキットは、サンプルを安全かつ便利に保管します。
シェルバイアル
シェルバイアル
シェルバイアルは、多くの日常的 HPLC アプリケーションに適していて、経済的です。インサート付きのネックレスバイアルは、正しく適合するように、ポリエチレン製プッシュインキャップを含むキットとして販売されています。