GC インジェクター
生産性の拡大を目的として設計された Instant Connect インジェクター
当社の高品質のサンプルインジェクター、バルブ、サンプル用ループおよびアクセサリーで、ご使用のクロマトグラフィー装置の性能を高めて最適化します。  
下記の製品ラインアップをご覧いただくか、ご使用のアプリケーションやワークフローのニーズに適した製品を選択するためのアドバイスを当社にご用命ください。
お問い合わせ
GC インジェクター
Thermo Scientific TRACE 1300 GC シリーズ用の Thermo Scientific Instant Connect スプリット/スプリットレスインジェクターを使えば、ダウンタイムの短縮、メンテナンスの簡素化、システムパフォーマンスの向上が実現します。 
関連する TRACE 1310 シリーズ GC のビデオ
ビデオで違いをご確認ください。
新規設計された小型の多用途システム Thermo Scientific TRACE 1300 および 1310 は、QA/QC 分析とルーチン分析を行うラボでの生産性を高め、コストを削減できます。
Instant Connect GC インジェクター
Instant Connect GC injectors
信頼性が高く、堅牢で便利、メンテナンスも容易な Instant Connect インジェクターモジュールをご活用ください。
  • きわめて要件の厳しいサンプルの分析にも対応する、幅広い注入モードを利用可能
  • 動作範囲全域で業界最高の 0.001 psi という制御機能を保証する IEC(統合電子制御)により、優れた保持時間安定性が実現
  • 分析のニーズに応じて、必要な Instant Connect インジェクターの選択および交換が可能
Instant Connect スプリット/スプリットレス(SSL)インジェクター
  • 数多くの GC および GCMS アプリケーションに最適
  • 最適化された温度プロファイルにより、幅広い分析対象物で正確な注入を実現
  • クールインジェクターヘッドにより、セプタムの熱負荷を最小限に抑え、寿命を延長し、ブリーディングを低減
  • スプリットモードでは 50 μL までの大容量注入に対応
Instant Connect スプリット/スプリットレス(SSL)バックフラッシュインジェクター
  • 追加の補助ガスを必要としない、統合型バックフラッシュ機能を備えた SSL インジェクター
  • 比重の大きい化合物や不要な化合物の除去に最適で、分析時間の短縮とカラム寿命の延長を実現
Instant Connect ヘリウムセーバースプリット/スプリットレス(SSL)インジェクター
  • 特許技術のインジェクター設計
  • ヘリウムをキャリアガスとして用いる分析中のヘリウム消費量を大幅に削減
  • 機器メソッドの変更は不要
Instant Connect 温度プログラム気化(PTV)インジェクター
  • コールドインジェクターの無差別な性能と気化インジェクターの堅牢性を兼ね備えたインジェクター
  • 熱に不安定な化合物や揮発範囲が広い場合に最適
  • 溶剤スプリットモードで 250 uL までの大容量注入が可能
  • オンカラム注入モードを利用可能
  • 低温冷却オプションにより周囲温度以下の稼動に対応
Instant Connect 温度プログラム気化(PTV)バックフラッシュインジェクター
  • 追加の補助ガスを必要としない、統合型バックフラッシュ機能を備えた PTV インジェクター
  • 比重の大きい化合物や不要な化合物の除去に最適で、分析時間の短縮とカラム寿命の延長を実現
  • 溶剤スプリットモードで 250 uL までの大容量注入が可能
  • 低温冷却オプションにより周囲温度以下の稼動に対応
Instant Connect コールドオンカラムインジェクター
  • GC 分析を沸点のきわめて高い化合物にまで拡大する、真のコールドオンカラムインジェクター
  • 熱に不安定な化合物や分解しやすい化合物にも最適
Instant Connect ガスサンプリングバルブ(GSV)インジェクター
  • 正確な量の気体サンプルをキャピラリまたは充填カラムに迅速に直接導入
  • 複雑な GC コンフィグレーションは不要
  • 20 ~ 1000 μL の範囲で容量が異なるサンプリングループを利用可能
  • オプションでバックフラッシュ機能を提供
登録してこれらのオンデマンド GC e-learning にご参加ください
登録してこれらのオンデマンド GC e-learning にご参加ください