定量パフォーマンスにおける揺るぎない信頼性
TSQ 9610 GC-MS/MSシステムは、アトグラムレベルの感度およびクラス最高レベルの選択反応モニタリング(SRM)パフォーマンスを発揮し、サンプル分析に必要な検出限界値に常に対応することができます。お客様の感度のニーズに応じて、堅牢なThermo Scientific ExtractaBriteイオン源、超高感度かつ超堅牢なThermo Scientific Advanced Electron Ionization(AEI)イオン源のどちらかをお選びいただけます。
XLXR電子増倍管検出器は、従来の設計との比較で、ダイナミックレンジを2倍に拡張します。ダイナミックレンジの拡張は、1つの検量線で複数メソッドの組み合わせを可能にし、低濃度と高濃度の化合物の分析をシングルランで処理できるようにします。
稼働時間に対する揺るぎない信頼性がフルタイムの生産性を実現
TSQ 9000 GC-MS/MSシステムは、ハイスループットアプリケーションにおける複雑なサンプルマトリックスにターゲットを絞って設計されています。NeverVentテクノロジーに真空プローブインターロック(VPI)とV-Lockソースプラグを組み合わせることで、カラム交換やイオン源洗浄などの計画的メンテナンスが質量分析計のベント不要で実行可能になり、稼働時間が向上します。NeverVentテクノロジーは、Thermo Scientific ExtractaBriteおよびThermo Scientific NeverVent Advanced Electron Ionization(NV-AEI)源の両方で利用できます。
投資に対する揺るぎない信頼性
装置導入の迅速化は、結果と収益にいたるまでの時間を短縮します。そのためTSQ 9610トリプル四重極GC-MS/MSシステムには、別プラットフォームからの移行、メソッドの開発、サンプルの分析を行う際に、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供する包括的な自動化ツールセットが用意されています。こうしたインテリジェンスのビルトイン化により、オペレータートレーニングの必要性が低減し、生産性の最大化までの時間が短縮され、迅速なROIが実現します。
サンプルスループットに対する揺るぎない信頼性
サンプルスループットの最大化は、短時間での結果取得に不可欠です。TSQ 9610トリプル四重極GC-MS/MSシステムには、ユーザー中心の革新的な機能が組み込まれており、サービス間隔の延長、メンテナンスの削減、メソッドの統合によりサンプルスループットを向上させながら、結果の品質を確実に維持できます。
あらゆるワークフローに最適な選択肢
直感的に扱えるThermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)は定量ワークフローの合理化に役立ち、Thermo Scientific Appslab分析アプリケーションライブラリから即時利用可能なThermo Scientific eWorkflowsをダウンロードすることにより、メソッド開発を速やかに開始することができます。Thermo Scientific TraceFinderソフトウェアは、食品、環境、法医中毒学のアプリケーションにおける簡単かつ迅速なターゲットおよびノンターゲット分析に役立ちます。食品中のダイオキシンの分析に関しては、すべてのラボで簡単に実装できるフルセットのeWorkflowをご利用いただけます。
GC-MS/MS Webセミナー
ダイオキシン検出に関する新しいEC規制への対応と
GC-MS/MSを用いた確認
Esteban Abad Holgado(サイエンティスト、ダイオキシン研究所長、Consejo Superior de Investigaciones Cientificas(IDAEA-CSIC)、スペイン)
Cristian Cojocariu(シニアGCトリプル四重極質量分析スペシャリスト、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
オンデマンドで視聴 
トリプル四重極GC-MSへの簡単な移行
Paul Silcock(マーケティングマネージャー、トリプル四重極GC-MS、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Cristian Cojocariu(シニアアプリケーションスペシャリスト、トリプル四重極GC-MS、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
GC-MS/MSによる多成分残留農薬測定
Zareen Khan(リサーチアソシエイト、ICAR国立ブドウ研究センター、National Referral Laboratory、プネ、インド)
Shidhar Jayaram Gawade博士(アプリケーションマネージャー、GC/GC-MS、サーモフィッシャーサイエンティフィック、インド)
オンデマンドで視聴
QuEChERSおよびGC-MS/MSワークフローソリューションを利用したルーチン多成分残留農薬法の検証
David Steiniger(シニアアプリケーションサイエンティスト、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Laszlo Hollosi(食品安全アプリケーションケミスト、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
オンデマンドで視聴
ダイオキシン検出に関する新しいEC規制への対応と
GC-MS/MSを用いた確認
Esteban Abad Holgado(サイエンティスト、ダイオキシン研究所長、Consejo Superior de Investigaciones Cientificas(IDAEA-CSIC)、スペイン)
Cristian Cojocariu(シニアGCトリプル四重極質量分析スペシャリスト、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
オンデマンドで視聴 
トリプル四重極GC-MSへの簡単な移行
Paul Silcock(マーケティングマネージャー、トリプル四重極GC-MS、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Cristian Cojocariu(シニアアプリケーションスペシャリスト、トリプル四重極GC-MS、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
GC-MS/MSによる多成分残留農薬測定
Zareen Khan(リサーチアソシエイト、ICAR国立ブドウ研究センター、National Referral Laboratory、プネ、インド)
Shidhar Jayaram Gawade博士(アプリケーションマネージャー、GC/GC-MS、サーモフィッシャーサイエンティフィック、インド)
オンデマンドで視聴
QuEChERSおよびGC-MS/MSワークフローソリューションを利用したルーチン多成分残留農薬法の検証
David Steiniger(シニアアプリケーションサイエンティスト、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Laszlo Hollosi(食品安全アプリケーションケミスト、サーモフィッシャーサイエンティフィック)
オンデマンドで視聴
NOW Foods:TSQ 9610 GC-MS/MSがもたらす信頼性(英語)
NOW FoodsのQCラボで行われている、TSQ 9610トリプル四重極GC-MS/MSを用いた汚染物質検出と、サーモフィッシャーサイエンティフィックとのコラボレーションパートナーシップについて説明します。
Bureau Veritas performs environmental contaminants analysis on the TSQ 9610 GC-MS/MS
NeverVent technology enabled increased instrument uptime, reduced maintenance performed and consistently detected low level peaks for Bureau Veritas.
*必須項目