Search Thermo Fisher Scientific
プロセス条件は、さまざまな金型形状と押出し後のアクセサリーにより、ラボでシミュレーションが可能です。高温のポリマー溶融物は、トルクレオメーターやコンパウンダーで適切な金型を備えたエクストルーダーからを押し出されるため、ポリマー溶融物を成形することができます。そのような金型には、ロッド金型、調節可能なスリット金型、インフレーションフィルムおよびカテーテル金型、またはファイバーおよびワイヤーコート金型などがあります。
製造プロセスにおいて、高温で成形するための押出し材料を適切に扱うことは、重要です。それが、材料の特性や表面仕上げに大きく影響するためです。そうした作業用に、当社は幅広い専用押出し後アクセサリーを提供しています。これらのアクセサリーによって、押出し材料をダウンストリームに運んだり、それを後の分析用に調製したり、またはフルスケールのプロセスをシュミレーションすることができます。同じように、小規模製造にも使用できます、小規模製造は、ポリマーの組成およびプロセスパラメーターを変更する必要する場合に特に役立ちます。
11 mm、16 mm、24 mm のサイズのエクストルーダー用、およびトルクレオメーター用の当社アクセサリーを以下にリスト表示しています。その他のアクセサリーに関する情報は、当社にお問い合わせください。
条件に一致する製品は見つかりませんでした
製品名 | 製品番号 | 適合製品 | 概要 |
---|---|---|---|
25 mm(1 インチ)テープ、シート金型 | 567-2241 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター | 25 mm(1 インチ)テープ、シート金型、調節可能金型リップ 0.2...1.2 mm |
50mm(2 インチ)テープ、シート金型 | 567-2242 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター | 50 mm(2 インチ)テープ、シート金型、調節可能金型リップ 0.2...1.2 mm |
100mm(4 インチ)テープ、シート金型 | 567-2244 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター | 100 mm(4 インチ)テープ、シート金型、調節可能金型リップ 0.2...1.2 mm |
150 mm(6 インチ)テープ、シート金型 | 567-2246 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター | 150 mm(6 インチ)テープ、シート金型、調節可能金型リップ 0.2...1.2 mm |
インフレーションフィルム金型 | 557-3175 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター | |
ワイヤーコート金型 | 557-3195 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター | |
カテーテル金型、外径:4.5 mm、内径:2.5 mm(その他もご要望に応じて提供) | 557-3185 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター | |
ウォーターバス | 567-7670 | Process 11 エクストルーダー | ポリマーストランドを、ペレタイザーに供給される前に冷却するのに最適。バス内でストランドを誘導するためのロール二つを含みます。内蔵の空気リングが、残存している水をストランドから吹き飛ばします。 |
ミニコンベヤーベルト | 567-7671 | Process 11 エクストルーダー | 低スループットアプリケーションに適したコンベヤーベルト。 |
VariCut ペレタイザー | 567-7672 | Process 11 エクストルーダー | ストランドカット可変長ペレタイザー;可変速度駆動および調節可能なペレット長。クリーニングを容易にするオープン式パネル、完全な安全インターロック式、および電子コントロールを完備。 |
シート除去 | 567-7675 | Process 11 エクストルーダー | Process 11 シート除去 |
シート金型 | 567-7642 | Process 11 エクストルーダー | Process 11 用シート金型 |
MiniJet アダプター | 567-7641 | Process 11 エクストルーダー | Process 11 用 MiniJet アダプター |
EuroLab 16 用ストランドガイド付きウォーターバス | 554-1310 | EuroLab 16 エクストルーダー | ステンレススチールのストランド冷却ウォーターバス。 |
16 mm 用 VariCut ストランドペレタイザー | 554-1340 | EuroLab 16 エクストルーダー | 可変速度駆動のストランドカットペレタイザー、クリーニングを容易にするオープン式パネル、安全インターロック式、および電子コントロールを完備。調節可能なペレット長。 |
ストランドガイド付きウォーターバス | 567-5100 | TSE 24 エクストルーダー | ステンレススチールのストランド冷却ウォーターバス、キャスターおよびストランド支持ローラーガイドを搭載。 |
24 mm 用 VariCut ストランドペレタイザー | 567-5200 | TSE 24 エクストルーダー | ストランドカット可変長ペレタイザー、可変速度駆動、1.0 mm ~ 3.0 mm で指定の長さでペレットを作成可能。クリーニングを容易にするオープン式パネル、完全な安全インターロック式、および電子コントロールを完備。 |
金型フェイスカットペレタイザー | 554-2350 | TSE 24 エクストルーダー | 金型フェイスカットペレタイザー、特殊な金型アダプター付き、可変速度駆動、クリーニングを容易にするオープン式ハウジング。 |
ブローフィルムシステム | 554-2460 | TSE 24 エクストルーダー | 金型アダプターが付属。 |
ワイヤーコート除去。 | 557-2604 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター、TSE 24 エクストルーダー、EuroLab 16 エクストルーダー | コートされたケーブルを定義通りに除去、冷却および巻き取るためのワイヤーコート除去。ワイヤーの金型を通した水平フィーディングおよび除去;金型直後の冷却;連続冷却のための一体型ポンプ;自動速度補正機能を備えた一体型巻き取り機。 |
インフレーションフィルム除去 | 557-2602 | PolyLab OS レオメーター、PolyLab QC レオメーター | 精密なインフレーションフィルム除去。木製ストリップからの折り畳みガイド。インフレーションフィルム冷却およびフィルム直径調節用一体型ブロワーユニット、一体型巻き取り機、圧縮冷却ロール二つ。 |