DXR3 Smartラマンの概要
Thermo Scientific DXR3 Smartラマンは、プッシュボタン操作で簡単に測定ができる、高度に自動化された卓上型マクロサンプリングラマンシステムです。ラマン分光技術をルーチン分析用として活用することができます。Thermo Scientific DXR3スマートラマンは信頼性が高く、メンテナンスが不要な装置です。再現性の高い正確な結果が得られるため、多用途にご使用いただける製品です。研究者や品質管理担当者は、簡単にサンプル調製することが可能です。
DXR3 Smartラマンの機能
DXR3 Smartラマンは、透明または色付きのガラス製ボトルや、バイアルのサンプルを直接測定でき、プラスチック製バッグのサンプルも直接測定することができます。最大5 x 5 mmまで測定スポットの拡大が可能で、不均一な物質を平均的にサンプリングできます。
ウェルプレート、タブレット用アレイ、チューブ、バイアルなどのサンプルを自動測定するためのアクセサリーが用意されており、多数のサンプルの自動測定が容易に行えます。
DXR3 Smartラマンは、加熱/冷却セル、電気化学測定用など特殊なセルを搭載できます。また、ファイバープローブオプションを用いることで、サンプル室に入らない大きさのサンプルが測定可能です。さらに、豊富なソフトウェアツールにより分析を自動化し、ユーザーがデータを利用して、必要な答えをより早く導き出すことをサポートします。
DXR3 Smartラマンの性能概略
スペクトル範囲3,500~50 cm-1のCCD検出器は、1回の測定で全領域の測定が可能です。高感度エリアサンプリング(VDPS)機能を用いて、測定領域を10 μmから5 mmまで調節できます。
DXR3 Smartラマンにおいて利用可能な励起レーザーは、455 nm、532 nm、633 nm、785 nmの4種類です。これらは1分以内に交換し、実験を最適化することができます。また、自動蛍光補正機能はすべての励起レーザーで利用でき、さらに自動強度補正機能により、装置間および異なる励起レーザー間でも比較可能なスペクトルを生成します。
すべてのスペクトル測定範囲で波長を正確に校正できる波長校正機能を有します。特許取得済みのトリプレット分光器は、すべての波長で優れたピーク形状を実現し、フォーカスを維持します。また、特許取得済みの宇宙線の自動除去アルゴリズムに加え、高品質レーザーラインフィルターにより、アーチファクトのないラマンスペクトルの取得を実現しています。
その他の性能:
  • 偏光解消レーザーによりサンプルそのものの結晶方位によるスペクトルへの影響を回避。
  • レーザー出力制御機能により出力をアクティブにコントロールし、レーザーが寿命に至るまで、あるいはレーザー交換後であっても、サンプルに照射されるレーザー出力値の再現性を確保
  • 複数の励起レーザーごとに最適なグレーティングを採用。複数の励起レーザーでグレーティングの共有することによる性能の犠牲を回避
  • 新品時のような装置状態を常に維持できる独自のオートアライメント機能
  • 特許取得済みのSmartバックグラウンド機能により、CCD検出器の暗電流を自動補正
ソフトウェアおよびデータベース
当社のソフトウェアおよびデータベースには、利用可能なスペクトルライブラリ(>16,000化合物)とラマン測定データ用に最適化されたライブラリ検索アルゴリズムが搭載されています。OMNIC Specta多成分検索ソフトウェアは、スペクトル中に含まれる複数の成分を同定することができるパワフルな機能です。
Thermo Scientific Omnic Array Softwareは、ウェルプレートやタブレット用アレイなどの、アレイベースのサンプルフォーマットにおいて、自動データ測定と自動解析を提供します。さらに、すべての測定パラメーターとデータ処理を自動的に記録し、それらの情報をスペクトルに保存します。
高い操作性
特許出願中の自動露光機能により、露光時間と露光回数が自動で最適化できます。さらに、オートフォーカスアクセサリーを使用することにより、サンプルタイプ間を簡単に移動でき、装置上のGOボタンにより装置の立ち上げ操作が簡略化されます。すべてのデータ測定・処理・レポート作成のステップを保存できるため、サンプルをセットしてボタンを押すだけで直接レポート印刷まで実行できます。
アライメントとキャリブレーションは、ソフトウェアによる完全自動調整です。ユーザーはアライメントツールは装置にセットするのみ。その後ソフトウェアによりすべてのアライメントが自動的に実行されます。途中で何らかのマニュアル調整をする必要はありません。
システムがスマートアクセサリーおよびコンポーネントを自動的に認識し、コンポーネントを変更すると、パラメーターとアライメント状態が自動的に最適化されます。
機器の信頼性とメンテナンス
ラマン分光装置に必要な装置アライメントは通常オートアライメントにより実行されます。この操作はソフトウェアにより完全に自動化されています。さらに、各励起レーザーのご使用状況は、レーザーごとに自動追跡されます。
モジュラー設計
DXR3 Smartラマンのモジュラー設計により、柔軟に仕様をご選択いただけます。必要な分析のニーズに合わせて拡張オプションを追加していただくことが可能です。
励起レーザーはユーザーによる交換が可能で、再現性のあるスマートロック技術を採用しています。レーザーを装置本体に取り付けて、オートアライメントとキャリブレーションを実行するだけで最適化されたラマン装置としてご使用いただけます。
また、レーザー、グレーティング、フィルター、アクセサリーの主要コンポーネントは、複数の装置で共用できます。装置は各コンポーネントのシリアルナンバーを認識し、各コンポーネントごとにアライメントやキャリブレーションパラメーターを記録します。これらの各コンポーネントは装置に取り付けるだけで自動認識されます。
DXR3 Smartラマンのレーザー安全性
DXR3 Smartラマンは、クラス1レーザー基準の安全性でご使用いただけます。(注:オプションのファイバーオプティクスアクセサリー、および数種のオプションは、レーザー安全性の予防措置や安全用ゴーグルが必要なクラス3bに分類されます。)
DXR3 Smartラマンのバリデーション
広範囲にわたるドキュメンテーションおよび自動化バリデーションソフトウェアプロトコルにより、完全なDQ/IQ/OQ/PQバリデーションパッケージが利用可能です。さらに、OMNICデータセキュリティソフトウェアは21 CFR Part 11に準拠しています。
DXR3 Smartラマンのサンプリングアクセサリー
あらゆるニーズに対応するスマートアクセサリー
幅広いサンプルタイプに対応するように設計されたアクセサリーを使用することで、さまざまなサンプル形状であってもに迅速に適応できます。ユーザーが交換可能な励起レーザーにより様々な分野のサンプルでも適切な結果を提供します。。
DXR3 Smartラマンのサンプリングアクセサリーは、ピンインプレース設計によりサンプル室にセットしてご使用いただけます。また、スマート技術を採用し、Thermo Scientific OMNICソフトウェアによって自動的に認識されます。さらに、アクセサリーの識別番号とシリアルナンバーは、測定結果と一緒に記録され、完全なトレーサビリティーを実現します。
ユニバーサルサンプリングアクセサリーとして、ピンインプレース設計の4つのアクセサリーが用意されています。各アクセサリーは特定のサンプル形状や目的に対応するように設計されています。
ボトル中のサンプルを分析するためのボトルホルダー
可変型のタブレットホルダーは、さまざまなサイズのタブレットに対応します。
アレイオートサンプラーは、マルチウェルプレートやその他のサンプルを自動分析するのに役立ちます。
プラスチック製バッグやガラスバイアルなどのサンプルに対応したユニバーサルプレート
ユニバーサル型サンプリングアクセサリーは、高感度エリアサンプリング機能(VDPS)を採用しています
ユニバーサルサンプリングアクセサリーは、高感度エリアサンプリング機能(VDPS)を採用しており、ラマン強度を損なうことなく、不均一なサンプルのラマンスペクトルを平均化します。この独自の技術により、ラマンシグナルを犠牲にすることなく、混合粉末や医薬品の錠剤などの不均一サンプルであっても再現性の良い代表的なスペクトルを得ることができます。有効スポットサイズはユーザーが選択可能で、ソフトウェアにより制御できます。
カルーセルオートサンプラーアクセサリー
カルーセルオートサンプラーアクセサリーは、サンプルチューブを利用してご使用いただけます。取り外し可能なカルーセルは2種類のサイズがあり、5 mmおよび13 mmのチューブに対応しています。このアクセサリーは、データ測定中にチューブを回転させ、不均一なサンプルであっても再現性のよいスペクトルを得られます。
ファイバーオプティクス
DXR3 Smartラマンはファイバープローブが利用できます。
180°サンプリングアクセサリー
さまざまなサンプルを取り扱う場合に、180°サンプリングアクセサリーが最適です。バイアル、チューブ、粉末、その他のサンプルに対応するように設計された180°サンプリングアクセサリーにより、極低温、高温、電気化学、および制御された湿度チャンバーなどの特殊なセルの使用も可能になります。180°サンプリングアクセサリーは、多様なサンプルやアプリケーションに対応する必要がある場合に特に有用です。
宝石学
宝石学–天然宝石の迅速な特定、天然ダイヤモンドと合成ダイヤモンドの識別が可能
法科学
法科学—違法薬物の識別多数のサンプルを自動測定、また、赤外分光法による識別結果のサポート
製薬
製薬—結晶多形、塩の識別、錠剤の定性分析に有用
ナノテクノロジー
ナノテクノロジー—バルクナノチューブの特性評価やナノチューブの品質管理
さらに、DXR3 Smartラマンは、材料科学、生物学研究、学術研究の多くの応用研究分野で有用
DXR3 Smartラマンのリソース