Search Thermo Fisher Scientific
ラマン分光分析用のソフトウェアとして定評のあるThermo Scientific OMNICおよびOMNICxiラマンイメージングソフトウェアを使用することで、ユーザーはすぐに分析を始めることができます。ユーザーフレンドリーな機能により、複雑なサンプルでも、簡単にワークフローを設定し、運用できます。また、Thermo Scientific ValProシステム適合性確認ソフトウェアはFT-IRとラマン分光装置のそれぞれにおいて、規制順守のニーズに対応できます。さらに、AldrichラマンスペクトルライブラリやCayman ChemicalスペクトルライブラリなどのThermo Scientificラマン用ライブラリは、異物分析のみならず、法科学における薬物同定や関連化合物の同定に役立ちます。
OMNICソフトウェア | パワフルな分光分析測定と解析用ソフトウェアエンジン |
OMNICシリーズ時分割ソフトウェア | 時間スケールの連続したデータ測定が可能 |
OMNICアレイオートメーションソフトウェア | マイクロウェルプレートや類似のアレイフォーマットからのデータ測定と解析を自動化 |
OMNIC Atlus粒子解析ソフトウェア | 可視画像上で確認された粒子の自動分析 |
OMNIC Atlusソフトウェア | ソフトウェア制御による、ハイパースペクトルマッピングおよび画像解析が可能 |
OMNIC Spectra | 効率的なデータ管理、容易なデータ処理、強力なスペクトル解析能力を提供 |
OMNIC Macros/Proソフトウェア | 高度なVisual Basicプログラミングのための自動化サポートインターフェース |
OMNICxi 3D可視化ソフトウェア | コンフォーカルラマンイメージング測定データを3Dで表示 |
OMNICxiアドバンスド粒子解析ソフトウェア | 可視およびケミカルイメージデータからの自動粒子同定と解析を提供 |
OMNICxiラマンイメージングソフトウェア | 直感的に操作できるラマンイメージングおよびイメージング解析ソフトウェア |
ValProシステム適格性評価ソフトウェア | 分析装置の性能を検証するためのフル機能のシステム適格性評価パッケージ |
ラマン分光装置の測定と解析において、性能をフルに発揮するためには、ソフトウェアの機能性や使い勝手の高さが非常に重要です。OMNICソフトウェアを使用すると、未知試料や多成分が含まれるスペクトルであっても容易に同定できます。さらに、高度な解析をサポートするさまざまなデータ処理機能も充実しています。また、Thermo Scientific OMNIC Atlusソフトウェアは、自動解析機能を持つ、マッピングツールを提供します。
Thermo Scientific DXR3xiイメージング顕微ラマン用に開発されたOMNICxiソフトウェアは、直観的な操作が可能で、ラマンイメージング測定およびイメージング解析機能を提供します。コンフォーカルラマンイメージング測定データを3Dで表示するオプションも利用できます。また、高度な粒子解析機能はデータの後処理およびレポート作成を自動化できます。OMNICxiアドバンスド粒子解析ソフトウェアの特徴は下記の通りです:
赤外分光装置(FT-IR)およびラマン分光装置用のThermo Scientific ValProシステム適格性評価パッケージは、すべての規制順守要件を確実に満たします。
Thermo Scientific Aldrichラマンスペクトルライブラリは、さまざまな法科学分析をサポートします。
Cayman Chemicalラマンスペクトルライブラリには、Cayman Chemicalから得られた、リファレンス用純物質に基づく合成精神活性物質のスペクトルが含まれています。