ラマン分光法アカデミー
ラマン分光法の基礎と、この技術を研究、分析、QA/QCの各分野でどのようにご活用いただけるか紹介します。ラマン分光分析により信頼性を高めるために、基本的なチュートリアルとアプリケーションに関するWebセミナーや機器ガイドを参照いただけます。
ラマン分光法では、サンプルに単色(単一波長または単一周波数)のレーザー光を照射し、そのレーザー光はサンプルによって吸収、透過、反射、散乱されます。サンプルからの散乱光は、光がサンプルに弾性的に衝突すること(レイリー散乱)、と非弾性的に衝突すること(ラマン散乱)により得られます。レイリー散乱光は入射レーザー光と同じ周波数(波長)を持つのに対し、ラマン散乱光は、サンプル分子結合の振動周波数に相当する別の周波数の光としてサンプルから発生します。
ラマン分光法のチュートリアル動画
当社のMike Bradley教授がラマン分光法について動画で解説しています。
ラマン分光法の基本
ラマン分光法の原理については下記の動画をご参照ください。励起、散乱、および干渉についてエネルギー変化の作用から詳しく説明します。
ラマン分光法における蛍光による干渉と対策
複数のレーザーを提供する理由と、FTラマンシステムが蛍光をどのように回避するかについて説明します。
ラマン分光法の理論
双極子や分極率など、ラマンの基礎について説明します。
ラマン分光法における偏光測定
偏光レーザーと検光子を使用して、分子の偏光特性を詳しく知る方法を学びます。
ラマン分光装置
ラマン分光装置を構成する各部品の用途や特長についてご説明します。
ラマン分光法のアプリケーション
ラマン分光装置に関する具体的なアプリケーション事例を紹介しています。是非ご活用ください。