Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計をご紹介します。レーザー誘起ブレークダウン分光法を用いた Niton Apollo は金属や合金中の炭素分析に特化しています。産業界をリードする Niton 製品シリーズの一つとして、Apollo は他に類を見ないスピード、性能、携帯性を備えています。ラボレベルの分析を現場でも実現できるので、可能性が広がります!Niton Apollo の詳細については、デモをご希望の上、弊社担当者とご相談ください。
Niton Apollo は効果的なレーザーと高純度アルゴンパージを搭載しているため、ラボレベルの結果が得られます。優れた分析性能と低い検出下限を実現するよう設計されており、約 10 秒で合金識別および高度な平均化の結果が得られます。炭素当量や疑似元素の測定も可能で、より多くの情報に基づいた決断ができます。データはリアルタイムで表示されるので、多忙なお客様も迅速かつ効率的に決断を下せます。
もう可動式 OES カートは必要ありません。本当の持ち運びやすさを体験してください。重量 6.4 ポンド(2.9 kg)の Niton Apollo を使用すれば、従来の OES 装置による分析を、10 分の 1 サイズの携帯型分析計で行えます。かさばるホースや重いアルゴンタンクに動きを制限されずにすみます。円滑にパイプラインを上ったり、溝に入ったり、これまでとはまったく異なる範囲を動き回れます。測定部分の先端が細くなっているため、届きにくい箇所の測定も可能です。
Niton Apollo ならダウンタイムを短縮し、より多くの作業をこなすことができます。分析時間を短縮することで、サンプルスループットと生産性が向上します。ニつの Milwaukee® ホットスワップバッテリーを採用しているため、消耗したバッテリーをすばやく交換できます。角度調節可能なカラータッチスクリーンとオプションの方向キーにより、メニューやサンプル測定値などを容易に操作できます。さらに、Niton Apollo はマイクロ/マクロカメラを搭載し、高い記録性能も備えています。マイクロカメラは正確にピンポイントで精密測定を行い、マクロカメラはサンプル画像全体を取得します。
強力なレーザーを操作するのは簡単なことではありません。そのため、弊社の専門家チームがレーザーの誤照射リスクを低減する三つの強固なインターロックを開発しました。弊社のインターロックは第三者機関により試運転、検査、検証済みで、操作者の安全を守ります。チャンバー圧、スペクトルタイプ、明暗を測定することにより、ユーザーが Niton Apollo を安心、安全に使用できるようにします。
Niton Apollo があれば、手間なくスマートに作業を進めることができます。シンプルでスマートなソフトウェアソリューションは、ほぼすべてのユーザーにとって分かりやすいアプリケーションインターフェースを備えています。データフィールドやユーザープロファイルをカスタマイズすることで、ビジネスニーズを満たす設計のワークフローソリューションを構築できます。さらに、Wi-Fi 対応 LIBS 分析計では、サンプル測定値をリモート転送して手元で確認できます。
安全を確保するには、パイプラインやプラント施設の構造的完全性が重要です。溶接性や耐熱性、耐食性などの性能は、鋼中の炭素含有量によって決まります。強力な Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計を使用して合金成分分析(PMI)を行い、流量加速腐食や硫化腐食が問題となる配管材料の分析を実施することができます。
金属の品質保証/品質管理(QA/QC)のための材料検証は、製品の安全性を確保するために不可欠です。信頼性の高い Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計があれば、誤ったあるいは規格外の金属合金が製造プロセスに混入するのを防ぐことができます。
金属リサイクル事業者が作業の効率性と生産性の両方を向上させるためには、スクラップを迅速かつ正確に分類することが重要です。頑丈な Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計は、生産性を落とさないよう多忙なお客様のペースに対応します。オンデマンド証明書や Wi-Fi 接続によるデータ転送といった機能を用いれば、効率よい作業完了が可能です。
安全を確保するには、パイプラインやプラント施設の構造的完全性が重要です。溶接性や耐熱性、耐食性などの性能は、鋼中の炭素含有量によって決まります。強力な Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計を使用して合金成分分析(PMI)を行い、流量加速腐食や硫化腐食が問題となる配管材料の分析を実施することができます。
金属の品質保証/品質管理(QA/QC)のための材料検証は、製品の安全性を確保するために不可欠です。信頼性の高い Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計があれば、誤ったあるいは規格外の金属合金が製造プロセスに混入するのを防ぐことができます。
金属リサイクル事業者が作業の効率性と生産性の両方を向上させるためには、スクラップを迅速かつ正確に分類することが重要です。頑丈な Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計は、生産性を落とさないよう多忙なお客様のペースに対応します。オンデマンド証明書や Wi-Fi 接続によるデータ転送といった機能を用いれば、効率よい作業完了が可能です。
Niton Apollo 携帯型 LIBS分析計についてもっと詳しく知りたい場合は、よくあるご質問(FAQ)のリストをご覧ください。
*一部の地域でのみ販売しています。詳しくは営業担当にご相談ください。
金属|鉱業
金属|鉱業
金属|鉱業
金属|鉱業