Positive Material Identification and Power Generation
ご自身の手でプロセスシステムを検証できます。
石油および石油化学設備では、安全性や事故防止がこれまで以上に重要視されるようになってきていますが、それには正当な理由があります。ある研究では、腐食に関連した事故の約 10%において、不適切な材料組成が損傷の主な要因となったことが報告されています1。プラント全体での合金成分分析(PMI)の要求はこれまで以上に厳しくなっています。部品や小組立部品のスポット試験だけに頼るのはリスクが高すぎて容認されません。Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計を使用すれば、規制に確実に準拠した元素分析が行えます。もっと詳しく知りたいですか?デモをご希望の上、弊社担当者にご相談ください。
デモを希望する
PMI 検査向けの Niton 携帯型 XRF & LIBS 分析計
パワフルな分析
弊社の製品により、材料の化学的性質に自信を持つことができます。Niton XRF および LIBS 分析計はハードウェアとソフトウェアの最高レベルの組み合わせにより、分析性能を向上させます。残留元素および微量元素の測定、炭素当量、低シリコン分析、その他にもさまざまな重要な用途でお使いいただけます。弊社の Niton XL5 携帯型 XRF 分析計は 5 W の X 線管(使用可能な最高レベルの電力)を特長とし、X 線管と検出器の間のスペースを最適化することで低検出限界を保証します。Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計は効果的なレーザーと高純度アルゴンパージを搭載し、わずか 10 秒でラボレベルの結果が得られます。
現場での使用範囲を拡大
弊社の製品なら、これまで分析計を持って行けなかった場所にも行けます。Niton 分析計は非常に持ち運びやすく、これまでは検査できなかった場所でも検査が可能になります。Niton 分析計は、持ち運んで元素分析ができるよう設計されているので、パイプラインのどこであっても迅速に結果が得られます。高所作業時、配管ラックを移動中または海洋上にいるときでも、安全に材料の検証ができます。Niton XRF および LIBS 分析計は軽く、人間工学に基づいたデザインが特長です。ほとんどの分析計は先端が細くなっているため、測定しにくい検査箇所にも容易に届きます。曲がり角や接合部、耐密溶接箇所の測定も、Niton 元素分析計なら問題ありません。
生産性の向上
時間は大切です-だからこそ、Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計は時間を最大限に活用できるようお手伝いします。これでプラント稼働中であっても、材料の検証が行えます。日々の稼働を停止する必要はありません(つまり、収益の増加が妨げられることもありません。)弊社の分析計は分析速度が速いため、サンプルスループットや生産性を最大化できます。そしてすぐに、記録の点でも優れていることが実感できるでしょう。弊社の非常に優れた分析計は、マイクロカメラおよびマクロカメラを搭載し、サンプルの位置決めやサンプル全体像の取得が行えます。ホットスワップバッテリー機能により、操作を中断することなく消耗したバッテリーを迅速に交換できるため、一瞬も無駄にしません。
スマートテクノロジー
Niton 分析計があれば、手間なくスマートに作業を進めることができます。シンプルでスマートなソフトウェアソリューションは、分かりやすく使いやすいアプリケーションインターフェースを備えています。データフィールドやユーザープロファイルをカスタマイズすることで、ビジネスニーズを満たす設計のワークフローソリューションを構築できます。さらに、弊社の優れた分析計は、Wi-Fi によりサンプル測定値をリモート転送し、確認することが可能です。材料検証の結果を保管したい場合は、試験成績書を自動で作成し、すぐに E メールで送信できます。
1Wood, M., Vetere Arellano, A., Van Wijk, L. (2013).石油精製所での腐食関連の事故:欧州および OECD 諸国の事故からの教訓(英語)JRC 科学政策報告書
合金成分分析(PMI)アプリケーションをご覧ください。
炭素当量
鋼の溶接性は主に炭素含有量の影響を受けます。マンガン、クロム、モリブデン、バナジウム、銅、ニッケルまたはシリコンなどの元素の添加は材料組成および炭素当量に影響を及ぼします。溶接の際には、熱影響部(HAZ)の焼入性の予測に炭素当量(CE)を使用します。炭素当量から化学的性質の違いを知ることで、溶加材金属により接合される二つの材料の性質が適合しているかどうか調べることができます。Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計は炭素当量を自動的に算出できます。より詳しく知りたいですか?Niton Apollo を用いた炭素当量算出についてより詳しく知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
準備中
アプリケーションノート:鋼部品の炭素当量(英語)
炭素当量
硫化腐食
硫化腐食は、鉄製配管や機器に影響を与え、常に石油精製産業の漏れの大きな原因となっています。米国石油協会(API)939C 「石油精製における硫化腐食による不具合の回避のガイドライン」は、硫化腐食を検出および追跡する検査方法として、「遡及的 PMI の材料検証プログラムへの導入」(API 578 に準拠)を認めています。Niton 携帯型元素分析計は硫化腐食を防止するための材料分析をお手伝いします。より詳しく知りたいですか?Niton XL5 携帯型 XRF 分析計を用いた硫化腐食防止についてより詳しく知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:硫化腐食による破損の防止(英語)
硫化腐食
HF アルキル化
HF アルキル化は、石油精製業界で石油化学製品の生産のための中心的プロセスになりつつあります。プロセス配管内での合金の適切な選択、適用、および配置は、圧力機器構成部品の予期しない腐食や劣化を回避するうえで重要です。複数の事例で、炭素鋼内の残留元素(RE)、主に Cr、Ni、Cu が HF 腐食の加速に寄与している可能性が示されています。Niton 元素分析計は鋼管中の残留元素を同定できます。より詳しく知りたいですか?Niton XL5 携帯型 XRF 分析計を用いた残留元素同定についてより詳しく知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:鋼管内の残留元素の同定(英語)
HF アルキル化
流動加速腐食
流量加速腐食(FAC)は、原子力発電所や火力発電所の問題の原因としてよく知られています。FAC は溶存酸素濃度の低い流水や水蒸気の存在下で炭素鋼の配管や部品が分解されていく際に起こります。業界の安全規則がますます厳しくなるにしたがって、プラント全体で使用される合金成分分析(PMI)が必要です。Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計は FAC 防止プログラムをお手伝いします。より詳しく知りたいですか?発電所での Niton XL5 携帯型 XRF 分析計を用いた FAC 検査プロトコルについてより詳しく知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:発電所 FAC 検査プロトコル(英語)
流動加速腐食
マイクロアロイング元素
マイクロアロイド鋼は高強度低合金鋼(HSLA)と呼ばれることも多い、「マイクロ」な量の合金を低炭素軟鋼に加えることで強化した材料のグループです。マイクロアロイング技術では求める機械的性質を得るために特定の元素を加えることもあります。こうした元素により強化されることで、マイクロアロイド鋼は高い強度が必要な用途に非常に適した材料となりますが、同時に靱性、延性、溶接性といった求める品質が低下する場合もあります。Niton 元素分析を使用すれば、鋼中のマイクロアロイング元素の迅速で正確な分析が可能です。より詳しく知りたいですか?Niton XL5 携帯型 XRF 分析計でどのようにして鋼中のマイクロアロイング元素測定ができるかを知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:鋼管内のマイクロアロイング元素の分析(英語)
マイクロアロイド鋼
遡及的 PMI
産業レポートのデータでは、最終組立ライン、配管サーキット、圧力容器など重要なプロセスを担う現場に不良材料が混入する確率が 3%もあることが示されています。基盤施設が老朽化すると、既存設備が適切に機能しているかを確認するための「in-situ」または遡及的 PMI の実施が課題となることが多くなります。このような場合は通常、200°F ~ 900°F の高温で正常な稼働条件下において測定する必要があります。このような状況下では遡及的 PMI の過酷な側面に対応できる分析計が必要です。Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計は遡及的 PMI 実施のために設計された専用の分析計です。より詳しく知りたいですか?Niton XL5 携帯型 XRF 分析計がなぜ遡及的 PMI 用に選択されているのか知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:遡及的 PMI の実施(英語)
遡及的 PMI
炭素当量
鋼の溶接性は主に炭素含有量の影響を受けます。マンガン、クロム、モリブデン、バナジウム、銅、ニッケルまたはシリコンなどの元素の添加は材料組成および炭素当量に影響を及ぼします。溶接の際には、熱影響部(HAZ)の焼入性の予測に炭素当量(CE)を使用します。炭素当量から化学的性質の違いを知ることで、溶加材金属により接合される二つの材料の性質が適合しているかどうか調べることができます。Niton Apollo 携帯型 LIBS 分析計は炭素当量を自動的に算出できます。より詳しく知りたいですか?Niton Apollo を用いた炭素当量算出についてより詳しく知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
準備中
アプリケーションノート:鋼部品の炭素当量(英語)
炭素当量
硫化腐食
硫化腐食は、鉄製配管や機器に影響を与え、常に石油精製産業の漏れの大きな原因となっています。米国石油協会(API)939C 「石油精製における硫化腐食による不具合の回避のガイドライン」は、硫化腐食を検出および追跡する検査方法として、「遡及的 PMI の材料検証プログラムへの導入」(API 578 に準拠)を認めています。Niton 携帯型元素分析計は硫化腐食を防止するための材料分析をお手伝いします。より詳しく知りたいですか?Niton XL5 携帯型 XRF 分析計を用いた硫化腐食防止についてより詳しく知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:硫化腐食による破損の防止(英語)
硫化腐食
HF アルキル化
HF アルキル化は、石油精製業界で石油化学製品の生産のための中心的プロセスになりつつあります。プロセス配管内での合金の適切な選択、適用、および配置は、圧力機器構成部品の予期しない腐食や劣化を回避するうえで重要です。複数の事例で、炭素鋼内の残留元素(RE)、主に Cr、Ni、Cu が HF 腐食の加速に寄与している可能性が示されています。Niton 元素分析計は鋼管中の残留元素を同定できます。より詳しく知りたいですか?Niton XL5 携帯型 XRF 分析計を用いた残留元素同定についてより詳しく知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:鋼管内の残留元素の同定(英語)
HF アルキル化
流動加速腐食
流量加速腐食(FAC)は、原子力発電所や火力発電所の問題の原因としてよく知られています。FAC は溶存酸素濃度の低い流水や水蒸気の存在下で炭素鋼の配管や部品が分解されていく際に起こります。業界の安全規則がますます厳しくなるにしたがって、プラント全体で使用される合金成分分析(PMI)が必要です。Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計は FAC 防止プログラムをお手伝いします。より詳しく知りたいですか?発電所での Niton XL5 携帯型 XRF 分析計を用いた FAC 検査プロトコルについてより詳しく知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:発電所 FAC 検査プロトコル(英語)
流動加速腐食
マイクロアロイング元素
マイクロアロイド鋼は高強度低合金鋼(HSLA)と呼ばれることも多い、「マイクロ」な量の合金を低炭素軟鋼に加えることで強化した材料のグループです。マイクロアロイング技術では求める機械的性質を得るために特定の元素を加えることもあります。こうした元素により強化されることで、マイクロアロイド鋼は高い強度が必要な用途に非常に適した材料となりますが、同時に靱性、延性、溶接性といった求める品質が低下する場合もあります。Niton 元素分析を使用すれば、鋼中のマイクロアロイング元素の迅速で正確な分析が可能です。より詳しく知りたいですか?Niton XL5 携帯型 XRF 分析計でどのようにして鋼中のマイクロアロイング元素測定ができるかを知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:鋼管内のマイクロアロイング元素の分析(英語)
マイクロアロイド鋼
遡及的 PMI
産業レポートのデータでは、最終組立ライン、配管サーキット、圧力容器など重要なプロセスを担う現場に不良材料が混入する確率が 3%もあることが示されています。基盤施設が老朽化すると、既存設備が適切に機能しているかを確認するための「in-situ」または遡及的 PMI の実施が課題となることが多くなります。このような場合は通常、200°F ~ 900°F の高温で正常な稼働条件下において測定する必要があります。このような状況下では遡及的 PMI の過酷な側面に対応できる分析計が必要です。Niton 携帯型 XRF および LIBS 分析計は遡及的 PMI 実施のために設計された専用の分析計です。より詳しく知りたいですか?Niton XL5 携帯型 XRF 分析計がなぜ遡及的 PMI 用に選択されているのか知りたい場合は弊社のアプリケーションノートをダウンロードしてください。
 アプリケーションノート:遡及的 PMI の実施(英語)
遡及的 PMI
HDI-Webinar-Course-270x195
弊社の無料 e-learning コースを受講ください!
API 578(第 3 版)- 材料検証プログラムのガイドライン
このコースでは、米国石油協会が定めた推奨方法 578(第 3 版)の最新の要求事項を満たす材料検証プログラムの設計方法を学びます。影響を受ける人や物についての最新情報が得られ、重要な変更点を知ることができ、知っておくべき用語についても学ぶことができます。より詳しく知るために、ぜひ今日コースを受講してください!
コースを受講する!
Which Niton analyzer is right for you?
お客様の用途に合った Niton 分析計を見つけましょう!
どの Niton 分析計が最適か迷っていらっしゃいますか?お客様のビジネスに最適な製品を見つけるお手伝いをいたします。弊社のインタラクティブな選択ガイドをご覧になり、機器の仕様や主な特長などを比較してください。
選択ガイドを見る
フォローする