ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXL
Niton Apollo
Niton XL5 Plus
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
分析仕様
技術LIBSXRFXRFXRFXRFXRF
分析情報源1,064 nm レーザー、電荷結合素子(CCD)5 W X 線管、シリコンドリフト検出器(SDD)2 W X 線管、シリコンドリフト検出器(SDD)2 W X 線管、シリコンドリフト検出器(SDD)2 W X 線管、Si-PIN 検出器2 W X 線管、
Si-PIN 検出器
元素範囲1C、Al、Si、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Nb、Mo、WMg-U
(超軽量元素の検出)
Mg-UMg-UTi-BiTi-Pb
スポットサイズ標準 50 µm
標準 8 mm
オプション 3 mm
標準 8 mm
オプション 3 mm
標準 8 mm標準 8 mm
標準 8 mm
オプション 3 mm
機器仕様
重量26.4 ポンド2.8 ポンド3.4 ポンド3.4 ポンド3.4 ポンド17 ポンド
本体サイズ12.0 x 13.0 x
4.0 インチ
9.5 x 8.2 x
2.7 インチ
9.6 x 9.0 x
3.8 インチ
10.0 x 10.8 x
4.0 インチ
10.0 x 10.8 x
4.0 インチ
15.6 x 8.1 x
10.4 インチ
メモリ読込能力3< 130,000< 130,000< 10,000< 10,000< 10,000< 10,000
特長
ディスプレイ画面角度調整可能角度調整可能角度調整可能固定角固定角固定角
タッチスクリーン/方向キー
マイクロカメラ
マクロカメラ
Bluetooth4
GPS
Wi-Fi
ホットスワップバッテリー
防滴・防塵
(IP54 等級)
準備中 
検出器保護N/A準備中 
この表では Niton XRF および LIBS 製品シリーズのベストセラー製品の一部を抜粋して詳しく説明しています。機器仕様や用途は型番によって異なります。他の校正モードや設定もご利用いただけます。詳しくは営業担当にご相談ください。
1.元素の範囲は選択した校正モードによって異なります。  2.記載の重量にはバッテリー重量が含まれます。  3.スペクトルを含みます。マクロ/マイクロ画像がある場合、保存可能な測定値の数は少なくなります。  4.PC、プリンター、バーコードリーダー、外部 GPS と接続可能です。
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXL
Niton Apollo
Niton XL5 Plus
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
金属/合金
炭素鋼、低合金鋼
★★★
★★
ステンレス鋼 L グレード
★★★
スクラップ金属
リサイクル
★★
★★
★★★
★★
合金成分
分析(PMI)
★★★
★★★
★★
★★
製造
QA / QC
★★
★★★
★★
★★
コーティング材
金属コーティング 
★★★
★★
貴金属
宝石&貴金属分析 
★★
★★
★★
★★★
自動車触媒 
★★★
鉱業
未開発地域探査 
★★★
★★
石油&ガスの探査 
★★★
★★
品位管理 
★★★
★★
希土類元素 準備中
★★★
環境危険物質
土壌 
★★★
★★
工業用鉛塗料 
★★
★★
住居用鉛塗料      
粉塵、エアフィルター 
★★
消費財
小児用玩具、
衣料品、宝石、家具
★★★
★★
RoHS 指令/ハロゲンフリー WEEE 指令 
★★★
★★
文化財&考古学的測定
金属加工品、色素、陶磁器 
★★★
★★
★ = よい、★★ = とてもよい、★★★ = 最高レベル。評価は、分析性能、機器形状、仕様、用途のニーズを考慮して行いました。
この表では Niton XRF および LIBS 製品シリーズのベストセラー製品の一部を抜粋して詳しく説明しています。機器仕様や用途は型番によって異なります。他の校正モードや設定もご利用いただけます。詳しくは営業担当にご相談ください。
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXL
Niton Apollo
Niton XL5 Plus
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
分析仕様
技術LIBSXRFXRFXRFXRFXRF
分析情報源1,064 nm レーザー、電荷結合素子(CCD)5 W X 線管、シリコンドリフト検出器(SDD)2 W X 線管、シリコンドリフト検出器(SDD)2 W X 線管、シリコンドリフト検出器(SDD)2 W X 線管、Si-PIN 検出器2 W X 線管、
Si-PIN 検出器
元素範囲1C、Al、Si、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Nb、Mo、WMg-U
(超軽量元素の検出)
Mg-UMg-UTi-BiTi-Pb
スポットサイズ標準 50 µm
標準 8 mm
オプション 3 mm
標準 8 mm
オプション 3 mm
標準 8 mm標準 8 mm
標準 8 mm
オプション 3 mm
機器仕様
重量26.4 ポンド2.8 ポンド3.4 ポンド3.4 ポンド3.4 ポンド17 ポンド
本体サイズ12.0 x 13.0 x
4.0 インチ
9.5 x 8.2 x
2.7 インチ
9.6 x 9.0 x
3.8 インチ
10.0 x 10.8 x
4.0 インチ
10.0 x 10.8 x
4.0 インチ
15.6 x 8.1 x
10.4 インチ
メモリ読込能力3< 130,000< 130,000< 10,000< 10,000< 10,000< 10,000
特長
ディスプレイ画面角度調整可能角度調整可能角度調整可能固定角固定角固定角
タッチスクリーン/方向キー
マイクロカメラ
マクロカメラ
Bluetooth4
GPS
Wi-Fi
ホットスワップバッテリー
防滴・防塵
(IP54 等級)
準備中 
検出器保護N/A準備中 
この表では Niton XRF および LIBS 製品シリーズのベストセラー製品の一部を抜粋して詳しく説明しています。機器仕様や用途は型番によって異なります。他の校正モードや設定もご利用いただけます。詳しくは営業担当にご相談ください。
1.元素の範囲は選択した校正モードによって異なります。  2.記載の重量にはバッテリー重量が含まれます。  3.スペクトルを含みます。マクロ/マイクロ画像がある場合、保存可能な測定値の数は少なくなります。  4.PC、プリンター、バーコードリーダー、外部 GPS と接続可能です。
 ApolloXL5XL3tNiton XL2 PlusXL2 100GNiton DXL
Niton Apollo
Niton XL5 Plus
Niton XL3t GOLDD+
Niton XL2 Plus
Niton XL2 100G
Niton DXL
金属/合金
炭素鋼、低合金鋼
★★★
★★
ステンレス鋼 L グレード
★★★
スクラップ金属
リサイクル
★★
★★
★★★
★★
合金成分
分析(PMI)
★★★
★★★
★★
★★
製造
QA / QC
★★
★★★
★★
★★
コーティング材
金属コーティング 
★★★
★★
貴金属
宝石&貴金属分析 
★★
★★
★★
★★★
自動車触媒 
★★★
鉱業
未開発地域探査 
★★★
★★
石油&ガスの探査 
★★★
★★
品位管理 
★★★
★★
希土類元素 準備中
★★★
環境危険物質
土壌 
★★★
★★
工業用鉛塗料 
★★
★★
住居用鉛塗料      
粉塵、エアフィルター 
★★
消費財
小児用玩具、
衣料品、宝石、家具
★★★
★★
RoHS 指令/ハロゲンフリー WEEE 指令 
★★★
★★
文化財&考古学的測定
金属加工品、色素、陶磁器 
★★★
★★
★ = よい、★★ = とてもよい、★★★ = 最高レベル。評価は、分析性能、機器形状、仕様、用途のニーズを考慮して行いました。
この表では Niton XRF および LIBS 製品シリーズのベストセラー製品の一部を抜粋して詳しく説明しています。機器仕様や用途は型番によって異なります。他の校正モードや設定もご利用いただけます。詳しくは営業担当にご相談ください。
XRF Technology eBook
無料 eBook をダウンロードできます!
「科学者以外の方のための XRF 技術」(英語)
XRF 技術の仕組みにご興味がおありですか?こちらの eBook をダウンロードすれば、蛍光 X 線の背景にある科学や蛍光 X 線があなたのビジネスでどのように役立つかを知ることができます。弊社の専門家チームが作成しましたので、基礎的なことや携帯型 XRF の恩恵を受けている産業、その他いろいろなことが学べます。
eBook をダウンロードする
フォローする