Spectroscopy Polymer Analysis
Thermo Scientific のレオロジー、コンパウンダー、トルクレオメーターやミキサー、押出および分光分析技術を使用して、物質の調合、特性評価、測定を行うことができます。お客様の業務内容が研究、QA/QC、製品開発、製造のいずれかに関わらず、サーモフィッシャーの製品はお客様の日々の課題を解決することを目的に設計されています。バリューチェーンの段階を問わず、サーモフィッシャーの包括的なソリューションを導入することで、ポリマーの開発、生産、品質検査、分析の速度を上げることができます。
分光法によるポリマー分析の資料
FT-IR 分光装置によるポリマー分析
Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR 分光装置は、かつてない拡張性を備えた理想的な材料分析ワークステーションとして、ポリマーメソッドの開発、成分分離、問題解決および研究に適しています。
iS50 製品ページに移動
Nicolet iS5 分光装置用 iD7 ATR アクセサリ
モノリシックダイヤモンド ATR クリスタルと、ハイスループットな ATR 光学系には、堅牢でフレキシビリティが高く、簡単に交換可能なクリスタルプレートが用意されています。これにより、材料の同定及び解析を速やかに行えます。
iD7 製品ページに移動
Nicolet iS5 FT-IR 分光光度計
未知の材料の迅速な同定や製品品質スクリーニングには、Thermo Scientific Nicolet iS5 FT-IR 分光装置が信頼できるパートナーとなります。
Nicolet iS5 FT-IR 分光計の製品ページに移動
ラマンイメージングによる多層ポリマー分析
高解像度、迅速、視覚的な結果でサンプルの層を簡単に解析できます。Thermo Scientific DXR3xi イメージング顕微ラマンなら、誰もがラマン法を簡単にお使いいただけます。
DXR3xi 顕微ラマンイメージングのページに移動
レオメトリーと FT-IR および顕微鏡の組み合わせ:ポリマー研究における利点と応用
45 分 + 質疑応答 15 分
特にポリマー分野の製品開発において、レオロジーと分光法による同時測定が一般的になりつつあります。レオロジープロファイルの変化は、微細構造(顕微鏡)または分子構造(FT-IR)に関する情報に関連付けることができます。この e-learning では、以下について学ぶことができます。
  • レオロジーおよび FT-IR 同時測定
  • レオロジーおよび光学顕微鏡同時測定
  • 粘弾性
  • 熱/UV 硬化
  • 製薬ポリマーとホットメルトエクストルージョン
何が間違っていたのでしょう?プラスチック不良解析の有用なツールとしての FT-IR
30 分 + 質疑応答 15 分
フーリエ変換赤外分光法(FT-IR)は、有機物質を分析するための基本的な分析ツールです。材質同定、汚染、分解など、プラスチック不具合の評価において重要な情報を提供します。この e-learning では、FT-IR がプラスチック部品の不具合の問題解決のために提供できる重要な情報について説明します。e-learning で学ぶことができる内容は以下の通りです:
  • ポリマーの問題解決のための評価や、不具合分析のためにFT-IR が提供できる情報
  • プラスチック材料を評価するための FT-IR による分析結果の解析
  • ポリマー分析の補足情報を提供できる他の分析技術
  • e-learning を通じてFT-IR についての理解がさらに深まるとポリマー材料分析において、より効率的かつ効果的に装置を使うことができるようになります。
ポリマー研究におけるレオメトリーと FT-IR 分光法の複合分析に関する:利点およびアプリケーション例
45 分 + 質疑応答 15 分
ポリマー分野の製品開発において、レオロジーおよび FTIR 分光法により同時測定することで、レオロジープロファイルや特性の変化を分子構造とその変化に関する情報と相関させる方法を学びます。さらに、粘弾性、熱および UV 硬化について、そして製薬ポリマーやホットメルトエクストルージョンについても紹介します。
e-learning を見る
深さ方向:コンフォーカル顕微ラマン分析による多層ポリマーフィルムの分析
30 分 + 質疑応答 15 分
顕微ラマンは多層ポリマーフィルムの分析に活用できる強力な分析手法で、組成と品質の確実なコントロールを可能にします。従来の顕微ラマンはミクロン単位の空間分解能を備え、多層ポリマーフィルムの断面の分析に利用することができます。共焦点顕微ラマンは、サンプル調製の省略が望ましい状況で使用することができます。多層フィルムのデプスプロファイリングが可能なので、断面化が不要になります。
e-learning を見る
層の剥離:顕微 FT-IR や顕微ラマンを用いた多層構造の特性評価
30 分 + 質疑応答 15 分
多層ポリマーフィルムであるラミネートは複合材料であり、さまざまな業界で広く使用されています。各層の製造に関する情報は、生産者側だけでなく使用者側も大きな関心を寄せています。振動顕微分光法では、従来の振動法と同様に貴重な化学情報をもたらしますが、異なる層の組成を区別するために必要な空間情報という付加価値を提供します。この e-learning では、FT-IR およびラマン顕微分光法と、ラミネートの研究における応用について説明します。以下のトピックを含みます:
  • 顕微分光法の利点
  • 多層分析をサポートするためにソフトウェアを使用(ウィザード)
  • イメージング ATR とその効力
次の包装材分析ツール:顕微ラマン法
30 分 + 質疑応答 15 分
顕微ラマンは梱包材、特に食品接触材料の分析の有益なツールです。構造や厚さなど材料の多層特性のキャラクタリゼーションが数分で完了し、最小限のサンプル処理で各層の同定が可能です。この e-learning では、以下の最新の顕微ラマン法の有効なアプリケーション例について説明します。
  • 隣接したポリマー層や段ボール層の接着剤からの移行物質の同定
  • 移行物質検証後の水性および油性の食品類似物の ppm レベルでの汚染物質検出
  • デコンボリューションソフトウェアを使った、ベースポリマー、フィルター、安定剤などのプラスチック材の複数成分の同時同定
ポリマーペレットの押出:FT-IR によるポリマーのアットライン分析
30 分 + 質疑応答 15 分
FT-IR 分光法は、ポリマーペレットやフィルムの製造と加工において、柔軟で有効な分析ツールです。この e-learning では、ポリマー製造の QA における個別のサンプリングまたは連続モニタリングによる FT-IR の使用例を紹介します。以下のトピックを含みます:
  • FT-IR によるポリマー分析の概要
  • さまざまなサンプリング手法の利点と欠点
  • ポリマー添加物の連続アットライン‐フィルム分析の説明
FT-IR と TGA の組み合わせの使用によるポリマーの成分分離分析
30 分 + 質疑応答 15 分
多くの場合、故障解析とリバースエンジニアリングでは成分のを特定や材料プロセスの違いを把握するために、サンプルの成分分離が必要になります。この e-learning では、これらの検証において熱重量分析(TGA)と FT-IR 分光法を組み合わせて使用する方法について説明します。最新のハードウェアを使ったサンプル分析から、複合的な混合物の特性分析を簡素化する、独自の Mercury TGA ソフトウェアによるデータ解釈まで、ケーススタディを通じてポリマー材料の成分分離について解説します。
e-learning を見る
次の包装材分析ツール:顕微ラマン法
30 分 + 質疑応答 15 分
顕微ラマンは梱包材分析、特に食品接触材料に有効なツールです。重構造や厚さなど材料の多層特性のキャラクタリゼーションが数分で完了し、最小限のサンプル処理で各層の同定までできます。この e-learning では、以下の最新の顕微ラマン法の有効なアプリケーション例について説明します。
  • 隣接したポリマー層や段ボール層の接着剤からの移行物質の同定
  • 移行物質検証後の水性および油性の食品類似物の ppm レベルでの汚染物質検出
  • デコンボリューションソフトウェアを使った、ベースポリマー、フィルター、安定剤などのプラスチック材の複数成分の同時同定
医薬品製造の信頼性を向上:医薬品ホットメルトエクストルーダーのプロセスをモニタリングするための NIR 拡散反射分光法の応用
30 分 + 質疑応答 15 分
ホットメルトエクストルージョン(HME)は、医薬品業界で難溶性化合物のバイオアベイラビリティを改善するために使用される連続製造プロセスです。他の製剤処理技術より HME が優れているのは、より少ない工程手順、連続製造、固体分散体を生産する能力です。加えて、HME は溶媒不要の技術なので、スプレードライや共沈法といった溶媒ベースの工程より優れています。NIR と光ファイバーを併用することで、HME プロセスのリアルタイムでのモニタリングが可能になります。迅速かつ非破壊的で、溶剤を使用せず、サンプル調製が必要ありません。
e-learning を見る
サーモフィッシャーは以下の技術に関して豊富なアプリケーションノートを提供しています。
FT-IR、ラマン分光法、NIR、顕微法、FT-IR ソフトウェア、近赤外分光法、レオロジー、二軸エクストルージョン、蛍光 X 線、X 線回折。
FT-IR、ラマン、NMR、顕微法
FT-IR ソフトウェア
近赤外線
レオロジー
エクストルージョン&混練
蛍光 X 線
X 線回折
FT-IR 分光装置によるポリマー分析
Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR 分光装置は、かつてない拡張性を備えた理想的な材料分析ワークステーションとして、ポリマーメソッドの開発、成分分離、問題解決および研究に適しています。
iS50 製品ページに移動
Nicolet iS5 分光装置用 iD7 ATR アクセサリ
モノリシックダイヤモンド ATR クリスタルと、ハイスループットな ATR 光学系には、堅牢でフレキシビリティが高く、簡単に交換可能なクリスタルプレートが用意されています。これにより、材料の同定及び解析を速やかに行えます。
iD7 製品ページに移動
Nicolet iS5 FT-IR 分光光度計
未知の材料の迅速な同定や製品品質スクリーニングには、Thermo Scientific Nicolet iS5 FT-IR 分光装置が信頼できるパートナーとなります。
Nicolet iS5 FT-IR 分光計の製品ページに移動
ラマンイメージングによる多層ポリマー分析
高解像度、迅速、視覚的な結果でサンプルの層を簡単に解析できます。Thermo Scientific DXR3xi イメージング顕微ラマンなら、誰もがラマン法を簡単にお使いいただけます。
DXR3xi 顕微ラマンイメージングのページに移動
レオメトリーと FT-IR および顕微鏡の組み合わせ:ポリマー研究における利点と応用
45 分 + 質疑応答 15 分
特にポリマー分野の製品開発において、レオロジーと分光法による同時測定が一般的になりつつあります。レオロジープロファイルの変化は、微細構造(顕微鏡)または分子構造(FT-IR)に関する情報に関連付けることができます。この e-learning では、以下について学ぶことができます。
  • レオロジーおよび FT-IR 同時測定
  • レオロジーおよび光学顕微鏡同時測定
  • 粘弾性
  • 熱/UV 硬化
  • 製薬ポリマーとホットメルトエクストルージョン
何が間違っていたのでしょう?プラスチック不良解析の有用なツールとしての FT-IR
30 分 + 質疑応答 15 分
フーリエ変換赤外分光法(FT-IR)は、有機物質を分析するための基本的な分析ツールです。材質同定、汚染、分解など、プラスチック不具合の評価において重要な情報を提供します。この e-learning では、FT-IR がプラスチック部品の不具合の問題解決のために提供できる重要な情報について説明します。e-learning で学ぶことができる内容は以下の通りです:
  • ポリマーの問題解決のための評価や、不具合分析のためにFT-IR が提供できる情報
  • プラスチック材料を評価するための FT-IR による分析結果の解析
  • ポリマー分析の補足情報を提供できる他の分析技術
  • e-learning を通じてFT-IR についての理解がさらに深まるとポリマー材料分析において、より効率的かつ効果的に装置を使うことができるようになります。
ポリマー研究におけるレオメトリーと FT-IR 分光法の複合分析に関する:利点およびアプリケーション例
45 分 + 質疑応答 15 分
ポリマー分野の製品開発において、レオロジーおよび FTIR 分光法により同時測定することで、レオロジープロファイルや特性の変化を分子構造とその変化に関する情報と相関させる方法を学びます。さらに、粘弾性、熱および UV 硬化について、そして製薬ポリマーやホットメルトエクストルージョンについても紹介します。
e-learning を見る
深さ方向:コンフォーカル顕微ラマン分析による多層ポリマーフィルムの分析
30 分 + 質疑応答 15 分
顕微ラマンは多層ポリマーフィルムの分析に活用できる強力な分析手法で、組成と品質の確実なコントロールを可能にします。従来の顕微ラマンはミクロン単位の空間分解能を備え、多層ポリマーフィルムの断面の分析に利用することができます。共焦点顕微ラマンは、サンプル調製の省略が望ましい状況で使用することができます。多層フィルムのデプスプロファイリングが可能なので、断面化が不要になります。
e-learning を見る
層の剥離:顕微 FT-IR や顕微ラマンを用いた多層構造の特性評価
30 分 + 質疑応答 15 分
多層ポリマーフィルムであるラミネートは複合材料であり、さまざまな業界で広く使用されています。各層の製造に関する情報は、生産者側だけでなく使用者側も大きな関心を寄せています。振動顕微分光法では、従来の振動法と同様に貴重な化学情報をもたらしますが、異なる層の組成を区別するために必要な空間情報という付加価値を提供します。この e-learning では、FT-IR およびラマン顕微分光法と、ラミネートの研究における応用について説明します。以下のトピックを含みます:
  • 顕微分光法の利点
  • 多層分析をサポートするためにソフトウェアを使用(ウィザード)
  • イメージング ATR とその効力
次の包装材分析ツール:顕微ラマン法
30 分 + 質疑応答 15 分
顕微ラマンは梱包材、特に食品接触材料の分析の有益なツールです。構造や厚さなど材料の多層特性のキャラクタリゼーションが数分で完了し、最小限のサンプル処理で各層の同定が可能です。この e-learning では、以下の最新の顕微ラマン法の有効なアプリケーション例について説明します。
  • 隣接したポリマー層や段ボール層の接着剤からの移行物質の同定
  • 移行物質検証後の水性および油性の食品類似物の ppm レベルでの汚染物質検出
  • デコンボリューションソフトウェアを使った、ベースポリマー、フィルター、安定剤などのプラスチック材の複数成分の同時同定
ポリマーペレットの押出:FT-IR によるポリマーのアットライン分析
30 分 + 質疑応答 15 分
FT-IR 分光法は、ポリマーペレットやフィルムの製造と加工において、柔軟で有効な分析ツールです。この e-learning では、ポリマー製造の QA における個別のサンプリングまたは連続モニタリングによる FT-IR の使用例を紹介します。以下のトピックを含みます:
  • FT-IR によるポリマー分析の概要
  • さまざまなサンプリング手法の利点と欠点
  • ポリマー添加物の連続アットライン‐フィルム分析の説明
FT-IR と TGA の組み合わせの使用によるポリマーの成分分離分析
30 分 + 質疑応答 15 分
多くの場合、故障解析とリバースエンジニアリングでは成分のを特定や材料プロセスの違いを把握するために、サンプルの成分分離が必要になります。この e-learning では、これらの検証において熱重量分析(TGA)と FT-IR 分光法を組み合わせて使用する方法について説明します。最新のハードウェアを使ったサンプル分析から、複合的な混合物の特性分析を簡素化する、独自の Mercury TGA ソフトウェアによるデータ解釈まで、ケーススタディを通じてポリマー材料の成分分離について解説します。
e-learning を見る
次の包装材分析ツール:顕微ラマン法
30 分 + 質疑応答 15 分
顕微ラマンは梱包材分析、特に食品接触材料に有効なツールです。重構造や厚さなど材料の多層特性のキャラクタリゼーションが数分で完了し、最小限のサンプル処理で各層の同定までできます。この e-learning では、以下の最新の顕微ラマン法の有効なアプリケーション例について説明します。
  • 隣接したポリマー層や段ボール層の接着剤からの移行物質の同定
  • 移行物質検証後の水性および油性の食品類似物の ppm レベルでの汚染物質検出
  • デコンボリューションソフトウェアを使った、ベースポリマー、フィルター、安定剤などのプラスチック材の複数成分の同時同定
医薬品製造の信頼性を向上:医薬品ホットメルトエクストルーダーのプロセスをモニタリングするための NIR 拡散反射分光法の応用
30 分 + 質疑応答 15 分
ホットメルトエクストルージョン(HME)は、医薬品業界で難溶性化合物のバイオアベイラビリティを改善するために使用される連続製造プロセスです。他の製剤処理技術より HME が優れているのは、より少ない工程手順、連続製造、固体分散体を生産する能力です。加えて、HME は溶媒不要の技術なので、スプレードライや共沈法といった溶媒ベースの工程より優れています。NIR と光ファイバーを併用することで、HME プロセスのリアルタイムでのモニタリングが可能になります。迅速かつ非破壊的で、溶剤を使用せず、サンプル調製が必要ありません。
e-learning を見る
サーモフィッシャーは以下の技術に関して豊富なアプリケーションノートを提供しています。
FT-IR、ラマン分光法、NIR、顕微法、FT-IR ソフトウェア、近赤外分光法、レオロジー、二軸エクストルージョン、蛍光 X 線、X 線回折。
FT-IR、ラマン、NMR、顕微法
FT-IR ソフトウェア
近赤外線
レオロジー
エクストルージョン&混練
蛍光 X 線
X 線回折
分光法によるポリマー技術
業界最先端の技術を使用して、ポリマー成分の同定、定量、成分分離をより容易かつ効率的に行うことができます。ポリマー分析を促し、QA/QC 検証、トラブルシューティング、構成成分の分析究、リバースエンジニアリング、製品開発に関する重大な判断をするのに「必要な答え」が得られます。
MARS レオメータープラットフォームは、R&D ラボでの開発からパイロットプラントや小規模生産まで、ポリマーのライフサイクル全てにおいて製品評価に用いることができます。少量のサンプルを Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniLab 押出混練機で混ぜたり、さらなるレオロジー試験用に、Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniJetPro ピストン式射出成形機を用いて試験検体を作成することも可能です。
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ レオメーターを用いるとポリマー融解や溶液、固体試料の粘弾性特性を、せん断応力、振動性や伸長性で評価することが可能です。  レオメトリーはマクロ測定法で、特定の状況下にあるサンプルの挙動に関する情報を提供します。材料の機械的特性は微視的レベルにおける、その材料の構造に依存しています。レオロジー的特徴を明確にするために、たとえば FT-IR または顕微鏡法を用いて、レオロジー的測定を顕微鏡レベルでの試験と組み合わせることが可能です。
この柔軟性の高い測定ミキサーとエクストルーダーシステムは、画期的なポリマー製品開発に貢献する、包括的な材料特性評価メソッドを提供します。モジュラー式トルクレオメーターは、交換可能なミキサー、一軸スクリューエクストルーダー、または円錐型及び平行型二軸スクリューエクストルーダーに接続可能です。PolyLab OSは、実績ある技術、最先端のハードウェアとソフトウェアを使いやすいインターフェースと組み合わせることで、QCやR&Dのニーズに対応します。
当社のマイクロコニカル二軸スクリューコンパウンダーは、ポリマーの R & D に最適です。  すべてのモデルは最小 5 g または 7 ml の材料を使って配合します。材料が高価な場合や小規模での作業に最適です。超小型コンパウンダーをサーモフィッシャーの小型射出成型機である Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniJet PRO と組み合わせると、拡張式ワークフローソリューションとなります。サーモフィッシャーの Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ レオメーターでさらに試験するため、HAAKE MiniJet で材料を配合し、さまざまな試験検体を簡単に作成できます。
Thermo Scientific™ HAAKE MiniLab 3 マイクロコンパウンダーは、わずか 5 g(7 cm3)の試料を使用して、正確な制御による高溶融粘度の反応押出を可能にします。バイオポリマーなど高価な材料や少量しか使用することができない貴重な材料の混練に最適です。  同時に、レオロジー特性変化を記録することにより、物質の構造的変化を考察できます。
工業用ポリマーのような高価で稀少、または小規模の材料を配合する場合、HAAKE MiniCTW 超小型コニカル二軸スクリュー押出混練機は、迅速で信頼性が高く、確実な結果を得ることができる費用効率の高い手法を提供します。新しい材料を早期かつ迅速に評価することが重要です。HAAKE MiniCTW は R&D 用途に最適な設計で、最小 5 g という少ない材料を押し出すことができます。これにより、製品開発の加速化に貢献します。
研究、開発、生産、品質管理のいずれの製品サイクルにおいても、用途が幅広い二軸スクリューエクストルーダーは、粘稠性ポリマー材料のミキシング、配合、プロセスに対してカスタマイズ可能なオプションを提供します。  この柔軟性に富んだモジュラー式同軸方向回転エクストルーダーは、適応性・順応性を念頭に置いて開発されました。お客様のそれぞれのニーズに合わせて、今すぐ、そして今後もエクストルーダーの仕様を柔軟に変更することが可能です。アクセスし易さについては、(上下)水平に分割されたバレルが、溶融混練中に材料をより確認しやすくなっています。プロセスを最適化したりアプリケーションを変更する時には、スクリューとバレルを速やかに変換すれば良く、時間と費用の削減になります。  
必要な材料の量に最適なエクストルーダーをお選びください:11 mm、16 mm、24 mm が用意されています。簡単にスケールアップできるよう設計されているので、11 mm エクストルーダーで新しいプロセスを開発し、より多くの材料が必要な場合は、24 mm エクストルーダーへと簡単に転換することが可能です。
Spectroscopy, Elemental & Isotope Analysis Resource Library
Access a targeted collection of application notes, case studies, videos, webinars and white papers covering a range of applications for Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, near infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, nuclear magnetic resonance, ultraviolet-visible (UV-Vis) spectrophotometry, X-ray fluorescence, and more.
Share