Search Thermo Fisher Scientific
CHO由来細胞による生物学的製剤の開発を出来るだけ制約が少ない条件で行いたいとお考えの場合、Gibco Freedom細胞株構築キットをご検討ください。シンプルで汎用性が高く、ロイヤリティが発生しない商用ライセンスを取得できます。
ProBioGen AG社と共同で開発した各種Gibco Freedomキットには、クローニングと発現を最初から最後まで一貫して行うために必要なすべてのコンポーネントが含まれており、開発期間を短縮できます(目的遺伝子からクローン作製まで6カ月未満):
※Freedom ExpiCHO-S Kitを推奨どおりに使用した場合。結果は各種プロセス条件によって異なる場合があります。
Freedom Kitには、Gibcoフィールドアプリケーションサイエンティスト(FAS)チームによるサポートが含まれています。このチームは、バイオ医薬品製造における専門家であり、Gibco製品およびサービスの使用とアプリケーションに精通しています。FASチームは、細胞培養、プロセス特性解析、スケールアップ、分析、製品開発、 プロセスの最適化、および技術移転などにおいて幅広い経験を有しています。細胞株の構築ワークフロー全体にわたって、ガイダンスと段階的なサポートを提供できます。
ロイヤリティフリーですか? | はい |
年間保守費用は不要ですか? | はい |
どのような委託製造業者でも利用できますか? | はい |
複数のプロジェクトで細胞株を利用できますか?※ | はい |
宿主細胞株を改変できますか? | はい |
購入したベクターを改変できますか? | はい |
プロセスの最適化を実施できますか? | はい |
必要に応じてサポートを依頼できますか? | はい |
使用分野において、他社と連携できますか?※ | はい |
※販売および流通上の制限が適用される場合があります |
ライセンスに関して、ご質問がありますか?ライセンス条件については、ライセンスに関するFAQページをご覧になるか、当社本国アウトライセンシング部門 outlicensing@thermofisher.comまでお問い合わせください。
Freedom ExpiCHO-S Kit | Freedom CHO-DG44 Kit | Freedom CHO-S Kit | |
製品番号 | A46847 | A1373701 | A136960 |
親細胞株 | cGMP ExpiCHO-S細胞 | cGMP CHO-DG44細胞 | cGMP CHO-S細胞 |
培地 | ExpiCHO expression mediumおよびExpiCHO stable production medium | CD DG44およびCD OptiCHO | CD FortiCHO |
増殖速度(dT) | <24時間 | >30時間 | <24時間 |
発現ベクター | Freedom pCHOm 3.1およびFreedom pCHOp 3.2 | pcDNA 3.3-TOPOおよびpOptiVEC-TOPO | Freedom pCHO 1.0 |
主なアプリケーション | mAbおよび組み換えタンパク質 | mAbおよび組み換えタンパク質 | mAb(IgG)
|
増幅 (メトトレキサート使用) | はい | はい | いいえ |
タイムライン – トランスフェクション | 約24~36週間 | 約36週間 | 約24週間 |
完全なマニュアル | あり | あり | あり |
サポート | あり | あり | あり |
商用ライセンス | あり | あり | あり |
|
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
For research use or further manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.