Cell Factory systems
健康状態を改善し、命を救うために安定した品質のワクチンや生物製剤を製造することは決して一人の力で出来ることではありません。
Nunc Cell Factory システムにより、ロット間での一貫した結果が迅速に得られます。このシステムは、細胞、ワクチン、タンパク質の大規模生産で実証されたソリューションで、ラボスケールの細胞培養物と同一の増殖速度を実現します。システムのポートは簡単にカスタマイズや閉鎖ができ、必要なチューブを取り付けると簡単に通気、充填、および回収を行えます。
当社の専門知識を活用すれば、生産性を高め、規制順守の負担を軽減することができます。当社は、培養製品の世界的なリーディングカンパニーとして、製造用細胞培養プラットフォーム、Thermo Scientific Nunc セルファクトリーシステムに厳格な品質基準を適用しています。
Nunc イージーセル-2 セルファクトリーシステム
nunc-easyfill22
ワークフローの生産性向上
ワークフローのニーズにお応えして、当社では イージーフィル-2 セルファクトリーシステムをご用意しています。イージーフィル-2 システムには 二つの広口ポートがあり、より迅速に回収や充填を行うとともに、システムの通気性を高めることも出来ます。大きな開口部一つとポート開口部が一つあり、容易で確実なチューブの組立てを実現します。このシステムは、ほとんどの Nunc 細胞培養製品に施されている Nunclon Delta 表面処理によりロット間やフォーマット間でばらつきのない安定した性能を発揮します。また、このシステムには、マルチトレインバージョンもあり、プロセスのスケールアップをサポートするセルファクトリー装置とも互換性があります。
イージーフィルセルファクトリーシステムのパンフレットをダウンロードする ›
注目のセルファクトリーシステム
  • 収量の増加
  • 標準システムの同じ設置面積でありながら表面積と収量*を30%増加することが出来ます。
  • 生産効率の向上
  • プロセス経済性の向上
*収量の増加は培養する細胞のタイプによって異なる可能性があります。
  • 広い用途と使いやすさ
  • 貴重なスペースを節約でき、10 段の イージーフィルセルファクトリーシステム 1 台T175 フラスコ 36 本分に相当します
  • 生産性の向上
  • 作業をすぐに開始できる
  • 注入と無菌充填技術が容易に行えるポート設計