Search Thermo Fisher Scientific
当社は、バイオプロダクションのワークフローにおける従来のケーブルタイやその他の保持技術に起因する懸念を解消するために、革新的なチューブ保持ソリューションを開発しました。Thermo Scientific™ BioTitan™ リテンションデバイスは、バーブフィッティングにチューブを保持するために適した方法となるように設計されています。BioTitanリテンションデバイスは、高いシームレス性とユニバーサルなフィッティングを兼ね備えている点で、他の技術よりも優れています。BioTitanリテンションデバイスの結合形状は、素材にかかわらず、 しっかりと接続できるように設計されています。BioTitanリテンションデバイスは、バーブ面およびその前後を360°方向から圧迫できます。
ケーブルタイをより優れたBioTitanリテンションデバイスに置き換えることで、バイオプロセスコンテナ(BPC)の全体的な信頼性と完全性がさらに向上します。BioTitanリテンションデバイスは、チューブ接続部のリークや破損のリスクを排除するための汎用的なチューブ保持ソリューションです。BioTitanリテンションデバイスは、内径1/8インチから内径1インチまでのチューブに対応しており、材質、形状、構成を問わず、あらゆる種類のシステムに対応しています。
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing: