BioTitan Retention Device 360-degree protection
当社は、バイオプロダクションのワークフローにおける従来のケーブルタイやその他の保持技術に起因する懸念を解消するために、革新的なチューブ保持ソリューションを開発しました。Thermo Scientific™ BioTitan™ リテンションデバイスは、バーブフィッティングにチューブを保持するために適した方法となるように設計されています。BioTitanリテンションデバイスは、高いシームレス性とユニバーサルなフィッティングを兼ね備えている点で、他の技術よりも優れています。BioTitanリテンションデバイスの結合形状は、素材にかかわらず、 しっかりと接続できるように設計されています。BioTitanリテンションデバイスは、バーブ面およびその前後を360°方向から圧迫できます。
お問い合わせ   インタラクティブな3Dツールを見る
主な利点
ケーブルタイをより優れたBioTitanリテンションデバイスに置き換えることで、バイオプロセスコンテナ(BPC)の全体的な信頼性と完全性がさらに向上します。BioTitanリテンションデバイスは、チューブ接続部のリークや破損のリスクを排除するための汎用的なチューブ保持ソリューションです。BioTitanリテンションデバイスは、内径1/8インチから内径1インチまでのチューブに対応しており、材質、形状、構成を問わず、あらゆる種類のシステムに対応しています。
  • 確実な360°圧迫システム—バーブ面およびその前後を360°方向から圧迫できるため、液漏れや接続不良の可能性を大幅に低減できます
  • 鋭いエッジ部分がない—緩衝材を巻き付けるなどの二次加工が不要であり、リテンションデバイスによるBPCの破損リスクを低減できます
  • 汎用性の高い保持—材質、形状、構成を問わず、あらゆる種類のチューブおよびコネクタで使用できます
  • クリーン—微粒子を含みません
  • USP Class VI準拠—医療用途で使用されるプラスチック、ポリマー、およびエラストマーに関する厳しい要件を満たしています
BioTitan retention devices fit all tubing connections
以下の製品にBioTitanリテンションデバイスを使用しています       
Labtainer Pro BioProcess Container (BPC)
family of BioProcess Containers (BPCs)
Fluid Transfer Assemblies
Bioprocessing resources
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing:
研究用または製造用にのみ使用可能できます。診断目的の使用、ヒトおよび動物への直接的な使用はできません。