Dynabeads®T細胞活性化および増殖製品は、抗原提示細胞(APC)から同時にシグナルを与えることによって生体内のT細胞の活性化を模倣しています。
Dynabeads® T-Activator CD3/CD28 products for human and mouse are ideal for short time stimulation studies and T cell expansion of polyclonal T cells (e.g T cell subsets isolated from whole blood, MNC or tissue digests). 拡張は非常に効率的で、代替手段つまりPHA、自家APCおよび支持細胞を使用せずに済みます。
"I used the CD3/CD28 Dynabeads® for my proliferation experiment, and the experiment worked beautifully! I have been trying to get to work for a couple of months using soluble CD28/CD3, and it was just not happening. Dynabeads® have definitely made my day!"
Lisa S. Thomas, Research Associate IV, Cedars-Sinai Medical Center
Main applications
The main applications for these products are e.g. T cell activation for signaling experiments (proteomics), T cell expansion, T helper cell differentiation (Th1, Th2, Th17), expansion of regulatory T cells and T cell activation for improved transduction efficiency of MNC/T cells.
The anti-CD3 and anti-CD28 antibodies on the surface of the Dynabeads® provide simultaneous signals to TCR/CD3 and CD28. 活性化/増殖後に、ビーズからはピペッティングで簡単に細胞をリリースでき、その後マグネットによりビーズを取り除くことができます。
ビーズや抗体を含まない細胞は、機能特性を保持しています。 細胞は何回か刺激することができます。
Home-brew methods based on mitogens (e.g. ConA, PHA, PWM etc.), plate-bound/soluble antibodies, or chemical activators give a generic, non-physiological activation that is hard to predict and repeat with consistency.
主要な利点
:
  • 生理学的活性化: Stimulation of CD3/TCR and CD28 with agonistic monoclonal antibodies
  • 信頼性: 細胞は、その機能性、サイトカインのプロフィール、および完全T細胞のレパートリーを、生体内の環境を反映して維持
  • 簡単な使用: 自己APC、支持細胞、抗原を準備したり、事前にビーズに抗体皮膜をする必要はありません。
Dynabeads®技術により、マウスとヒトの試料から、ナイーブT細胞(NKT)および記憶T細胞、T細胞クローン、制御性T細胞、ナチュラルキラーT細胞および細胞傷害性Tリンパ球を賦活化・増殖することが可能です。
弊社の製品の全ポートフォリオには、臨床試験グレードのバージョンも含まれており、同じ技術プラットフォームを用いて、マウス試験から臨床試験へとシフトすることが可能になっております。
製品ガイドをご覧ください
Main application
The main application for these products is T cell re-stimulation and expansion of antigen-specific (Ag-specific) T cells from cell lines, cell clones or freshly isolated/enriched Ag-specific T cells.
主要な利点:
  • 生理学的活性化: Stimulation of CD3/TCR, CD28 and CD137 with agonistic monoclonal antibodies
  • 効率: 抗原特異的T細胞の増殖と生存率の向上
  • 信頼性: バイオアッセイによる試験でDynabeads® で活性化したT細胞の抗原特異性が維持されていることを確認。
  • 使用が容易: ドナーに適合するAPCや抗原を探したり準備する必要がありません。
  • 新技術: Only bead based solution on the market for increased proliferation and survival of T cell lines/clones
The new Dynabeads® T-Activator CD3/CD28/CD137 for expansion of human antigen-specific T cells are conjugated with anti-CD3, anti-CD28, and anti-CD137 antibodies. CD137 (4-1BB) is a member of the tumor necrosis factor family and agonistic anti-CD137 antibodies act as an activating co-stimulatory molecule especially important for effector/ memory T cells and promote the survival and proliferation of T lymphocytes.
Dynabeads®技術により、マウスとヒトの試料から、ナイーブT細胞(NKT)および記憶T細胞、T細胞クローン、制御性T細胞、ナチュラルキラーT細胞および細胞傷害性Tリンパ球を賦活化・増殖することが可能です。
弊社の製品の全ポートフォリオには、臨床試験グレードのバージョンも含まれており、同じ技術プラットフォームを用いて、マウス試験から臨床試験へとシフトすることが可能になっております。
製品ガイドをご覧ください
Dynabeads® T-Activator CD3/CD28 products for human and mouse are ideal for short time stimulation studies and T cell expansion of polyclonal T cells (e.g T cell subsets isolated from whole blood, MNC or tissue digests). 拡張は非常に効率的で、代替手段つまりPHA、自家APCおよび支持細胞を使用せずに済みます。
"I used the CD3/CD28 Dynabeads® for my proliferation experiment, and the experiment worked beautifully! I have been trying to get to work for a couple of months using soluble CD28/CD3, and it was just not happening. Dynabeads® have definitely made my day!"
Lisa S. Thomas, Research Associate IV, Cedars-Sinai Medical Center
Main applications
The main applications for these products are e.g. T cell activation for signaling experiments (proteomics), T cell expansion, T helper cell differentiation (Th1, Th2, Th17), expansion of regulatory T cells and T cell activation for improved transduction efficiency of MNC/T cells.
The anti-CD3 and anti-CD28 antibodies on the surface of the Dynabeads® provide simultaneous signals to TCR/CD3 and CD28. 活性化/増殖後に、ビーズからはピペッティングで簡単に細胞をリリースでき、その後マグネットによりビーズを取り除くことができます。
ビーズや抗体を含まない細胞は、機能特性を保持しています。 細胞は何回か刺激することができます。
Home-brew methods based on mitogens (e.g. ConA, PHA, PWM etc.), plate-bound/soluble antibodies, or chemical activators give a generic, non-physiological activation that is hard to predict and repeat with consistency.
主要な利点
:
  • 生理学的活性化: Stimulation of CD3/TCR and CD28 with agonistic monoclonal antibodies
  • 信頼性: 細胞は、その機能性、サイトカインのプロフィール、および完全T細胞のレパートリーを、生体内の環境を反映して維持
  • 簡単な使用: 自己APC、支持細胞、抗原を準備したり、事前にビーズに抗体皮膜をする必要はありません。
Dynabeads®技術により、マウスとヒトの試料から、ナイーブT細胞(NKT)および記憶T細胞、T細胞クローン、制御性T細胞、ナチュラルキラーT細胞および細胞傷害性Tリンパ球を賦活化・増殖することが可能です。
弊社の製品の全ポートフォリオには、臨床試験グレードのバージョンも含まれており、同じ技術プラットフォームを用いて、マウス試験から臨床試験へとシフトすることが可能になっております。
製品ガイドをご覧ください
Main application
The main application for these products is T cell re-stimulation and expansion of antigen-specific (Ag-specific) T cells from cell lines, cell clones or freshly isolated/enriched Ag-specific T cells.
主要な利点:
  • 生理学的活性化: Stimulation of CD3/TCR, CD28 and CD137 with agonistic monoclonal antibodies
  • 効率: 抗原特異的T細胞の増殖と生存率の向上
  • 信頼性: バイオアッセイによる試験でDynabeads® で活性化したT細胞の抗原特異性が維持されていることを確認。
  • 使用が容易: ドナーに適合するAPCや抗原を探したり準備する必要がありません。
  • 新技術: Only bead based solution on the market for increased proliferation and survival of T cell lines/clones
The new Dynabeads® T-Activator CD3/CD28/CD137 for expansion of human antigen-specific T cells are conjugated with anti-CD3, anti-CD28, and anti-CD137 antibodies. CD137 (4-1BB) is a member of the tumor necrosis factor family and agonistic anti-CD137 antibodies act as an activating co-stimulatory molecule especially important for effector/ memory T cells and promote the survival and proliferation of T lymphocytes.
Dynabeads®技術により、マウスとヒトの試料から、ナイーブT細胞(NKT)および記憶T細胞、T細胞クローン、制御性T細胞、ナチュラルキラーT細胞および細胞傷害性Tリンパ球を賦活化・増殖することが可能です。
弊社の製品の全ポートフォリオには、臨床試験グレードのバージョンも含まれており、同じ技術プラットフォームを用いて、マウス試験から臨床試験へとシフトすることが可能になっております。
製品ガイドをご覧ください
製品情報