Search Thermo Fisher Scientific
低価格で高純度、フローに使用可能な細胞 | 分子アッセイ用の最高の純度 | 高純度および生理学的品質 | 未変化‐生理学的に最適な細胞 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽出方法 | ポジティブ単離 | 枯渇またはポジティブ単離 | ポジティブ単離 | ネガティブ単離 | |||
出発物質 | すべてのサンプル(全血、脾臓、リンパ節) | すべてのサンプル(全血、脾臓、リンパ節) | すべてのサンプル(全血、脾臓、リンパ節) | 脾臓、リンパ節細胞* | |||
処理された細胞数 | 2×109細胞 | 1~2×109細胞 | 2×109細胞 | 1×109細胞 | |||
純度 | より高純度 90~98% | より高純度 90~98% | より高純度 90~98% | 高純度 80~90% | |||
収率 | 標準的な収量 50~60% | 最高収量 95~100% | 標準的な収量 50~70% | 標準的な収量 50~70% | |||
生存率 | >90% | >90% | >90% | >90% | |||
単離に要する時間 | 約60分 | 約30分 | 約90分 | 約50分 | |||
単離温度 | 低温 | 低温 | 室温で放出 | 低温 | |||
アプリケーション | 細胞アッセイ (細胞培養、細胞活性化・増殖、サイトカイン研究)分子アッセイ: タンパク質および核酸の単離 | 不必要なCD4+ T細胞の除去または ポジティブ単離によるタンパク質および核酸の分子単離 | 細胞アッセイ (細胞培養、細胞活性化・増殖、サイトカイン研究) 翻訳研究 分子アッセイ: タンパク質および核酸の単離 | 生理学的研究用の細胞アプリケーション(機能研究、養子移植、フローサイトメトリー解析またはソーティング) | |||
ビーズフリーのターゲット細胞 | はい (ただし、抗体は存在します) | いいえ | はい (抗体フリーです) | はい | |||
フローサイトメトリー /フローソーティングに使用可能 | |||||||
製造日からの有効期間 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | |||
必要なもの | マグネット | マグネット | マグネット | マグネット | |||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |