Search Thermo Fisher Scientific
サイトカインとシグナル伝達タンパク質の定量および検出用に Novex® Multiplex Luminex® Assays を提供しています。これらのアッセイは、各サンプルに含まれる複数のターゲットを同時に測定し、卓越した性能とロット間で再現性のある結果を提供します。 マルチプレックスにおける高性能のすばらしさを実感してください!
Custom Order Tool を利用して Luminex® カスタム アッセイを作成および注文
Immunoassay Selection Guide を利用して Luminex® Assayを検索
Luminex® Assays Luminex® Assays をほぼすべてのラボの必要性に適したフォーマットで提供します。柔軟性は、Luminex® xMAP®マルチプレックス プラットフォームの豊かなメリットのひとつです;このメリットを活かして、サイトカイン スクリーニング、伝達経路解析、シンプルなプロファイリングなど、幅広い Luminex® プレミックスアッセイ パネルの製品群を提供します。また、単一のターゲット向けにLuminex® ビーズキットも提供しています。このビーズを使用して、お客様独自のアッセイ パネルを作成することも、Luminex®プレミックス アッセイに追加してパネルの規模を拡大することもできます。 さらに、お客様の目的分子に合わせた Luminex® カスタムアッセイパネルを作成することができます。
Luminex® アッセイは、ELISA とほぼ同じ手順を使用するため、セットアップやランが簡単です(図 1)。Luminex® xMAP®技術や Luminex® アッセイを初めてご使用になるお客様をサポートするため、専門のフィールド アプリケーション サイエンティスト(FAS)のチームを設けています。FAS の担当者が、お客様の現場でLuminex® アッセイのラン全体を指導し、Luminex® 機器とソフトウェアをセットアップします。また、予想されるほぼすべての問題について、トラブルシュートもお手伝いします。 個別の Luminex® 説明会に今すぐお申し込みください。
表 1、2、3 は、Novex®Multiplex Luminex® Assay とタンパク質スタンダード(アッセイに同梱)の卓越性を示したものです。他のアッセイに比べて、Luminex® アッセイでは使用するビーズの数が最も多いため、各ターゲットにつきビーズ領域あたり少なくとも 100 eventのデータを得ることができます。 メーカーによっては 50 eventを最低回数として推奨していますが、これに比べて最低 100 eventを収集することで %CV が低下し、より正確なアッセイが実現します。Luminex® アッセイは、厳しい品質管理とバリデーションを経た後、出荷しています;各アッセイは交差反応を幅広く検査し、目的のターゲットへの特異性を得ています。 また、同梱のタンパク質スタンダードは、標準物質に対して正確に校正され、再現性を最大限に得ます。
Novex® Multiplex Luminex® Assays は、ターゲットあたり 100 ビーズのデータが得られるよう作成しています。一部のメーカーの Luminex® アッセイプロトコールでは、各ターゲットの 1 領域あたりのデータ取得回数をわずか 50 event(すなわち、検出システムで読み取る必要のある各ターゲットのビーズが 50 のみ)としています。 しかし、次のデータからは、%CV を抑え、アッセイの精度を高めるには 50 ビーズのみではなく 100 ビーズのデータを完全に取得すべきだということがわかります。
サンプル説明 | %CV (MFI) | |
50 ビーズevent (0.5X ビーズ/ウェル) | 100 ビーズevent (1X ビーズ/ウェル) | |
平均 (血清) | 8.7 | 12.0 |
平均 (血漿) | 14.8 | 7.3 |
平均 (組織培養上清) | 8.5 | 5.2 |
平均 (すべて) | 10.5 | 6.9 |
Novex® mulitplex Luminex® Assay は、NIBSC のスタンダード(国際標準品)が存在する場合はこれに従い、存在しない場合は報告されたリン酸化タンパク質活性の細胞内モデルに従って調整し、測定値の妥当性を確保しています。タンパク質スタンダードは、凍結乾燥の前後にシングルアッセイおよびマルチプレックスアッセイで検査し、その完全性と性能の安定性を確認しています。
|
|
Novex® Multiplex Luminex® Assay用に選択した抗体が目的のターゲットに高い特異性を示すことを確認するため、さまざまなターゲット候補タンパク質について反応を測定しました。 競合メーカーのアッセイ用抗体は、厳しい検査を受けていないため、非特異的な結果が生じる可能性があります。この表では、Novex® Multiplex Luminex® Assay と他社製アッセイを使用して以下の類似性の高いターゲットタンパク質を解析し、その結果(検出した蛍光ユニット)を比較しています。どの Luminex® アッセイでもターゲット以外の類似タンパク質から目立ったシグナルは検出されていませんが、一部の他社製アッセイでは、ターゲット以外のタンパク質から著しい交差反応が見られます。