Search Thermo Fisher Scientific
FluoSpheres®およびTransFluoSpherespolystyrene®蛍光マイクロスフェアは、血流測定、トレーシング、in vivoイメージング、およびイメージングとフローサイトメトリー装置のキャリブレーションといった広範囲のアプリケーションに使用することができます。弊社の色素は、単にビーズの表面だけでなく、ビーズ全体にくまなく取り込まれているため、光退色やその他の環境要因の影響を比較的受けにくいという特長を持ちます。
弊社の血流測定用マイクロスフェアは、11種の判別可能な蛍光色をご利用でき、血流アナライザーに適しています。 | 製品 |
フローサイトメトリーのユーザーは、これらの蛍光マイクロスフェアを用いて、レーザーアラインメント、コンペンセーション、flow rate、ダイナミックレンジの校正、およびその他の日々の調整を行うことができます。ビーズ色素は、スペクトルの面で一般的なレーザーにマッチし、非常に安定しています。
| 製品 |
弊社は、従来の蛍光顕微鏡および共焦点レーザー走査顕微鏡のいずれについても、その調整およびキャリブレーションを円滑に行えるように設計された6種の異なるタイプのキャリブレーションスタンダードをご用意しています。 | 製品 |
血管イメージング、移植片移動、ニューロントレーシング、肺換気、ファゴサイトーシス、および組織における稀な標的の時期分解検出のため専用に設計されたマイクロスフェア。
| 製品 |