Search Thermo Fisher Scientific
(プロテイン キナーゼ B とも呼ばれる)セリン–トレオニンキナーゼ Akt は、広範囲に影響を及ぼすシグナル伝達ネットワークの中心的存在です。 Akt 活性化は、これらの細胞シグナル伝達経路のマスター スイッチとしての役割を果たし、下流の幅広いターゲット分子や相互作用分子を介してさまざまな細胞内反応を引き起こします。 Akt は細胞シグナル伝達に重要な役割を果たし、これらのシグナル伝達は癌や糖尿病、神経変性など多様な疾患に大きな影響を及ぼします。そのため Akt は、基礎研究と薬剤開発の両分野で積極的に研究が進められているキナーゼのひとつです。 ここでは、Akt シグナル伝達経路とその下流のターゲット分子を研究するための最新の製品をご紹介します。
タンパク質ターゲット別 Akt シグナル伝達経路用一次抗体、抗体ペア、ELISA、Luminex® アッセイの検索 Novex® Multiplex Panels Targets A–ETargets F–NTargets O–V |
(
クリックして拡大)
|
Akt は、それぞれ AKT1/PKBα、AKT2/PKBβ、AKT3/PKBγ の 3 種類のアイソフォームとして発現します (1)。 アミノ末端プレクストリン相同(PH)ドメインと中央のセリン–トレオニン触媒ドメイン、小さなカルボキシ末端調節ドメインが、これら 3 つのアイソフォームすべてを特徴付けています。 PH ドメインは、PI3K 産物であるホスファチジルイノシトール-3,4-二リン酸(PIP2)とホスファチジルイノシトール-3,4,5-三リン酸(PIP3)に結合します。 この結合によって Akt は原形質膜に取り込まれ、触媒ドメイン活性化ループに属する Thr308 のホスホイノシチド依存性キナーゼ 1(PDK1)によってリン酸化されます。 このリン酸化反応が活性化をもたらします。 完全に活性化するには、第二の部位(Ser473)のリン酸化反応が必要です。 現在の研究では、mTOR–rictor 複合体(mTORC2)が第二の部位のリン酸化に関与するおもなキナーゼとされていますが、Ilk(インテグリン結合キナーゼ)(2)、PDK1 (3)、DNA 依存性プロテイン キナーゼ(DNA-PK)(4)、ATM(血管拡張性失調症変異)といった他のキナーゼも同定されています (5)。
Western blot analysis of Akt [pS473] ABfinity™ recombinant antibody.
0.1 µg/mL の抗 AKT [pS473] ABfinity™ モノクローナル抗体を使用して、未処理の 3T3(レーン 1)および PDGF 処理済の NIH/3T3(レーン 2)細胞溶解液のAKT[pS473] を検出しました。
|
Indirect ELISA with anti–AKT [pT308] ABfinity™ recombinant rabbit monoclonal antibody.
抗AKT [pT308] ABfinity™ モノクローナル抗体のさまざまな希釈液を使用して、間接 ELISA法を実施し、プレート上にコーティングした組み換えAKT [pT308] タンパク質を検出しました。
|
(クリックして拡大)
|
Luminex® プラットフォームを使用した Akt パスウェイのシグナル伝達タンパク質のマルチプレックス定量。
MCF-7 細胞をインスリンで処理してタンパク質のリン酸化を誘導した後、細胞溶解液を調製しました。
Akt Pathway Phospho Magnetic 7-Plex Panel と
Luminex® 200™ システムを使用して、MCF-7 細胞溶解液中の 7 種類のリン酸化タンパク質(AKT [pS473]、GSK-3β [pS9]、IGF-1R [pYpY1135/1136]、IR [pYpY1162/1163]、IRS-1 [pS312]、p70S6K [pTpS421/424]、PRAS40 [pT246])の濃度を測定しました。
|
ターゲット | ABfinity™ 組み換えモノクローナル抗体 | ABfinity™ 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体** | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex ®アッセイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4E–BP1 | AHO1382 (Ms) すべての抗体を表示 | KHO0681 | |||||
4E–BP1 [pT37] | 700238 | ||||||
4E–BP1 [pT46] | 700397 | 441170G (Rb) | KHO0691 | ||||
Akt | 710005 | 44609M (Ms)すべての抗体を表示 | KHO0101 KHO0531 すべての ELISA を表示 | LHO0091 (シングルプレックス) | |||
Akt [pS473] & [npS473] | 700392 700256 | 44622M [npS473] (Ms) 44621G (Rb) | CHO0115 | KHO0111 KHO0541 すべての ELISA を表示 | LHO0101 (シングルプレックス) | ||
Akt [pT308] | 701052 | 710122 | 44602G (Rb) | KHO0201 | |||
Akt2 | 393900 (Ms) | ||||||
ALK | 180266 (Rb) 513900 (Rb) | ||||||
Androgen Receptor | 415900 (Ms) | ||||||
Angiopoietin–2(Angiogenin) | 407600 (Rb) | KHC1641 |
ターゲット | ABfinity™ 組み換えモノクローナル抗体 | ABfinity™ 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体** | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex ®アッセイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF–basic | 710148 | KHG0021 (96 回分) KHG0022 (192 回分) | 13256029 | LHG0021 (Hu シングルプレックス) LMG0021 (Ms シングルプレックス) | |||
FGFR1 | 133100 (Ms) 3379200 (Ms) | ||||||
FOXO3 [pS207]⁄FOXO1 [pS212] | 441230G (Rb) | ||||||
GATA4 [pS105] | 44948 (Rb) | ||||||
GDF–15 | 421700 (Rb) | ||||||
GSK–3β | 701102 | 710132 | 399500 (Ms) すべての抗体を表示 | KHO0451 | LHO0101 (シングルプレックス) | ||
GSK–3β [pS9] | 701069 | 710100 | KHO0461 | LHO0461 (シングルプレックス) | |||
GSK–3α⁄β | 44610 (Ms) | ||||||
GSK–3α [pY279]⁄ GSK–3β [pY216] | 44604G (Rb) | ||||||
Hamartin | 370400 (Ms) |
ターゲット | ABfinity™ 組み換えモノクローナル抗体 | ABfinity™ 組み換えオリゴクローナル抗体 | その他の一次抗体** | 抗体ペア | のELISA | タンパク質 | Luminex ®アッセイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oligomer Antibody(A11) | AHB0052 (Rb) | ||||||
p185⁄HER–2 | AHO0918 (Ms) AHO0919 (Ms) | ||||||
p21 | 701151 | 711000 710182 | 337000 (Ms) | ||||
p21WAF1 | AHZ0422 (Ms) | ||||||
p27 | 719600 | 332800 (Ms) | |||||
p27Kip1 [pS10] | 346300 (Rb) | ||||||
p27Kip1 [pT187] | 717700 | 379700 (Ms) | |||||
p27Kip1 | AHZ0452 (Ms) | ||||||
p53 [pS15] | 700439 | ||||||
p53 [pS392] | 44640G (Rb) |
パネル名 | ターゲット数 | ターゲット | ポリスチレン | 磁気 |
---|---|---|---|---|
Human Akt Pathway-Total | 7 | Akt、GSK-3β、IGF-1R、IR、IRS-1、PRAS40、p70-S6K | LHO0002 | LHO0002M |
Human Akt Pathway-Phospho | 7 | Akt、GSK-3β、IGF-1R、IR、IRS-1、PRAS40、p70-S6K | LHO0001 | LHO0001M |
Human Cytokine 10-Plex | 10 | GM-CSF、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、TNF-α | LHC0001 | LHC0001M |
Human Cytokine 25-Plex | 25 | Eotaxin、GM-CSF、IFN-α、IFN-γ、IL-1β、IL-1RA、IL-2、IL-2R、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-8、IL-10、IL-12、IL-13、IL-15、IL-17、IP-10、MCP-1、MIG、MIP-1α、MIP-1β、RANTES、TNF-α | LHC0009 | LHC0009M |
Human Cytokine 30-Plex | 30 | EGF、Eotaxin、FGF-Basic、G–CSF、GM–CSF、HGF、IFN-α、IFN-γ、IL–1β、IL–1RA、IL–2、IL–2R、IL–4、IL–5、IL–6、IL–7、IL–8、IL–10、 IL–12 (p40⁄ p70) IL–13、IL–15、IL–17、IP-10、MCP–1、MIG、MIP–1α、MIP–1β、RANTES、TNF-α、VEGF | LHC6003 | LHC6003M |
Human Inflammatory Cytokine 5-Plex | 5 | GM-CSF、IL-1β、IL-6、IL-8、TNF-α | LHC0003 | LHC0003M |
Human Growth Factor | 4 | EGF、FGF-basic、G-CSF、VEGF | LHC0004 | |
Mouse Cytokine 10-Plex | 10 | GM-CSF、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12、TNF-α | LMC0001 | LMC0001M |
Mouse Cytokine 20-Plex | 20 | FGF-basic、GM-CSF、IFN-γ、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12、IL-13、IL-17、IP-10、KC、MCP-1、MIG、MIP-1α、TNF-α、VEGF | LMC0006 | LMC0006M |
Mouse Inflammatory Cytokine 4-Plex | 4 | GM-CSF、IL-1β、IL-6、TNF-α | LMC0003 | LMC0003M |
Mouse Th1/Th2 6-Plex | 6 | IFN-γ、IL-2、IL-4、IL-5、IL-10、IL-12 | LMC0002 |
本製品は研究用試薬です。 診断にはご使用になれません。 © 2012 Life Technologies Corporation. 版権所有。 The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners. In compliance with federal regulations, we hereby disclose that this email communication is for commercial purposes.