Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDishes は人間工学に基づいた使いやすい新しい形状の細胞培養用ペトリディッシュ
ハンドリング、スタッキング、トランスポートを確実に行える新デザイン。以下の5つの優位性を発揮します。親水性処理(NunclonTM Delta 処理)が施され接着細胞の培養に適しています。包装は再シール可能(100mm及び150mmのみ)で保管性の優れたデザイン。
タイプ | 滅菌 | フタをした際の外寸 (mm) | 底部直径 | 使用容量 | 材質 | 包装 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mL) | (個 x 包) | |||||
150460 | 35 | ○ | 40 x 13 | 34.7 | 3 | PS | 10 x 50 | ¥27,000 |
150462 | 60 | ○ | 60 x 16 | 53.5 | 5 | PS | 10 x 28 | ¥18,200 |
150464 | 100 | ○ | 95 x 17 | 87.2 | 12.5 | PS | 10 x 15 | ¥19,650 |
150466 | 100 | ○ | 95 x 21 | 87.1 | 12.5 | PS | 10 x 24 | ¥31,200 |
150468 | 150 | ○ | 145 x 21 | 138.3 | 35 | PS | 10 x 8 | ¥28,800 |
ディッシュ周囲のギザギザしたグリップリングにより、滑りにくく把持しやすい形状を実現。また、グリップ上に設けられたノッチにより、リッドを浮かせ通気性を向上させると共に、リッドのフィット感と構造強度も向上。
リッド上部とディッシュ底部に設けられたスタッキングリングにより、ディッシュを積み重ねた際の安定性、搬送時の安全性を向上。
ディッシュ底部裏面の4方向に12、3、6、9の番号(識別マーク)が刻印されており、顕微鏡で同エリアを観察する際に便利。
従来のNunc™ 細胞培養ディッシュと培養面積が同等で、従来製品と同じ表面処理(Nunclon Delta親水性処理)です。