Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 96 ウェル細胞培養プレートには大きな蒸発モートがあり、それを滅菌水または培地で満たすことでエッジ効果を実質的に排除できるため、長時間インキュベーションしても一貫性および細胞生存率が向上します。
96 ウェルすべてを使います。
各区画の周囲モートを滅菌水または培地 2mL で満たします。
蒸発はモートで起こり外側ウェルでは生じないので、細胞の生存率を損なわず、ウェル間一貫性が維持されます。
従来型 96 ウェルプレートと異なり、Edge 2.0 プレートは懸念されるエッジ効果を低減するために最適化されています。長時間のインキュベーション中に周囲のウェルで蒸発が起こると、エッジ効果が引き起こされます。その結果、培地 pH、浸透圧、培地成分の濃度が変化し、細胞の生存率および機能に影響を及ぼします。
Nunc Edge 2.0 プレートにはモートが組み込まれており、 4 日間のインキュベーション後、従来型 96 ウェルプレートと比べ顕著に蒸発が低減され、ウェル間一貫性が向上しています。
カタログ番号 | 製品名 | 表面処理 | 色 | 蓋 | 滅菌済み | パックサイズ | 製品のサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167425 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル処理プレート | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 50/ケース | 注文する |
167542 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル処理プレート | Nunclon Delta | 透明 | 〇 | 〇 | 10/包 | 160/ケース | 注文する |
167574 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル処理プレート | Nunclon Delta | 透明 | X | 〇 | 個包装 | 50/ケース | 注文する |
167554 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル処理プレート | Nunclon Delta | 透明 | X | 〇 | 10/包 | 160/ケース | 注文する |
267427 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル未処理プレート | 未処理 | 透明 | 〇 | 〇 | 個包装 | 50/ケース | 注文する |
267544 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル未処理プレート | 未処理 | 透明 | 〇 | 〇 | 10/包 | 160/ケース | 注文する |
267576 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル未処理プレート | 未処理 | 透明 | X | 〇 | 個包装 | 50/ケース | 注文する |
267556 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル未処理プレート | 未処理 | 透明 | X | 〇 | 10/包 | 160/ケース | 注文する |
267566 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル未処理プレート | 未処理 | 透明 | X | X | 10/包 | 160/ケース | 注文する |
267578 | Nunc Edge 2.0 96 ウェル未処理プレート | 未処理 | 透明 | 〇 | X | 10/包 | 160/ケース | 注文する |
未処理 |
未処理 |
10/包 |
個包装 |
10/包 |
10/包 |
自動化された柔軟性の高い波長選択機能を備え、安全制御機能を内蔵した Thermo Scientific Varioskan LUX マルチモードマイクロプレートリーダーは、さまざまなアプリケーションニーズに対応します。このプレートリーダーの内部をご覧になり、3D 対話式ビューワーで詳細をご確認ください。