Recovery™ Cell Culture Freezing Medium
Recovery™細胞培養フリージング培地は、哺乳類細胞培養の完全な凍結保存培地です。
ご使用の細胞と研究結果の保護
  • 細胞の生存率向上-播種後の細胞回収と生存率が25%改善
  • Convenience - ready to use when no messy mixing of DMSO required
Recovery™ Cell Culture Freezing Mediaを選ぶ理由
細胞の適切な凍結保存は、細胞培養で正確な結果を迅速に得るために最も重要なポイントの一つです。 健全で健康な状態で培養された多くの生細胞があれば、実験をより早く開始でき、信頼できる結果が得られます。
  • Recovery™により、接着系と浮遊系の両方の細胞株の凍結保存において、細胞生存率が平均25%向上。
  • Recovery™ is an optimized fully supplemented formulation which avoids the messy mixing of DMSO
細胞培養冷凍培地
図1. Recovery of 5 different cell lines from cryopreservation in 8 freezing media vs. currently available cryopreservation technologies: 定められた数の細胞を液体窒素で凍結しました。 融解後、細胞を一定量の培地で希釈し、12ウェルプレートに播種しました。 当初の培養密度は、固着細胞株では2.3 x 104株/ウェル、固着していない細胞株では6.0 x 105株/ウェル。 Results were normalized to Recovery™ - Cell Culture Freezing Medium (CCFM) and plotted with standard error bars (n=4).