AlgiMatrix™ 3D Culture System is the first user friendly, animal-free bioscaffold available for the development of higher-fidelity cell culture models that are more predictive of disease states and drug responses.
| - Three-dimensional, porous alginate cell culture platform
- Chemically defined, animal-origin free material
- Supports formation of 3D cellular aggregates that more closely reflect normal cell morphology and behavior
- Easy visualization of cells
- Non-enzymatic cell recovery within minutes
- Lyophilized product available in 6-well, 24-well, and 96-well plate formats
|
12684015,12684031,12684023,12684049,A1098201,A1098202, A1091501, A1134001
AlgiMatrix® Product Information
The AlgiMatrix® 3D Culture System is available in 96 and 24 well formats that integrate well into any workflow. 細胞は、凍結乾燥されたアルギン酸塩スポンジが既に入っている無菌マイクロタイタープレートに、直接接種できます。前処理または他の準備は、必要ありません。
AlgiMatrix® sponge is formulated using pharmaceutical-grade raw material from brown seaweed. 化学的により精製された、毒性のない多孔質構造は、ロット間の一貫性が保たれ、細胞にダメージを与えることなく、細胞の導入と養分供給に優れが性能を示します。 The AlgiMatrix® sponge is biodegradable and is stable at room temperature.
The AlgiMatrix® 3D Culture System is suitable for a broad range of procedures; including Multicellular tumor spheroid assays (MCTS), hepatocyte and cardiomyocyte organogenesis studies, co-culture studies, high-throughput drug screening assays, and embryonic stem cell 3D differentiation. AlgiMatrix™ は、細胞ベースでのスクリーニング、ドラッグディスカバリー、in vitro の細胞療法の研究などさまざまな用途でご利用いただけます。
ダウンストリームアプリケーション
スフェロイドの形成後、および実験条件(培養期間、誘導因子他)が目的に達した時点で、目的の解析を行います:
- 細胞のバイアビリティおよび増殖性の評価には、マニュアルに従ってAlgiMatrix™ 3D培養システム内でスフェロイドにAlamar Blue™を添加してください。
- 分離したスフェロイドで測定するには、AlgiMatrix™ 3D培養システムをクエン酸三ナトリウム等の浸透液に溶かします。
- To isolate individual cells, isolate spheroids as described above and add 2 ml TrypLE™ Select or Trypsin-EDTA to a 15 ml centrifuge tube with spheroids, place at 37°C and triturate several times for 15-20 minutes. ダウンストリームアッセイに進みます。
- 抗体染色には、 AlgiMatrix™ 3D培養システムをご使用ください。切片化する前に通常のプロトコルに従い、パラフィンにスフェロイドを包埋します。