showcase.par.39277.image.0.0.1
デザインを刷新してより高速で直感的になったVector NTI® Express Softwareは、Mac OS® X専用のバージョンも搭載しており、Vector NTI Advance® Softwareの信頼性の高いコアツールを最新のインターフェースでご提供します。
新しいプラットフォームを使用したVector NTI® Express Softwareは、新しいツールと機能性を一貫して提供し続けるプラグイン構造を搭載し、バイオインフォマティクスおよび合成生物学の未来をサポートします。
Vector NTI® Express Softwareの動画を見る
お見積りのご請求
ソフトウェアを体験
ダウンロードおよび30日間の試用ライセンスキーは無料です。お客様のデータで、全ての機能をお試しください。
ダウンロード
ご購入
Vector NTI® Express SoftwareLicenseのご購入および特別ライセンスのお見積もり。
ご購入
専用注文書兼お客様登録書
ご注文時にはVector NTI® 製品専用ご注文書ならびにお客様登録書のご提出が必要になります。
ダウンロード
Vector NTI® Express Softwareの新機能
  • 全く新しいインターフェース 直感的に使える合理的なインターフェースで、ツールを探しやすく、使いやすくなりました。 Vector NTI®Express Softwareは、インターネットブラウザーのように、タブによってプロジェクト間の切り換えが可能です。
  • Mac OS® Xに対応 Vector NTI®Express Softwareは、エミュレーションを必要とせずに、Mac OS® X上でご使用いただけます。 また、Windows® 7およびWindows® XP上でもお使いいただけます。
  • プラグインアーキテクチャー 自動アップデートを通じて、Life Technologiesが提供する新しいバイオインフォマティクスツールを、お客様のソフトウェアへシームレスにお届けします。 Vector NTI®Express Softwareは、既存のツールの改良に加え、新しいツールの検索も自動的に実行しますので、お客様がソフトウェアの最新状態を確認する必要はありません。 Vector NTI®Expressは、新しいツールおよび既存ツールの改良があるかどうか自動的に確認します。このため、お客様のソフトウェアを確実に最新の状態に保ちます。
  • 所定のワークフロー コンディグのアセンブリ、Gateway®およびTOPO®クローニング等の作業を、ステップ・バイ・ステップのワークフローで行えます。 プロジェクトに適したGateway®またはTOPO®ベクターをライブラリーから素早く見つけ出し、クローンの構築を簡単に行えます。
  • 次世代シーケンス(NGS)をサポート Ion Torrent PGM™、SOLiD®およびIllumina® HiSeq®といったNGSプラットフォームから出力されたBamファイルは、FASTA形式のファイルに変換した後(SAM toolまたはPicard等のツールを推奨します)、Vector NTI®Express Softwareに読み込んで解析できます。
  • EMBOSSアルゴリズム 標準ベースのバイオインフォマティクスアルゴリズム、解析ファイル(BED、GFF、GTF)のインポートをサポート、ゲノム上のアノテーションとの比較—マルチトラック解析(遺伝子、プロモーター、複数のスプライシングバリアント、転写産物、タンパク質、およびターミネーター)、および論理積演算による新規アノテーション
  • 分子的関係 翻訳、逆翻訳、およびコドン最適化を含め、DNAとタンパク質の関係を研究するための新しいツール。
Vector NTI® Express Softwareの新しいインターフェースによる複数配列アライメントの実行 
所定のワークフローにより、コンティグのアセンブリやGateway®クローニングをステップ・バイ・ステップで簡単に行うことができます。