Search Thermo Fisher Scientific
HBV は被膜が硬いために抽出するのがもっとも難しいウイルスの一つです。高感度検出には、強力な溶解と純粋な DNA が必要です。PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit で HBV ウイルスを効率的に抽出できる性能を調べるため、感染患者の血漿サンプルを、ZeptoMetrix の HBV 核酸テストコントロール(NATtrol)を添加した血漿とともに並べて抽出しました。HBV は、両方の患者の 1:100 に希釈した血漿サンプル(灰色のバー)および NATtrol 添加サンプル(青色のバー)中に検出されました(図 1)。
図 1.PureLink Viral RNA/DNA Mini Kit を使用した、患者サンプルおよび ZeptoMetrix による NATtrol 核酸テストコントロール添加血漿で示される同等の HBV 回収率。PureLink Viral RNA/DNA Kit を使用して、3 x 109 IU/mL を含む感染血漿および 4 x 109 IU/mL を含む HBV 用 ZeptoMetrix 核酸テスト標準品(NATtrol)から HBV を抽出しました。HBV NATtrol の回収率は、患者血漿中の感染性ウイルスの回収率と同等でした。Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX を使用して qPCR を実施しました。NATtrol 添加サンプル(灰色のバー)、HBV 感染血漿(青色のバー)。 |
ZeptoMetrix Corporation 主任研究員 Carleen Pope, M.S. 提供によるデータ。NATtrol 製品の詳細については、www.zeptometrix.com をご覧ください。