Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientificの科学および医療用冷蔵庫は、特定のアプリケーションニーズをサポートする機能や性能が熟考された上で適用されており、これにより、あらゆるラボおよび臨床物質を高い信頼性と安全性で保存します。当社の冷蔵庫は、信頼できる日常的かつ基本的なラボ用途から、重要な生物学的サンプルや医薬品の厳しい要件まで、お客様が必要とする性能と信頼性を実現するように精密に構成されています。
Thermo Scientificラボ用冷蔵庫は信頼性がきわめて高い性能を発揮します。当社の冷蔵庫は、庫内温度の経時変化(ピーク変動)、庫内の温度差(均一性)、庫内の特定位置の温度変動(安定性)などの重要な測定値において、常に優れた性能を実現します。当社は、厳格で実際の検査環境下で、庫内全体でセンサーを使用して冷蔵庫を検査しているため、サンプルが常に安全かつ確実に保存されていることを保証します。
頻繁に冷蔵庫のドアを開けたりサンプルを入れると多大な熱負荷が生じるため、迅速に回復できる冷却能力は重要な性能です。ファンによる強制空気循環と非常に高い冷却能力により、温度の均一性と範囲外温度からの迅速な回復を促進します。この機能は多忙なラボや、温度変動に対する耐性が低い生物学的サンプルに特に重要です。
サーモフィッシャーサイエンティフィックはラボ用冷蔵庫に責任を持っており、可変駆動(V-Drive)コンプレッサーに対して最長10年間の包括的保証を提供しています。当社の冷蔵庫は高い耐久性を実現するよう設計されています。
当社のラボ用冷蔵庫は細部まで考慮され、最高レベル品質の材料を用いて検討されており、低温保存性能と長期耐久性に対する当社の厳しい基準を満たしています。これには、傷がつきにくい重ゲージの冷延鋼板製の内装および外装、物理的および環境的摩耗に耐性がある滑らかな粉体塗装とエポキシ仕上げなどがあります。一体型のシームレスなポリプロピレン製ライナー内装、またはガルベニール製オプションは、内壁の強度と容易なクリーニングをサポートします。独立気泡ガスケットはドアを確実に密閉します。このような一見些細なことでも、積み重なって綿密に設計された冷蔵庫を生み出し、UL、CE、FDA、NFPA、AABB、NSF 456、DIN、OSHAなどの品質、安全、および規制基準や、お客様の耐久性に対する要求を満たせます。
50年以上にわたり、Thermo Scientificのお客様は迅速な応答、リモートサービスと問題解決、および卓越したサービスの実績などによる世界最大規模のラボ機器サービス専門家ネットワークを利用されています。信頼性の高いコンプライアンスおよび予防的メンテナンスプログラムは、安心して製品を使用できるように設計されています。冷蔵庫に不具合が発生した場合でも、迅速に解決され、ダウンタイムを最小限に抑えられることに確信が持てますま。
当社の冷蔵庫は性能を犠牲にすることなく環境の持続可能性を実現するよう設計されています。当社は、エネルギー効率、冷却技術の発展、環境に優しい製造技術や構成材料の使用を重視することで持続可能性に対処しています。
Thermo Scientific TSX冷蔵庫は、ACT環境影響因子のラベル付けプロセスを完了しています。このプロセスは、科学者や調達担当者のニーズに対応し、ラボ製品の環境への影響に関する、第三者によって検証された明確な情報を提供するよう設計されています。ACTラベルの基準は、業界の専門家や外部の利害関係者の意見を取り入れて作成されれています。ACTラベルのプロセスには、製品の持続可能な影響、稼働、および寿命について、第三者による検証が伴います。
Thermo Scientificの環境に優しい冷蔵庫は、ENERGY STAR認定を受けており、性能を損なうことなくエネルギー使用量を削減します。たとえば、高度なコンプレッサーと冷却システムを備えた当社のフルサイズ高性能冷蔵庫は、1日当たりの消費電力がわずか4.6 kW-時で、これは従来の高性能冷蔵庫と比較して32%の削減です。さらに、熱出力の低減はラボや臨床環境でのHVAC負荷を軽減することで、さらにエネルギーを節約します。すべてのTSXおよびTSGシリーズ製品は、米国のEPA ENERGY STAR®認定を受けています。
Thermo Scientific TSXシリーズ高性能冷蔵庫は、米国環境保護庁の重要新規代替品政策(SNAP)、欧州連合のF-Gasコンプライアンス、およびその他の世界中の基準の持続可能性目標をサポートする機能により設計されています。これらの特長には、非CFCおよびHFC混合の環境に優しいR290自然冷媒や、高密度で暑さ2インチ(5.1 cm)のCFC不使用水発砲ウレタン断熱材の使用を含みます。お客様は、Thermo Scientific冷蔵庫が環境により優しい選択でありながら、期待する高レベルの性能を得られることに確信が持てます。
TSXシリーズの冷蔵庫に搭載されている可変駆動(V-Drive)コンプレッサーは、性能とエネルギー効率を飛躍的に向上させます。標準的なコンプレッサーは2段階、フルパワー、またはオフサイクルで稼働するのに対し、革新的なV-Driveは最適な冷却能とエネルギー効率の両方を実現するために、必要に応じて可変速度で動作します。V-Driveコンプレッサーは自動チューニングコントロールとの組み合わせにより冷却強度を調整して、ユニット内外の温度条件に必要なニーズを正確に満たします。その結果、温度均一性の向上、装置の長寿命化、および卓越したエネルギー効率を実現します。
ヘルスケア環境やラボで冷蔵庫を使用する頻度と時間を考慮すると、一見些細なことが大きな違いになる場合があります。当社には70年以上にわたる低温保存装置の製造やお客様とのコラボレーション経験があり、当社の装置はお客様の施設に高い価値を付与するものとして他とは一線を画す設計および工学的機能を実装しています。
直感的に操作できて、アクセスや読み取りが容易なユーザーインターフェースは当て推量を排除し、操作ミスを防止します。適応コントローラーシステムはマルチセンサー検出機能を利用して正確に温度を制御し、CDC、WHO、NSF、およびその他の世界的な機関の現在および将来の規格を満たします。
Thermo Scientific TSXシリーズ高性能冷蔵庫は静音運転を実現し、静かで快適な作業環境を提供します。これらのモデルは前世代の冷蔵庫と比較して、最大10倍静かです。革新的なV-Drive技術は出力音をわずか35 dBAにまで抑制し、これは家庭用冷蔵庫に匹敵します。
当社の冷蔵庫は、サンプルだけでなくユーザーを念頭に置いて設計されています。真空解放ポートはドアの開口を容易にし、磁気式ドアガスケットは確実な閉口を実現します。また、90°ストップを備えた自動閉口ドアは、重労働な在庫管理をサポートします。人間工学に基づいて設計された、滑らかな完全長のリバーシブルドアハンドルはソフトタッチグリップを採用しています。熟考された棚の配置はユーザーの効率を向上させ、身体的負担を軽減し、床の高さでラックをロードする必要を排除します。明るいLED内部照明は、サンプルへの容易なアクセスや識別を補助します。
工場で事前設定され、キーで操作できる設定値に対するセキュリティは、温度およびアラーム設定値をロックすることでエラーを最小限に抑え、改ざんを防止します。温度が範囲外レベルになった際、温度超過/過剰低温、半ドア、または停電に対する聴覚/視覚警告を内蔵したアラームシステムが作業者に警告します。アラーム設定機能には、リングバック、自動リセット、アラーム消音、プッシュボタンテストオプション、およびリモートアラーム連絡があり、安心感を提供します。ドアロックは、貴重なサンプルの保存において、さらなる安全性を実現します。
ワイヤレスモニタリングソリューションはTSXモデルに搭載され、当社のすべての低温保存製品で利用でき、低温流通のコンプライアンスやサンプルの安全性をネットワークまたはクラウド経由で実現します。保存された温度測定値をスマートフォンでいつでもどこでも確認でき、リモートアラームを受信して、サンプルだけでなく装置をより適切に管理できます。
サンプルの種類やアプリケーションニーズの要件に対応できる熟考された構成が、当社の科学および医療グレードの冷蔵庫の豊富なポートフォリの特徴です。当社の冷蔵庫は大まかに3つの製品ラインで提供しており、ラボのニーズに応じた機能と技術を提供します。
TSXシリーズ | TSGシリーズ | TSVシリーズ |
温度の影響を受けやすい重要なラボサンプル用の、もっとも高度なサンプル安全性、エネルギー効率、およびアプリケーション特異性を備えた高性能冷却装置。 | 重要または比較的重要なサンプルの保存、細かい温度制御パラメーター、および優れた操作性を必要とする多忙な環境に適した精密冷蔵装置。 | 重要ではないサンプルやラボの日常ニーズに適した、信頼性が高く、経済的で、かつ操作がシンプルなプラグアンドプレイ冷却装置。 限られた予算条件内で優れた性能を発揮。 |
温度性能 | ||
高性能 - 2~8℃、工場出荷時設定値 | 高精度 - 2~10℃、工場出荷時設定値 | 高信頼性 - 1~12℃、工場出荷時設定値 |
代表的なアプリケーション | ||
精密に制御された保存環境が必要なワクチン、調剤、核酸、高価な試薬、酵素、 および血液製剤。
| 細胞培養培地、電気泳動バッファー、抗体希釈液、試薬、クロマトグラフィー、 臨床検査キット、母乳、医薬品。多忙なラボ用の信頼性の高いサンプル保存。 | 細胞培養培地、染色液、メンブレン、および基礎的な生物学的アプリケーション用の日常的保存。 |
当社の各製品ライン(TSX、TSG、TSV)にはアプリケーションに応じた構成があり、扱うサンプルの種類に適した主要機能や認証を提供します。これらのモデルはお客様の性能要件に正確に適合します。
当社の冷蔵庫/フリーザーの組み合わせは、ラボグレードの低温保存においてシンプルさと汎用性を提供します。プラグアンドプレイで容易に使用できるように設計されており、ラボグレードの耐久性を備えています。
Thermo Scientificの可燃性物質用および防爆型冷蔵庫は、揮発性物質の低温保存や危険な環境での保存の安全性要件を満たすように設計されています。当社の製品は、温度性能、信頼性、NFPAやOSHA規格などのコンプライアンスのニーズに対応します。これらのラボ用冷蔵庫は、発火性物質が通常存在し、火花が発生しない内部キャビネット環境が必要なクラス1、グループCおよびD、クラス1、ゾーン1、グループIIBのエリアで使用するように設計されています。
当社のクロマトグラフィー用冷蔵庫は独自の機能と高度な冷却技術により、クロマトグラフィーアプリケーションをサポートします。これらのユニットは、さらに高い冷却能力、温度均一性、および細かな温度パラメーターに対応するように設計されており、ワークフローをサポートする高度な機能も備えています。内部電源コンセント、チャンバー内のクロマトグラフィー装置への完全なアクセス、LED照明、キー付きドアロック、および適応霜取り機能はお客様の業務に適合します。
血液および血液製剤の保存には、装置上の独特な課題があります。当社の血液および血漿用冷蔵庫はこれらの課題に対処します。当社の高性能装置は工場出荷時設定値が4℃で、低変動、および優れたドア解放後回復を実現することで、重要な保存パラメーターを維持すします。適応型冷却技術はユーザーの習慣に合わせて調整するため、卓越した温度制御とエネルギー効率を実現します。当社の血液バンク用冷蔵庫は、血漿保存のAABB標準準拠製品(SCPP)プログラムの認可を受けています。さらにこれらのユニットは、血液バッグや重い液体物質の負荷に特に適した保存構成や、静かで人間工学に基づく操作性などを備えているため、お客様のアプリケーションに最適です。
多くのワクチンや医薬品は、その効果を維持するために、特に厳格な温度条件を必要とします。この温度から逸脱すると、ワクチンの使用可能性と有効性に大きな影響を与える可能性があります。当社の高性能専用ワクチン冷蔵庫は、CDC、WHO、ANSI/NSF 456、およびその他の世界中のワクチン保存規格を満たすように設計されており、低温流通の要件や製品品質を維持します。当社の高性能薬局用冷蔵庫は調整可能なバスケット式引き出しとガラスドアを備えており、正確に2~8℃での保存が必要なワクチン、医薬品、化学療法剤、およびその他の物質を容易に識別およびアクセスできます。
当社のラボグレード冷蔵庫は、ラボ環境の課題に対応するようは設計されていない冷蔵庫とは異なる特長を備えており、これらの特長にはマイクロプロセッサー制御の設定値、アラーム、時間および温度に応じた自動霜取りシステム、温度のモニタリングと記録、電気出力信号があります。これらの基本的な違いは始まりにすぎません。Thermo Scientificラボ用冷蔵庫は、研究、臨床、および産業ラボにおいて試薬、培地、タンパク質、およびその他のバイオ医薬品サンプルなどの製品を保存する際の日常的な使用に必要な高度な冷却技術、および温度の均一性、安定性、回復の基準を採用しています。さらに、当社のラボグレード冷蔵庫製品ラインは、信頼性、耐久性、人間工学、および環境の持続可能性の面で優れた品質を実現しています。