Search Thermo Fisher Scientific
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、クリーンで高速かつ高収率なバイオ関連の分離に適した堅牢なソリューションを提供しており、その用途はR&Dを始め、大規模な生物製剤、組み換えタンパク質、ワクチン、細胞療法、動物用医薬品、バイオ燃料の生産に至るまで、あらゆる用途に対応可能です。シングルユースの滅菌済み遠心分離ソリューションなど、強化された集菌、浄化、精製のテクニックが発見から商品化までのプロセスを加速し、サンプルの安全性とより高いスループットをもたらします。
ステップ1 集菌:培地から目的生産物の分離と収集 |
ステップ2 浄化:目的生産物からの液体の除去 |
ステップ3 目的生産物の精製と濃縮 |
ハーベストと清澄化 | ||
遠心分離機モデル | ローター | アクセサリーと消耗品 |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
精製と濃縮 | ||
遠心分離機モデル | ローター | 遠心分離モード |
|
| |
|
|
|
大容量ローター | Centri-Touchインターフェース | Auto-DoorおよびAuto-Lidテクノロジー | スケールアップの柔軟性 |
大容量遠心分離機での最先端カーボンファイバーローターの採用は、生産性とパフォーマンスを最大化し、またさまざまなスイングバケットと固定角ローターに対応した柔軟性は、チューブ、バッグ、ボトルに入った各種生産物の処理を可能にします。 | Sorvall BIOSバイオプロセシング遠心分離機では、大型で明るいCentri-Touchインターフェースが採用されているため、ルーチンのプログラムや主要な遠心機機能に容易にアクセスできます。Centri-Vueアプリとのリアルタイム接続により、プロトコルや遠心分離機のステータスを手元のスマートデバイスにてモニタリングできるため、安心感と生産性の向上が得られます。 | 人間工学に基づいた省スペース、省エネルギー設計を実現。ボタンを押すだけで遠心分離機のドアとローターのリッドを開閉できるAuto-DoorおよびAuto-Lidテクノロジー。 当社のバイオプロセス用遠心分離機の性能を損なうことなく高度なエネルギー節約を可能にする、大容量のThermo Scientific Eco-Spinウインドシールドローター。これらの軽量かつ耐食性に優れたローターが、日常的な遠心分離機の使用を最適化します。 | バイオプロセシング遠心分離のスケールアップを可能にする柔軟性。 工業用遠心分離機の大容量モデルは、ラボプロセスのスケールアップにも役立ちます。これらのヘビーデューティーオプションは、バイオ医薬品の研究、開発、および少量生産に最適です。 |
|
|
| ||
Sorvall BIOS 16 | Sorvall BIOS A | Sorvall LYNXシリーズ | Sorvall WX+シリーズ | Sorvall CC40シリーズ |
設備投資なしで、バッチ生産能力と細胞回復を拡張できます。 | 遠心力と容量の向上により、バッチ生産能力を強化。 | バイオリアクターその他のソースから、高い遠心力で細胞培養を迅速かつ効率的に分離して生産を簡単化し、高い安全性と信頼性をもたらします。 | 小さな設置面積で最大100,000 rpmのパフォーマンスが発揮可能なため、ラボのスペースを最大限に有効利用できます。 | ワクチンなど、大量のサンプルの精製ができます。 |
キャパシティー | ||||
---|---|---|---|---|
16 L(8 x 2,000 mLボトル) | 10 L(10 x 1,000 mLボトル) | 6 L(6 x 1,000 mLボトル) 最大堆積物1.35 L | 最大堆積物1.69 L | 最大堆積物8.0 L |
バイオプロセシングでの最大回転速度 | ||||
5,400 rpm | 6,250 rpm | 20,000 rpm | 32,000 rpm | 40,000 rpm |
バイオプロセシングでの最大RCF | ||||
8,500 x g | 12,000 x g | 42,931 x g | 102,000 x g | 118,000 x g |
アプリケーション細胞タイプ | ||||
哺乳類、酵母、細菌 | 哺乳類、酵母、細菌 | 酵母、細菌、タンパク質 | ウイルス、タンパク質 | ウイルス、タンパク質 |
研究用。 各自の用途やアプリケーションに適した製品のパフォーマンスを確保することはお客様の責任にて行われるものとします。