Search Thermo Fisher Scientific
フロアタイプ遠心分離機用ソフトウェアは、簡単で便利な制御やデータロギングを実現する標準機能を搭載し、操作をよりシンプルにします。オプションのアプリケーションは、より高次のモニタリング、データ管理、および規制準拠を可能にする高度機能を提供し、複数の機器とユーザーを有するラボに特に有用です。
名前 | 機能 | 適合性 |
Centri-Track™ | ユーザー、ラン、およびエラーメッセージの記録 (オンボード、エクスポート可能) | 大容量、バイオプロセシング |
Cycle-Log™ | 安全性を確保するためのローターバケット寿命のモニタリング | 大容量、バイオプロセシング |
Centri-Cross™ | 新しい機器で使用するため 既存プロトコルの変換 | 大容量、バイオプロセシング |
Compass | PCでプロトコルの開発とシミュレーション | WX+シリーズ超遠心分離機 |
CCManager | QCと規制準拠のためのデータ収集 | バイオプロセシングCC40NXシリーズ |
名前 | 機能 | 適合性 |
Centri-Log™ Plus | 複数の遠心分離機からデータを収集および管理 | 大容量、バイオプロセシング、高速 |
Centri-Vue™ | 遠心分離機を高度デバイスから機器からリアルタイムでモニタリングおよび制御 | 大容量、バイオプロセシング、高速 |
Log Manager | ラン履歴のモニタリング、保存、および回収 | 超遠心分離機 |
Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plusデータ管理ソフトウェアは、正確で信頼性の高いデータ収集、レポート、およびアーカイブ機能を提供します。このソリューションは、GMPおよび21 CFR Part 11に準拠するための規制および監査活動をサポートします。これは、血液バンキングやバイオプロセシングなどの規制環境下ラボにとって重要な焦点です。
Centri-Log Plusアプリケーションを使用して、複数の遠心分離機を同一ネットワーク上で接続して追跡し、データをPCまたはネットワークドライブに保存できます。このソフトウェアはすべての動作を記録し、、完全な監査証跡を提供します。さらに、Centri-Log Plusソフトウェアでは、ユーザーのアクセスおよび権限を管理でき、ユーザーが許可された操作のみを実行することを確保して、セキュリティを強化できます。
Centri-Log Plusソフトウェアは、PC上に実行パラメーターのリアルタイムデータを表示して、速度、時間、および温度の継続的モニタリングを可能にします。また、プロトコルからの逸脱を通知するため、ラボマネージャーはプロセス管理を最適化できます。このソフトウェアは、グラフィック表示など、すべてのランの電子記録を作成し、包括的データを提供してトレーサビリティを強化します。
Thermo Scientific™ Centri-Vue™アプリケーションを使用して、大容量または高速遠心分離機をシンプルかつリアルタイムで制御できます。Centri-VueアプリをiOS™またはAndroid™のスマートデバイスにダウンロードすると、遠心分離機コントロールパネル、またはスマートデバイスを使用して、遠心分離機を開始から完了まで操作できます。
Centri-Vueアプリは無人操作をサポートします。そのため、遠心分離器の検索と選択、ランの開始と停止、エラーと実行状況の確認、実行の完了時間の把握を、オフィスやラボスペースから離れることなく実行できます。
Centri-Vueアプリを使用すると、もっとも都合のよい場所から遠心分離機を管理および操作して、貴重な時間を節約できます。このソフトウェアは、遠心分離機のメイン画面をスマートデバイスに複製するため、モニタリングを容易にします。
Log Managerソフトウェアは、ネットワークに接続された最大16台の超遠心分離機をリアルタイムでモニタリングし、21 CFR Part 11に準拠する必要があるラボに監査証跡を提供します。このソフトウェアは暗号化されたデータファイルを作成し、ラン条件をリアルタイムでグラフィック表示するため、利便性が向上します。Log Managerは、WX+およびMTX/MX+シリーズの超遠心分離機に対応しています。
Log Managerでは、接続された超遠心分離機の詳細な動作状況を確認できます。ウィンドウをスクロールして追加パラメーターを表示させたり、コメントを追加できます。