Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™フロアタイプ遠心分離機は、大容量の血液処理、研究、および産業スケールのバイオプロセシングから、DNAの複雑な密度グラジエント分離まで、幅広いアプリケーションに対応します。フロアタイプ遠心分離機には4つのカテゴリーがあり、それぞれは多様なローターのポートフォリオを提供します。
特定のアプリケーションに最適なモデルを選択したり、複数のユーザーやタスクを有するラボには柔軟性の高いモデルを選択できます。内蔵のソフトウェアは遠心の制御とモニタリングを簡素化ます。容量、速度、および設置面積に合った構成や、自動ローター識別、高耐久性を選択できます。
|
|
|
|
一般的なアプリケーション | |||
細胞生物学、創薬、ナノテクノロジーにおけるハイパフォーマンスアプリケーション | 複数の細胞および細胞下分離、研究、ダウンストリームのバイオプロセシング | 血液バンキング、研究 | 細胞採取、回収、清澄化、精製、および濃縮、ワクチン製造、密度グラジエント分離 |
最大容量 | |||
6☓250 mLボトル |
6☓1,000 mLボトル | 16☓ 500 mL(血液バッグ) 8☓2,000 mL(ボトル) |
8☓2,000 mLボトル |
パフォーマンス(最大速度、最大RCF) | |||
150,000 rpm 1,048,680 x g |
29,000 rpm 100,605 x g |
5,400 rpm 8,500 x g |
6,250 rpm 12,000 x g
5,400 rpm 8,500 x g |
適合ローター | |||
スイングバケット、固定角、垂直角およびネオ角、連続フロー/ゾーン分けなど、35以上のオプション | スイングバケット、大容量用固定角、高速、高RCF、連続フロー/ ゾーン分け |
大容量のスイングバケット、固定角、特定アプリケーション専用 | 大容量スイングバケット、固定角 |
卓上型構成 | |||
--- | --- | --- | |
自動ローターID | |||
--- | 対応ローターで | 対応ローターで | |
ディスプレイタイプ | |||
タッチスクリーン | Centri-Touch™タッチスクリーン | ||
高耐久性仕様 | |||
--- | --- |
||
水冷仕様 | |||
--- |
--- |
--- |
最大容量:各処理で遠心分離できる合計容量。
パフォーマンス:遠心分離機とローターの組み合わせによって決定。アプリケーションに必要な最大回転数(rpm)と相対遠心力(RCFまたはg力)の効力。
ニーズを満たすフロアタイプの遠心分離機カテゴリーを特定して、さまざまなモデルを探索し、ラボに最適なモデルをお選びください。