当社のオービタルシェーカーをバーチャルで体験し、お客様のラボに最適な製品を選択しくてださい
当社の3D製品ツアーでは、各モデルを表示、回転、ズーム、探究して製品を体感できます。各ツアーは、主要な特長や機能に関する詳細な説明を含んでいます。
Solarisインキュベーション/コールドシェイカー
Thermo Scientific Solarisオービタルシェイカーは、信頼性と技術革新の高い基準を確立しています。多忙な研究やGLP/GMPラボにおける要求の厳しいアプリケーション用に頑丈に設計されたこれらの製品は、人間工学に基づいた新しい設計と重要な機能強化を組み合わせており、時間の節約、プロセスの保護、科学の推進に役立ちます。
MaxQ 8000インキュベーション/コールドスタッカブルシェイカー
Thermo Scientific MaxQ 8000インキュベーションスタッカブルシェーカーは、性能を犠牲にすることなく床の上に2~3段積み重ねられるように設計されており、貴重なラボスペースを節約できます。これらの積み重ね可能なシェーカーは、3段まで積み重ねられた最高速度での運転に耐久性を有しており、HEPAフィルターを備えているため、チャンバー内の空気が清潔に保たれ、交差汚染が低減します。また、スライドアウトプラットフォームにより便利な100%サンプルアクセスを実現します。スタッキングキットは各ユニットに含まれており、追加コストはかかりません。