Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Solarisオービタルシェーカーは、信頼性と技術革新の高い基準を確立しています。多忙な研究やGLP/GMPラボにおける要求の厳しいアプリケーション用に頑丈に設計されたこれらの製品は、人間工学に基づいた新しい設計と重要な機能強化を組み合わせており、時間の節約、プロセスの保護、科学の推進に役立ちます。
細胞・遺伝子治療
分子生物学/生化学
バイオプロセシング
* ラボ用機器と組み合わせたSolarisシェーカーの安全な操作にはお客様の責任の元ご利用ください。
製品名 | プラットフォームサイズ | モデル | カタログ番号 | 製品リンク |
Solaris小型オープンエアシェーカー | 12" x 14" | Solaris 2000 | SK2000 | |
Solaris大型オープンエアシェイカー | 18" x 30" | Solaris 4000 | SK4000 | |
Solaris小型インキュベーションシェーカー | 11" x 14" | Solaris 2000 I | SK2001 | |
Solaris小型低温インキュベーションシェーカー | 11" x 14" | Solaris 2000 R | SK2002 | |
Solaris大型インキュベーションシェーカー | 18" x 18" | Solaris 4000 I | SK4001 | |
Solaris大型低温インキュベーションシェーカー | 18" x 18" | Solaris 4000 R | SK4002 |