汎用性の高い自動化分注において、優れた簡便性と精度を実現します。
使いやすいThermo Scientific Multidrop試薬ディスペンサはラボのニーズに優れた柔軟性と性能で応えます。 製薬およびバイオテクノロジーラボにおける液体分注のさまざまな要件をサポートするように設計されています。コンパクトなThermo Scientific Multidropディスペンサーは卓上サイズのコンパクト設計、直観的に操作できるインターフェースはセットアップとプログラミングが容易です。卓越した精度と再現性でスピーディーに試薬類をプレート分注するので、より迅速に試験を実施でき生産性を向上します。
Multidrop Combi
Multidrop Combi+
Multidrop Combi SMART+
photo of multidrop combi nl
Multidrop Combi nL
ユーザーインターフェース
オンボードインターフェース
または
FILLit PCソフトウェア
オンボードインターフェース
または
FILLit PCソフトウェア
オンボードインターフェース
または
FILLit PCソフトウェア
容量
0.5~2500 µl 0.5~2500 µl 50 nl~50 µL
容量の増加
スモールチューブディスペンスカセット:0.5~50 μL、0.5 μl刻み
スタンダードチューブディスペンスカセット:5~2,000 µL、5 µL刻み
スモールチューブディスペンスカセット:0.5~50 μL、0.5 μl刻み
スタンダードチューブディスペンスカセット:5~2,000 µL、5 µL刻み
1 nL刻み50~999nL、
10 nL刻み
1.00~9.99 µL、
100 nL刻み10.0~50.0 µL、
FILLitソフトウェア1 nL刻み
分注容量調整機能カラム毎カラム毎ウェル毎
デッドボリューム
< 1 mL容量範囲:0.5~50 µL
<7 mL容量範囲:>50 µL
(高価な試薬の損失を防ぐために、試薬を元のリザーバーに戻すことができます)
< 1 mL容量範囲:0.5~50 µL
<7 mL容量範囲:>50 µL
(高価な試薬の損失を防ぐために、試薬を元のリザーバーに戻すことができます)
<1.2 mL
プレートフォーマット
9~1,536ウェルプレート:96および384ディープウェルおよびラックフォーマットのチューブを含む(プレート高さ:5~50 mm)9~1,536ウェルプレート:96および384ディープウェルおよびラックフォーマットのチューブを含む(プレート高さ:5~50 mm)6~1536ウェルプレート;
96および384チューブのラックフォーマットを含む 
プレートの高さ調整
自動自動自動
オートメーション/ロボット対応
分注方式
ペリスタポンプペリスタポンプ加圧バルブシステム
サイズ
14.0 x 8.6 x 12.9 in.
(35.6 x 21.8 x 32.8 cm)
14.0 x 8.6 x 12.9 in.
(35.6 x 21.8 x 32.8 cm)
14 x 8.6 x 14.8 in
(35.5 x 22 x 37.5 cm)
重量20.1 lb/9.1 kg20.1 lb/9.1 kg21.2 lb/9.6 kg
*Multidrop Combi SMART+はRFIDを利用してカセットの使用状況を追跡します
お手持ちのThermo Scientific Multidrop試薬ディスペンサーのコントロールを強化します。Thermo Scientific FILLitソフトウェアは使いやすいツールで、PCから直接、あるいは装置のメモリーに転送して実行できるプロトコルを迅速に作成できます。
特長:
  • 異なる製造元のプレートを含む幅広いプレートリストから選択できます。
  • 充填用として個別のウェル(Multidrop Combi nL)、行(Multidrop Combi nL)、または列を選択できます
  • ユーザーが作成したプロトコルはデータベースに格納でき、その後それを使用したり変更できます。
  • プロトコルは、スタンドアロンでの使用のために装置にダウンロードしたり、変更するためにMultidropからPCに転送することもできます。
ソフトウェアのダウンロード
Thermo Scientific Multidrop用ディスペンスカセットは広い容量範囲と多様な試薬に対応できる最適なソリューションを提供し、最高の性能と結果を得ることができます。スタンダードおよびスモールチューブカセットとSMART+バージョンを選択でき、分注寿命データを保存できます。
 Multidrop Combiカセット選択ガイドをダウンロード ›
Multidrop Combi+
Multidrop Combi SMART+
photo of multidrop combi nl
Multidrop Combi nL
ユーザーインターフェース
オンボードインターフェース
または
FILLit PCソフトウェア
オンボードインターフェース
または
FILLit PCソフトウェア
オンボードインターフェース
または
FILLit PCソフトウェア
容量
0.5~2500 µl 0.5~2500 µl 50 nl~50 µL
容量の増加
スモールチューブディスペンスカセット:0.5~50 μL、0.5 μl刻み
スタンダードチューブディスペンスカセット:5~2,000 µL、5 µL刻み
スモールチューブディスペンスカセット:0.5~50 μL、0.5 μl刻み
スタンダードチューブディスペンスカセット:5~2,000 µL、5 µL刻み
1 nL刻み50~999nL、
10 nL刻み
1.00~9.99 µL、
100 nL刻み10.0~50.0 µL、
FILLitソフトウェア1 nL刻み
分注容量調整機能カラム毎カラム毎ウェル毎
デッドボリューム
< 1 mL容量範囲:0.5~50 µL
<7 mL容量範囲:>50 µL
(高価な試薬の損失を防ぐために、試薬を元のリザーバーに戻すことができます)
< 1 mL容量範囲:0.5~50 µL
<7 mL容量範囲:>50 µL
(高価な試薬の損失を防ぐために、試薬を元のリザーバーに戻すことができます)
<1.2 mL
プレートフォーマット
9~1,536ウェルプレート:96および384ディープウェルおよびラックフォーマットのチューブを含む(プレート高さ:5~50 mm)9~1,536ウェルプレート:96および384ディープウェルおよびラックフォーマットのチューブを含む(プレート高さ:5~50 mm)6~1536ウェルプレート;
96および384チューブのラックフォーマットを含む 
プレートの高さ調整
自動自動自動
オートメーション/ロボット対応
分注方式
ペリスタポンプペリスタポンプ加圧バルブシステム
サイズ
14.0 x 8.6 x 12.9 in.
(35.6 x 21.8 x 32.8 cm)
14.0 x 8.6 x 12.9 in.
(35.6 x 21.8 x 32.8 cm)
14 x 8.6 x 14.8 in
(35.5 x 22 x 37.5 cm)
重量20.1 lb/9.1 kg20.1 lb/9.1 kg21.2 lb/9.6 kg
*Multidrop Combi SMART+はRFIDを利用してカセットの使用状況を追跡します
お手持ちのThermo Scientific Multidrop試薬ディスペンサーのコントロールを強化します。Thermo Scientific FILLitソフトウェアは使いやすいツールで、PCから直接、あるいは装置のメモリーに転送して実行できるプロトコルを迅速に作成できます。
特長:
  • 異なる製造元のプレートを含む幅広いプレートリストから選択できます。
  • 充填用として個別のウェル(Multidrop Combi nL)、行(Multidrop Combi nL)、または列を選択できます
  • ユーザーが作成したプロトコルはデータベースに格納でき、その後それを使用したり変更できます。
  • プロトコルは、スタンドアロンでの使用のために装置にダウンロードしたり、変更するためにMultidropからPCに転送することもできます。
ソフトウェアのダウンロード
Thermo Scientific Multidrop用ディスペンスカセットは広い容量範囲と多様な試薬に対応できる最適なソリューションを提供し、最高の性能と結果を得ることができます。スタンダードおよびスモールチューブカセットとSMART+バージョンを選択でき、分注寿命データを保存できます。
 Multidrop Combiカセット選択ガイドをダウンロード ›
関連動画
Multidrop Combi+およびMultidrop Combi Smart+試薬ディスペンサーは、簡単で迅速かつ正確な分注を実現します。 
Multidrop Combi nLは50 nL~50 µLの範囲で正確かつ信頼性ある分注が可能
Multidrop Pico
Multidrop Pico 8
Multidrop Pico 1
ユーザーインターフェース
PicoIT PCソフトウェアPicoIT PCソフトウェア
分注容量範囲
11 pL~20 µL
または
1 nL~200 µL
11 pL~20 µL
または
1 nL~200 µL
プレートフォーマット
12、24、48、96、384、1,536ウェルプレート12、24、48、96、384ウェルプレート
プレートの高さ調整
自動手動
オートメーション/ロボット対応
不可
分注方式
非接触式デジタル分注
非接触式デジタル分注
応用例
薬物併用試験、生化学アッセイ、細胞アッセイ、DMPK、二次スクリーニング、合成化学、アッセイ開発、qPCR、酵素プロファイリング、抗体療法、SAR、およびスポッティング
サイズ47 x 38 x 32 cm31 x 28 x 20 cm
重量14.1 kg5.9 kg
使いやすいMultidrop PicoITソフトウェアプラットフォームは、アプリケーションに特化したウィザードとハイライトされたローディングガイドを備えているため、プレートのセットアップと操作を簡単かつ迅速に行えます。1ウェルおよび8ウェルフォーマットで提供し、さまざまなスループットや、試薬およびサンプルに対応します。
プログラム済みプロトコルは以下を提供します。
  • 選択済みの液体情報
  • テンプレート外コントロールを含むシンプルなレイアウト 
  • 反応液量とプレートタイプをあらかじめ設定しておきます
  • あらかじめ設定された反復回数
Multidrop Pico 8
Multidrop Pico 1
ユーザーインターフェース
PicoIT PCソフトウェアPicoIT PCソフトウェア
分注容量範囲
11 pL~20 µL
または
1 nL~200 µL
11 pL~20 µL
または
1 nL~200 µL
プレートフォーマット
12、24、48、96、384、1,536ウェルプレート12、24、48、96、384ウェルプレート
プレートの高さ調整
自動手動
オートメーション/ロボット対応
不可
分注方式
非接触式デジタル分注
非接触式デジタル分注
応用例
薬物併用試験、生化学アッセイ、細胞アッセイ、DMPK、二次スクリーニング、合成化学、アッセイ開発、qPCR、酵素プロファイリング、抗体療法、SAR、およびスポッティング
サイズ47 x 38 x 32 cm31 x 28 x 20 cm
重量14.1 kg5.9 kg
使いやすいMultidrop PicoITソフトウェアプラットフォームは、アプリケーションに特化したウィザードとハイライトされたローディングガイドを備えているため、プレートのセットアップと操作を簡単かつ迅速に行えます。1ウェルおよび8ウェルフォーマットで提供し、さまざまなスループットや、試薬およびサンプルに対応します。
プログラム済みプロトコルは以下を提供します。
  • 選択済みの液体情報
  • テンプレート外コントロールを含むシンプルなレイアウト 
  • 反応液量とプレートタイプをあらかじめ設定しておきます
  • あらかじめ設定された反復回数
関連動画
高性能Picoデジタルディスペンサー
Multidrop Pico 8—製品をご覧ください
ピコの内部をご覧ください
pico-3d-tour
注:このツールは、Chrome、Firefox、またはSafariブラウザで最適にお使いいただけます。  
リソース