Search Thermo Fisher Scientific
水質基準に対応するためにはラボでの幅広い測定アプリケーションに対応する高度な溶存酸素測定手法がが必要です。。Orionの先進デスクトップメーターおよびプレミアムデスクトップメーターは、ポーラログラフィー技術と光学技術の両方を選択して測定できる柔軟性を備えています。Orion Star A213メーターには、気密性インキュベーションのためにDOボトルに取り付けるために必要なBODスターラープローブを備えた専用キットが用意されています。
水蒸気飽和空気、空気飽和水、Winkler滴定を使用したカスタム値、またはゼロ点の各オプションを使用してキャリブレーションを実施することができます。Orionアドバンスまたはプレミアム溶存酸素メーターを使用すると、日時スタンプ付きの2,000データポイントセットを記録したり、USBまたはRS232を介してキャリブレーションやデータ記録をプリンターやコンピューターに容易に送信できます。
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro RDO/DO (VSTAR30シリーズ) | Orion Star A213 RDO/DO (STARA2130シリーズ) | Orion Lab Star DO113 DO (Lab Starシリーズ) | |
多用途で高性能なラボ測定用システム | 使いやすく信頼性の高いラボメーター | 経済的でシンプルな ラボ用メーター | |
好適な 用途: | 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、工業 | 水、 廃水、 化学、受託試験 | 教育、 環境、 発電 |
互換性のあるプローブ | 光学、ポーラログラフ | 光学、ポーラログラフ | ポーラログラフ |
DO範囲(ポーラログラフ) | 0~90 mg/L、0~600% | 0~90 mg/L、0~600% | 0~30 mg/L、0~300% |
DO範囲(RDO光学) | 0~50 mg/L、0~500% | 0~50 mg/L、0~500% | --- |
DOキャリブレーションモード | 水飽和空気、空気飽和水、手動(Winkler)、ゼロポイント | 水飽和空気、空気飽和水、手動(Winkler)、ゼロポイント | 100%飽和度、0%飽和度;カスタム濃度値 |
大気圧補正 | 内蔵気圧計により自動 | 内蔵気圧計により自動 | 手動で入力された値により自動 |
塩分補正 | 導電率モジュールおよびプローブにより自動、または手動入力 | 手動係数入力により自動 | 手動係数入力により自動 |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 | 有 |
チャンネル数 | 4、モジュールでカスタマイズ可能 | 1 | 1 |
撹拌プローブ入力端子 | 2 | 1 | --- |
データログ | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | モードあたり30 | 10 | 1 |
IDオプション | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | サンプルID、ユーザーID | --- |
データエクスポートのオプション | コンピューターまたはプリンター | コンピューターまたはプリンター | コンピューターまたはプリンター |
電源 | ユニバーサル、1000150~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号LSTAR-PWR)、9 DCアダプター、1.3 A |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリで生産性を向上できます。メーターアクセサリ › |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Star A323溶存酸素 (STARA3230シリーズ) | Orion Star A223溶存酸素 (STARA2230シリーズ) | Orion Star A123溶存酸素 (STARA1230シリーズ) | |
互換性のあるプローブ | RDO、ポーラログラフ | RDO、ポーラログラフ | ポーラログラフ |
DO範囲(ポーラログラフ) | 0~600%飽和度 | 0~600%飽和度 | 0~200%飽和 |
DO範囲(RDO光学) | 0~50 mg/L | 0~50 mg/L | --- |
DOキャリブレーションモード | 水蒸気飽和空気、空気飽和水、手動(Winkler)、およびゼロ点 | 水蒸気飽和空気、空気飽和水、手動(Winkler)、およびゼロ点 | 水飽和空気、手動(Winkler) |
大気圧補正 | 400~850 mmHg、 自動または手動 | 400~850 mmHg、 自動または手動 | --- |
塩分補正 | 0~45 ppt | 0~45 ppt | 0~45 |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 | --- |
チャンネル数 | 1 | 1 | 1 |
データログ | 5,000件、日時スタンプ付 | 1,000件、日時スタンプ付 | 50件 |
データエクスポートのオプション | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
ACアダプター | オプション—ユニバーサル、 100~240 VAC | オプション—ユニバーサル、 100~240 VAC | オプション—ユニバーサル、 100~240 VAC |
バッテリー電源 | 単4電池込み | 単4電池込み | 単4電池込み |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリで生産性を向上できます。メーターアクセサリ › |
アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|
Eutech DO2700溶存酸素ベンチメーター | Eutech 1730溶存酸素ベンチメーター | |
経済的で日常的なラボ用メーター | 低予算でシンプルなラボ用メーター | |
互換性のあるプローブ | ポーラログラフ | ガルバニック |
DO範囲(ポーラログラフ) | 0.00~50.00 mg/L;0~600.0%飽和 | --- |
DO範囲(ガルバニック) | --- | 0~30 mg/L;0~300.0%飽和 |
DOキャリブレーションモード | 水飽和空気、ゼロ点、手動(Winkler) | 100%および0%飽和、手動濃度値(Winkler) |
大気圧補正 | 内蔵気圧計により自動 | 手動で値を入力された値により自動 |
塩分補正 | 手動で値を入力された値により自動 | 手動で値を入力された値により自動 |
範囲(温度) | 0.0~50.0℃ | -5.0~105.0℃ |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 |
チャンネル数 | 1 | 1 |
撹拌プローブ入力端子 | 有 | --- |
データログ | 500件、日付/時間付 | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | 直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存 | 活性溶存酸素、時間と日付の温度 |
データエクスポートのオプション | RS232 | コンピューターまたはプリンター |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号EB1700PWR)、9 DCアダプター、1.3 A |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Eutech DO 450ポータブル溶存酸素メーター | Eutech DO 600ポータブル溶存酸素メーター | Eutech DO 6+ポータブル溶存酸素メーター | |
互換性のあるプローブ | RDO | ポーラログラフ | ポーラログラフ |
DO範囲(ポーラログラフ) | --- | 0~90.00 mg/Lまたはppm | 0.00~19.99 mg/Lまたはppm |
DO範囲(RDO光学) | 0~200%、0~20 ppm/mg/L | --- | --- |
DOキャリブレーションモード | ゼロおよび飽和 | 2点(0%、100%)、 1点(mg/L) | 2点(0%、100%)、 1点(mg/L) |
大気圧補正 | マニュアル | 450~825 mmHg/ 59.9~109.9 kPa | 500~1499 mmHg/ 66.6~199.9 kPa(手動入力) |
塩分補正 | マニュアル | 0.0~50.0 ppt(手動入力) | 0.0~50.0 ppt(手動入力) |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 | --- |
チャンネル数 | 1 | 1 | 1 |
データログ | 500件、日時スタンプ付 | 500件、日時スタンプ付 | --- |
データエクスポートのオプション | USBまたはRS232 | IrDA、RS232C(LED経由) | --- |
ACアダプター | 9 V DCアダプター、1.3 A (100/240V、SMPS)(オプション) | 9 V DCアダプター | --- |
バッテリー電源 | 単3乾電池2本(付属) | 付属—単3 x 4本 | 単4電池4本 |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro RDO/DO (VSTAR30シリーズ) | Orion Star A213 RDO/DO (STARA2130シリーズ) | Orion Lab Star DO113 DO (Lab Starシリーズ) | |
多用途で高性能なラボ測定用システム | 使いやすく信頼性の高いラボメーター | 経済的でシンプルな ラボ用メーター | |
好適な 用途: | 製薬、バイオテクノロジー、食品および飲料、工業 | 水、 廃水、 化学、受託試験 | 教育、 環境、 発電 |
互換性のあるプローブ | 光学、ポーラログラフ | 光学、ポーラログラフ | ポーラログラフ |
DO範囲(ポーラログラフ) | 0~90 mg/L、0~600% | 0~90 mg/L、0~600% | 0~30 mg/L、0~300% |
DO範囲(RDO光学) | 0~50 mg/L、0~500% | 0~50 mg/L、0~500% | --- |
DOキャリブレーションモード | 水飽和空気、空気飽和水、手動(Winkler)、ゼロポイント | 水飽和空気、空気飽和水、手動(Winkler)、ゼロポイント | 100%飽和度、0%飽和度;カスタム濃度値 |
大気圧補正 | 内蔵気圧計により自動 | 内蔵気圧計により自動 | 手動で入力された値により自動 |
塩分補正 | 導電率モジュールおよびプローブにより自動、または手動入力 | 手動係数入力により自動 | 手動係数入力により自動 |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 | 有 |
チャンネル数 | 4、モジュールでカスタマイズ可能 | 1 | 1 |
撹拌プローブ入力端子 | 2 | 1 | --- |
データログ | 2,000件、日付/時間付 | 2,000件、日付/時間付 | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | モードあたり30 | 10 | 1 |
IDオプション | 電極ID、サンプルID、ユーザーID | サンプルID、ユーザーID | --- |
データエクスポートのオプション | コンピューターまたはプリンター | コンピューターまたはプリンター | コンピューターまたはプリンター |
電源 | ユニバーサル、1000150~240 V、50~60 Hz(カタログ番号STARA-PWR) | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号1010003)または単3乾電池4本 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号LSTAR-PWR)、9 DCアダプター、1.3 A |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリで生産性を向上できます。メーターアクセサリ › |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Star A323溶存酸素 (STARA3230シリーズ) | Orion Star A223溶存酸素 (STARA2230シリーズ) | Orion Star A123溶存酸素 (STARA1230シリーズ) | |
互換性のあるプローブ | RDO、ポーラログラフ | RDO、ポーラログラフ | ポーラログラフ |
DO範囲(ポーラログラフ) | 0~600%飽和度 | 0~600%飽和度 | 0~200%飽和 |
DO範囲(RDO光学) | 0~50 mg/L | 0~50 mg/L | --- |
DOキャリブレーションモード | 水蒸気飽和空気、空気飽和水、手動(Winkler)、およびゼロ点 | 水蒸気飽和空気、空気飽和水、手動(Winkler)、およびゼロ点 | 水飽和空気、手動(Winkler) |
大気圧補正 | 400~850 mmHg、 自動または手動 | 400~850 mmHg、 自動または手動 | --- |
塩分補正 | 0~45 ppt | 0~45 ppt | 0~45 |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 | --- |
チャンネル数 | 1 | 1 | 1 |
データログ | 5,000件、日時スタンプ付 | 1,000件、日時スタンプ付 | 50件 |
データエクスポートのオプション | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
ACアダプター | オプション—ユニバーサル、 100~240 VAC | オプション—ユニバーサル、 100~240 VAC | オプション—ユニバーサル、 100~240 VAC |
バッテリー電源 | 単4電池込み | 単4電池込み | 単4電池込み |
ベンチトップおよびポータブルメーター用アクセサリで生産性を向上できます。メーターアクセサリ › |
アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|
Eutech DO2700溶存酸素ベンチメーター | Eutech 1730溶存酸素ベンチメーター | |
経済的で日常的なラボ用メーター | 低予算でシンプルなラボ用メーター | |
互換性のあるプローブ | ポーラログラフ | ガルバニック |
DO範囲(ポーラログラフ) | 0.00~50.00 mg/L;0~600.0%飽和 | --- |
DO範囲(ガルバニック) | --- | 0~30 mg/L;0~300.0%飽和 |
DOキャリブレーションモード | 水飽和空気、ゼロ点、手動(Winkler) | 100%および0%飽和、手動濃度値(Winkler) |
大気圧補正 | 内蔵気圧計により自動 | 手動で値を入力された値により自動 |
塩分補正 | 手動で値を入力された値により自動 | 手動で値を入力された値により自動 |
範囲(温度) | 0.0~50.0℃ | -5.0~105.0℃ |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 |
チャンネル数 | 1 | 1 |
撹拌プローブ入力端子 | 有 | --- |
データログ | 500件、日付/時間付 | 500件、日付/時間付 |
校正ログ | 直近のデータをメーターで表示可能、かつメーターのメモリーに保存 | 活性溶存酸素、時間と日付の温度 |
データエクスポートのオプション | RS232 | コンピューターまたはプリンター |
電源 | ユニバーサル、100~240 V、50/60 Hz、カタログ番号60X426401 | ユニバーサル、100~240 V、50~60 Hz(カタログ番号EB1700PWR)、9 DCアダプター、1.3 A |
プレミアム | アドバンス | ベーシック | |
---|---|---|---|
Eutech DO 450ポータブル溶存酸素メーター | Eutech DO 600ポータブル溶存酸素メーター | Eutech DO 6+ポータブル溶存酸素メーター | |
互換性のあるプローブ | RDO | ポーラログラフ | ポーラログラフ |
DO範囲(ポーラログラフ) | --- | 0~90.00 mg/Lまたはppm | 0.00~19.99 mg/Lまたはppm |
DO範囲(RDO光学) | 0~200%、0~20 ppm/mg/L | --- | --- |
DOキャリブレーションモード | ゼロおよび飽和 | 2点(0%、100%)、 1点(mg/L) | 2点(0%、100%)、 1点(mg/L) |
大気圧補正 | マニュアル | 450~825 mmHg/ 59.9~109.9 kPa | 500~1499 mmHg/ 66.6~199.9 kPa(手動入力) |
塩分補正 | マニュアル | 0.0~50.0 ppt(手動入力) | 0.0~50.0 ppt(手動入力) |
バックライトディスプレイ | 有 | 有 | --- |
チャンネル数 | 1 | 1 | 1 |
データログ | 500件、日時スタンプ付 | 500件、日時スタンプ付 | --- |
データエクスポートのオプション | USBまたはRS232 | IrDA、RS232C(LED経由) | --- |
ACアダプター | 9 V DCアダプター、1.3 A (100/240V、SMPS)(オプション) | 9 V DCアダプター | --- |
バッテリー電源 | 単3乾電池2本(付属) | 付属—単3 x 4本 | 単4電池4本 |
pH、イオン濃度、導電率、溶存酸素、温度を1台のパワフルなメーターだけで測定できます。当社のベンチトップおよびポータブルタイプのマルチメーターは、ラボや屋外で使いやすく、結果が簡単に得らるように設計されています。
ベンチメーターおよびポータブルメーター用アクセサリは、繰り返しになる作業を簡単に実施できるようにし、作業者と装置の保護のために安全な保管と持ち運びができます。
すべてのメーターアクセサリを見る›
Thermo Scientific Orion Lab Star DO113溶存酸素メーターは、さまざまなレベルの技術的専門知識を持つユーザーがいるラボや、日常的な溶存酸素測定の校正と使用を簡単に行えるメーターを必要とするユーザー用に設計されています。Orion Lab Star溶存酸素メーターで利用できる機能については、この動画をご覧ください。
水質分析や水精製に関する疑問を解決したり、稼動中の製品をご覧になったりできます。以下の詳細をご覧ください:
· pHおよびマルチパラメーターベンチトップ・ポータブルメーター
· 電極(pH、イオン特異的(ISE)、導電率、溶存酸素)
· 電位差滴定装置
· 分光光度計
· ·純水装置システム
規制遵守要件に関する国際規格:
パラメーター | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国MEP | USP | EP | AOAC | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293(A、B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壌/固形廃棄物のpH | SW-846 9040Cおよび9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16~994.18 | USDA NRCS | |||
導電率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510(B) | D1125(A) | 7888 | N/A | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(塩分濃度) |
溶存酸素 | 4500-O(G) | D888(B、C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210(B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
フッ素 | SW-846 9214 | 4500-F(C) | D1179(B) | 10359 | GB7484 | ||||
アンモニア | 4500-NH3(D、E) | D1426(B) | 6778 | ||||||
硝酸塩 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3(D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2(G) | D4658 | ||||||
シアン化合物 | SW-846 9213 | 4500-CN(F) | D2036(A) | ||||||
塩素 | SW-846 9212 | 4500-Cl(D) | D512(C) | GB11896 | |||||
臭素 | SW-846 9211 |
SM:Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(水および廃水に関する標準検査法)。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:American Society for Testing and Materials(米国材料試験協会) | |
ISO:International Organization for Standardization(国際標準化機構) | |
USP:United States Pharmacopeia(米国薬局方) | |
EP:European Pharmacopeia(欧州薬局方) | |
中国MEP:China Ministry of Environmental Protection(中国環境保護部) | |
AOAC:Association of Official Analytical Chemists(米国公定分析化学者協会) | |
NRCS:Natural Resources Conservation Service(米国農務省自然資源保全局) | |
PSS-78:Practical Salinity Scale of 1978(実用塩分スケール1978) | |
FDA:Food and Drug Administration(米国食品医薬品局) | |
USDA:United Stated Department of Agriculture(米国農務省) |
Thermo Scientific Orionベンチおよびポータブルメーターのバリデーションサービスおよび適格性評価(IQ/OQ)サービスをご利用になれます ›
ナレッジベース:Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate、AquaSensors製品の分析証明書およびSDSは、こちらからアクセスできます。
Orionメーター用ソフトウェアおよびアップグレード
Thermo Scientific Orionベンチトップおよびポータブルメーターは、正確で安定した測定結果を常に提供するように設計されています。今すぐソフトウェアをアップグレードして生産性を向上させてください。