Microtube Racks
当社は、ベンチスペースを重視したさまざまなマイクロチューブラックソリューションを提供しており、実験の実行、輸送、保存中にラボの作業スペースを整理できます。お客様のニーズに最適なラックをお選びください。 
汎用マイクロチューブラックの選択
NalgeneマイクロチューブラックNalgene浮遊マイクロチュー
ブラック
Thermo Scientific FlipstripラックThermo Scientificリバーシブル
ラック
Thermo Scientific FlipperラックThermo Scientific 4-way Flipper
オートクレーブ可能。過酷なラボ環境でも耐えられる頑丈な
ラック。 
遺伝子学、微生物学、および免疫学ラボに最適。フリーザーからウォーターバスに適合するため、マイクロチューブの融解やインキュベーションに対応。角型のラックは乱流に対応し、丸型のラックは400 mLおよび1000 mLのNalgeneビーカーに適合。1.5 mL/2.0 mLチューブから0.2 mLチューブへの移送をサポート:大きい
チューブ12本をラックの上部に水平に配置し、12連の0.2 mLチューブストリップを各大きいチューブの下に垂直に配置。ラックを裏返すと、もう一方面に0.5 mLチューブ96本を保持可能。 
小チューブ用フリッパー
ラック。両面使用可能で、0.2 mLのPCRチューブを一方の面に、0.5 mLのPCRチューブをもう一方の面に保持。
大チューブ用フリッパー
ラック。両面使用可能で、0.2 mLのチューブを一方の面に、1.5 mL/2.0 mLの
チューブをもう一方の面に保持。
好みの方向に
ひっくり返すことが可能。4面使用可能なこの
ラックは、0.5 mLマイクロ
チューブ、1.5/2.0 mLマイクロチューブ、15 mLコニカルチューブ、50 mLコニカルチューブの4種類のチューブサイズに対応
Resmer製造技術ポリプロピレンリサイクルプラスチックリサイクルプラスチックポリプロピレンポリプロピレン
蓋なし蓋なし透明な蓋付き透明な蓋付き透明な蓋付き蓋なし
ハンドル付きハンドル付きサイドレールハンドル付きサイドレールハンドル付きサイドレールハンドル付きハンドルなし
オートクレーブ可オートクレーブ不可;温度範囲
–70℃~100℃
オートクレーブ不可オートクレーブ不可オートクレーブ不可オートクレーブ不可
片面片面両面両面両面4面
数字および文字で表示されるチューブ位置数字および文字で表示される
チューブ位置
数字および文字で表示される
チューブ位置
数字および文字で表示される
チューブ位置
数字および文字で表示される
チューブ位置
数字および文字で表示される
チューブ位置
積み重ね可能保存用に入れ子可能積み重ね可能積み重ね可能積み重ね可能積み重ね可能
水中で浮遊しない浮遊水中で浮遊しない水中で浮遊しない水中で浮遊しない水中で浮遊しない
32本の1.5 mLマイクロチューブを保持1.0、1.2, 1.5、および2.0 mL
チューブを保持
12本の1.5 mLまたは2.0 mLチューブと、96本の0.2 mLチューブを保持もう一方の面は96本の0.5 mLチューブを保持一方の面に96本の0.2 mLチューブを、他方の面に96本の0.5 mLチューブを保持一方の面に96本の0.5 mLチューブを、他方の面に96本の1.5/2.0 mLチューブを保持32本の0.5、1.5、2.0 mL
チューブ、12本の15 mLチューブ、または4本の50 mLチューブを保持
4 x 6配列4 x 4配列
チューブ20本(丸型ラック)
チューブ8本(丸型ラック)
8 x 12配列、および一つの面はさらに12本8 x 12配列8 x 12配列さまさなな配列
白色白色/透明蛍光の緑色、ピンク色、オレンジ色、および組み合わせ蛍光の緑色、ピンク色、オレンジ色、および組み合わせ蛍光の緑色、ピンク色、オレンジ色 蛍光の緑色、ピンク色、オレンジ色 
関連製品
リソース
適合証明書
購入されたThermo Scientific NalgeneおよびNunc製品の適合証明書と照射証明書(該当製品のみ)を受け取ることが出来ます
リクエストを送る 
サポート
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションのサポートは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。