Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Nalgene記録管理製品は、研究室の記録や研究員に役立ちます。ハードカバーノートは、ラボの化学的な滴下や流出による化学的腐食に耐性のあるポリエチレンコーティングカバーを備えています。記録保護機能を強化するための耐腐食性の高いポリマー用紙を使用したNalgene PolyPaperノート(鉛筆の使用が不可)または鉛筆が使用可能な普通紙のノートからお選びください。
個別の文書作成には、単一シートのポリオレフィンプラスチックペーパーもご利用いただけます。厳しい天候によって記録紙に損傷を与える可能性がある現場データ収集に最適です。耐薬品性ポリオレフィンプラスチックの粘着ラベルとNalgeneラボマーカーを使用して、実験用試薬、サンプル容器、プラスチック製およびガラス製実験器具にラベルを貼ることが可能です。
PolyPaperラボノート | ファイバーペーパーページ付 実験ノート | ファイバーペーパーページ付 実験ノート | ファイバーペーパーページ付 実験ノート | ファイバーペーパーページ付 実験ノート | デラックス実験ノート |
非常に耐薬品性のあるポリペーパーページ | レターサイズ、格子付き普通紙ページ | レターサイズ、罫線付き普通紙ページ | A4リーガルサイズ、格子付きプレーンペーパーページ | A4リーガルサイズ、罫線付きプレーンペーパーページ | 数字が2倍になり、酸フリーのグリッド付き普通紙 |
6300-1000 | 6301-1000 | 6301-2000 | 6301-3000 | 6301-4000 | 6501-1000 |
黒色 | フォレストグリーン色カバー | バーガンディーカバー | フォレストグリーンカバー | バーガンディーカバー | バーガンディーカバー |
PolyPaperページ | 木材パルプ繊維ページ | 木材パルプ繊維ページ | 木材パルプ繊維ページ | 木材パルプ繊維ページ | 無酸木材パルプ繊維ページ |
カスタムサイズ用紙: 9.25 x 11.25 in. (23 x 29 cm) | レターサイズ用紙: 8.5 x 11 in. (22 x 28 cm) | レターサイズ用紙: 8.5 x 11 in. (22 x 28cm) | A4(リーガル)サイズ用紙: 8.75 x 11.25 in. (22.2 x 29 cm) | A4(リーガル)サイズ用紙: 8.75 x 11.25 in. (22.2 x 29 cm) | レターサイズ用紙: 8.5 x 11 in. (22 x 28cm) |
格子付き | 格子付き | 罫線付き | 格子付き | 罫線付き | 格子付き |
100ページ | 96ページ | 96ページ | 96ページ | 96ページ | 184ページ |
ボールペンと油性ペンを使用できます | すべての書き込み装置に対応します | すべての書き込み装置に対応します | すべての書き込み装置に対応します | すべての書き込み装置に対応します | すべての書き込み装置に対応します |
Right-to-Knowカスタムラベリングシステム
Thermo Scientific Nalgene Right-to-Knowカスタムラベリングシステムを使用して、化学物質とその特性を識別するラベルを作成できます。
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択に関しては、Nalgene Technical Support Representative チームにお電話ください(+1.585.586.8800または米国トールフリー番号+1.800.625.4327)、またはEメール
(technicalsupport@thermofisher.com)までお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイス、および英国からは、テクニカルサポートに電話(+800 1234 9696(トールフリー)または +49.6184.90.6321)、またはEメール(techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com)までお問い合わせください。
規制対応:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene Regulatory Support(RocRegSupport@thermofisher.com)までご連絡ください