Bench protectors
Nalgene Versi-Dry表面プロテクターは、実験室をより安全な場所にするお手伝いをします。 
Thermo Scientific Versi-Dryベンチプロテクターは、こぼれた液体をすばやく吸収し、壊れやすい実験器具のクッションとなります。Versi-Dry素材を作業台プロテクター、棚用ライナー、キャビネット用ライナーとして、またはこぼれた液体を拭き取るのに使用できます。滑りにくいポリエチレン製の裏面により、ベンチトップや他のラボ表面を液体の滴下やこぼれによる損傷や汚染から保護します。布のような上部層は長寿命で、濡れていても外れません。Thermo Scientific Nalgeneクリーンシートは厚さ3mmの密閉セルポリエチレンフォーム製で、ベンチ、引き出し、シンクライナー、または滴定の下地として使用できます。CleanSheetsは、クッション性と非吸収性の液体バリア保護を備えています。 
お客様に最適な表面プロテクターはどれですか?
Versi-Dry
表面プロテクター
Super Versi-Dry
表面プロテクター
CleanSheets
ポリエチレン製ベンチライナー
750 mL/m2の液体を吸収1,050 mL/m2の液体を吸収非吸収性
マットサイズ:
46 x 51 cm;18 x 20 in.
マットサイズ:
46 x 51 cm;18 x 20 in.
46 x 102cm;18 x 40 in.
51 x 110cm;20 x 43 in.
マットサイズ:
マットでは利用不可
ロールサイズ:
51 cm x 30 m;20 in. x 100 ft.
51 cm x 46m;20 in. x 150 ft.
51 cm x 91m;20 in. x 300 ft.
ロールサイズ:
51 cm x 30 m;20 in. x 100 ft.
51 cm x 76m;20 in. x 250 ft.
102cm x 61m;40 in. x 200 ft.
ロールサイズ:
31cm x 15.2m;12 in. x 50 ft.
46cm x 15.2m;18 in. x 50 ft.
白い繊維の表層青い繊維の表層 
NA
ポリエチレン製の台紙ポリエチレン製の台紙白色0.125"(3.2 mm)
厚いクローズドセル
ポリエチレンフォーム
Thermo Scientific表面プロテクターは、次のような化学物質の流出から保護します。
アセトン
フッ化水素酸、10%*
水酸化カリウム、30%*
水酸化アンモニウム、30%*
塩化メチレン
硫酸、10%
塩素系漂白剤 
メチルエチルケトン(MEK)
水酸化ナトリウム、10N*
クロロベンゼン
メチルイソブチルケトン(MIBK)
トルエン
クロロホルム 
ミネラルスピリット
キシレン
エタノールアミン
硝酸、10%*
塩酸、10%*
リン酸、10%*
*テストされた最高濃度
リソース
適合証明書
購入されたThermo Scientific NalgeneおよびNunc製品の適合証明書と照射証明書(該当製品のみ)を受け取ることが出来ます。
リクエストを送る 
サポート
化学物質別およびアプリケーションの使用可能温度などの詳細はNalgene化学薬品耐性表を参照するか、technicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。