Search Thermo Fisher Scientific
幅広いオートメーションチップにより、Thermo Scientificはリキッドハンドリングのニーズに応えるソリューションを提供します。当社の製品は正確かつ精密な性能により効率の向上に役立ちます。当社には、さまざまなリキッドハンドリングワークステーションおよびピペッティングヘッドのバリエーションに適合するように設計された200個のオートメーションチップが用意されています。
当社のオートメーションチップのすべての生産ロットは、次の4つの具体的な分野に焦点を当てた徹底的な品質検査を受けています。視覚的、寸法的、機能的、純度*
検査の焦点 | 詳細 |
外観: | 歪み、ショートショット、泡、曇り、ニットライン、および傷を特定します |
寸法 | チップの長さ、真直度、内径/外径などの物理的属性を測定します |
機能 | チップと実際のワークステーションとの相互作用をテストします。チップのフィット//シールとピペッティング性能(%CV)と適切なチップの取り外し |
純度 | RNA、DNA、RNase、DNase、パイロジェン、ATPを含まない製品の無菌性を保証します。 |
Tecan | Beckman | Revvity | Qiagen | Eppendorf |
---|---|---|---|---|
Tecan Freedom Evo Tecan Te-MO Tecan Genesis | Beckman Biomek FX Beckman Biomek NX Beckman Biomek 3000 | JANUS MultiPROBE II PerkinElmer SciClone PerkinElmer Zephyr | BioRobot 3000/8000/9600/9604 | epMotion |
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.