Search Thermo Fisher Scientific
製品は簡単に選択できるように、ピペットチップとオートメーションチップの2つの一般的なカテゴリーに分類されています。
比較表
製品ライン | ||||
Finntip Flex | SoftFit-L | |||
---|---|---|---|---|
製品名 | ||||
Thermo Scientific ClipTipテクノロジーは、軽いタッチでチップを所定の位置にしっかりとロックし、すべてのチャンネルを密閉します。チップが緩んだり漏れたりするリスクを排除するのに役立ちます。 | Thermo Scientific ARTユニバーサルフィットバリアピペットチップの独自技術は、エアロゾルによる汚染から一貫した信頼性の高い保護を提供し、再現性のある結果の提供、効率の向上、要求の厳しいアプリケーションでのサンプルの損失に伴うコストの削減を実現します。 | Thermo Scientific Finnpipetteに最適に適合するように設計されたチップで、最適なパフォーマンス、精密度、および正確度を実現します。 | 柔らかく柔軟なカラーでデザインされているため、人間工学に基づいてFinnpipetteに適合し、パフォーマンスと快適性を最大限に高めます。 チップの着脱力を低減し、手の負担を軽減します。 | Rainin LTSスタイルピペットに適合するように設計されています。円筒形のカラー形状とポジティブストップデザインが、人間工学に基づいた正確なフィット感を提供します。 |
フォーマット | ||||
96および384 | 96 | 96および384 | 96 | 96 |
容量範囲 | ||||
12.5~1,250 µL | 10~1,250 µL | 10 µl ~10 mL | 10 µl~10 mL | 20~1200 µL |
パッケージオプション | ||||
ラック–ヒンジ付きフタ リロードインサート リロードタワー | ラック–ヒンジ付きフタ ラック–リフトオフリッド リロードインサート リロードタワー | ラック–ヒンジ付きフタ リロードインサート リロードタワー | ラック–ヒンジ付きフタ リロードインサート リロードタワー | ラック–ヒンジ付きフタ ラック–リフトオフリッド リロードインサート リロードタワー |
ピペット適合性 | ||||
E1–ClipTipイコライザ E1 –ClipTip F1 – ClipTip | Finnpipette F1およびF2 Finnpipette Novus Gilsonピペット Eppendorfピペット
| Finnpipette F1 Finnpipette F2 Finnpipette Novus | Finnpipette F1 Finnpipette F2 Finnpipette Novus | Rainin LTS |
温度範囲 | ||||
凍結サンプルから気相液体窒素まで** | 凍結サンプルから気相液体窒素まで* | 常温~-80℃※1 |
比較表
ブランド | ||||
Tecan | Beckman | Revvity | Qiagen | Eppendorf |
---|---|---|---|---|
フォーマット | ||||
96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
チップサイズ | ||||
10~1000 µL | 10~200 µL | 10~1,000 µL | 300~1,000 µL | 50~1,000 µL |
リキッドハンドラーとの互換性 | ||||
Te-Mo Freedom EVO Genesis Fluent*
| Biomek FX Biomek NX Biomek 3000 | JANUS Zephyr Fontus | BioRobot 3000 BioRobot 8000 BioRobot 9600 BioRobot 9604 | epMotion |
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.