Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Finntipピペットチップは、あらゆるピペッティングニーズに応える信頼性と汎用性に優れたソリューションです。これらのチップは、精度と品質を念頭に置いて設計されており、実験において正確性と再現性を提供します。Finntipピペットチップは0.2 µl~10 mLの幅広い容量をご用意しており、さまざまなサンプル量とピペットアプリケーションに対応します。
チップタイプ | 利点 | 推奨用途 |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
マイクロポイントチップ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ピペッティングのスタイルは人により異なります。お客様の Finnpipette と互換性のあるチップを組み合わせ、あらゆる組合せでお客様のピペッティングテクニックが最適な正確度と精密度で最良に機能するシステムにしてください。
要件 | Finnpipette | 推奨されるチップ | 性能 |
---|---|---|---|
高い人間工学性 | Finnpipette F1 | Finntip Flex
|
|
耐久性 | Finnpipette F2
| Finntip
|
|
ハイスループット | Finnpipette Novus | Finntip Flex |
|
FinntipラックおよびFinnpipetteは容量別にカラーコードされており、適合するチップを一目で容易に選択できます。
色 | 容量範囲 | |
---|---|---|
ピンク | 10 µL | |
紫色 | 20 µL | |
| ターコイズ | 50 µL |
黄色 | 200/250 µL | |
| オレンジ | 300 µL |
青色 | 1000 µL | |
| 緑色 | 5 mL |
| 赤色 | 10 mL |
パッケージタイプ | 特長 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
個別包装 |
|
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.