Search Thermo Fisher Scientific
SoftFit-Lピペットチップは、Rainin LTSスタイルのピペットに適合するように特別に設計されています。円筒形のカラーとポジティブストップ設計により、正確なフィットが可能になり、取り付け力と取り外し力が軽減されます。5種類の必要なチップ容量を用意しており、個々のアプリケーションに適したチップを簡単に選択できます。SoftFit-Lチップは、Rainin LTSピペットチップと同等の正確性、精度、快適性を提供します。
チップタイプ | 利点 | 推奨用途 |
---|---|---|
ピペットを汚染しないようにエアロゾルをブロックし、サンプルのクロスコンタミネーションを防止 |
| |
| 経済的で高品質チップ |
|
疎水性構造により、サンプルデリバリーを最大化し、高価な試薬を節約 |
|
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.