Search Thermo Fisher Scientific
お客様のワークフローに適したピペットを使用して、日々のピペッティングのニーズにお応えします。正確度と精密度を向上させたい場合は、マニュアル、電動、シングルチャンネル、およびマルチチャンネルのピペットをご用意しています。
製品名 | ||
F1-ClipTipピペッティングシステムは、正確なサンプル量を得るためにすべてのチャンネルを完全に密閉し、新たな発見を加速する貴重な時間を節約します。チップをピペットに押し付けなくなりました。軽い力で各チップはピペットにしっかりとクリップされ、チップをイジェクトするまで密閉されます。F1-ClipTipは、一貫性のある再現性のあるピペッティングをサポートします。 | Thermo Scientific Finnpipette F1システムピペットの容量調整機能をお楽しみください。静かで簡単に容量を設定でき、よりしっかりとした感触を得るためのテクスチャー調整ノブが装備されています。調整可能なフィンガーレストおよび軽量設計によりパフォーマンスを損なうことなく最高の快適性を実現します。ユーザーの快適性を最大限に高め、負担を軽減する軽量設計で、最適な精度と人間工学を実現します。 | Finnpipette F2ピペットは、堅牢性と耐久性が不可欠な、要求の厳しいアプリケーションの課題に対応します。スマートで頑丈な設計の可変容量ピペットは、過酷な化学薬品やUVの有害な影響に耐える頑丈なPVDFコンポーネントで製造されています。これらの容量可変ピペットは、分解することなく完全にオートクレーブ可能です。最適なパフォーマンス、精密度、正確度を実現するために、明確に設計されたチップを幅広く取り揃えています。 |
チャンネル | ||
シングル、8、12チャンネル | シングル、8、12~16チャンネル | シングル、8、12~16チャンネル |
フォーマット | ||
可変および固定容量 | 可変および固定容量 | 可変および固定容量 |
容量範囲 | ||
0.1~1,000 µl(可変) 10~1,000 µ L(固定) | 0.2~10,000 µl(可変) 10~10,000 µ L(固定) | 0.2~10,000 µl(可変) 10~10,000 µ L(固定) |
| ||
---|---|---|
製品名 | ||
E1-ClipTipピペットは、正確かつ効率的な液体の取り扱いを実現するように設計されています。ボタンを押すだけで正確な分注量をサポートする電子制御システムを備えています。ClipTipテクノロジーは、漏れのないサンプルの吸引と排出を実現します。人間工学に基づいた設計と軽量構造により、ピペットは快適で疲労なくピペット操作を可能にします。 | Equalizerピペットはリキッドハンドリングに革命をもたらした最先端のラボ用機器です。 イコライザーは、チップ間隔を調整可能にしてさまざまなラボウェアフォーマット間で複数のサンプルを移送できるように設計されており、シングルチャンネルマニュアルピペットと比較して時間と繰り返しを節約できます。ClipTipテクノロジーは、漏れのない確実なサンプル吸引と排出をサポートし、クロスコンタミネーションのリスクを最小限に抑えます。 | Finnpipette Novusピペットは、正確で効率的なピペッティング用に設計された、信頼性が高く汎用性の高いラボツールです。軽量で人間工学に基づいた設計により、長時間の使用でも快適で疲労なくピペット操作を行えます。ユーザーフレンドリーなインターフェースと直感的な操作により、ピペットはピペッティング作業を簡素化し、ラボの生産性を向上させます。耐久性の高い構造と高品質材料のため、科学者や研究者にとって、耐久性と長寿命のピペットとして適しています。 |
チャンネル | ||
シングル、8、12、16チャンネル | 6、8、12チャンネル | 8、12、16チャンネル |
容量範囲 | ||
0.5~1250 µL | 0.5~1250 µL | 1~5,000 µL |
Fine Tip | Special purpose | Exra Long | Exact Volume | Capillary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Options | |||||||
Bulb draw (mL): 0.3、0.9、1.8、2.2、2.4、 2.8、3.0、4.7、6.2、7.4 |
Bulb draw (mL): 0.8、1.8、2.1、3.2、3.5、 4.3、7.4 |
Stem diameter (mm): 2.5、3.0、8.0 |
Stem diameter (mm): 1.2、3.0、4.6、6.1 |
Bulb draw (mL): 0.2、3.3 |
長さ: 9 in.(22.5 cm) 12 in.(30.0 cm) |
分注容量(µl): 20、40、50、60、80、 100、150、200、250、300、 400だ |
容量(µL): 25、50 |
アプリケーション | |||||||
Rapid transfer, controlled drop size, calibrated transfer |
Remove separate liquids, dispense small drops |
Genomic and proteomic, reagent prep, drop additions to culture plates |
Sample preparation, layering in columns, transfers in columns, loading gels |
Assay development, research lab |
Assay development, research lab |
Assay development, research in microbiology, agriculture, veterinary, food |
Liquid transfer, rapid tests, lateral flow assay development |
推奨用途 | |||||||
Larger aperture for creams and gels, oils, industrial slurries, paints, perfumes |
Ideal for measure transfers, drop by drop work, aliquoting |
Loading gels, PCR work, DNA sample removal, feed hybridomas, lipid extraction, atomic absorption, spectroscopy |
Loading gels, PCR, lipid extractions, DNA samples removal, protein assays |
Grear for viscous fluid, paddle for mixing |
Sub-culturing and harvesting cells and tissues; Transferring from large bottle; Removal of supernatant fluids from centrifugation |
Exact volume dispensing, analytical testing Pathogen testing |
Liquid transfer, point of care tests, rapid tests, lateral flow assay development |
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.