Microcentrifuge Tubes
サンプルを安全に調製、移送、保管します
これらの多目的マイクロチューブおよびキャップは、サンプルの調製、移送、保管のいずれの場合でも、確実に使用できます。お客様の用途に適したチューブとキャップをお選びください。
サンプル依頼
お客様のアプリケーションに最適なマイクロチューブをお選びください
スナップキャップ
マイクロチューブ
スクリューキャップ
マイクロチューブ
マイクロタイターチューブSterilin認証済み
ユニバーサル 
短期低温保存
サンプル前処理
インキュベーションおよびウォーターバス
短期保管
サンプル輸送
サンプル収集および移送
連続希釈
サンプル前処理
プレート移送
サンプル前処理
サンプル保存
遠心分離
RNase、DNase、ヒトおよびマウスDNAフリー、パイロジェンフリー
サンプル回収率を最大化する疎水性樹脂
RNase、DNase、ヒトおよびマウスDNAフリー、パイロジェンフリー
低結合性
96ウェルラックフォーマット
容量1.2mL
RNase、DNase、ヒトDNAフリー、およびパイロジェンフリー
漏れ防止 
自立型円錐底
コンテナのロット番号
快適な開閉を実現するベベルキャップ
複数の色があり、サンプル認識が容易
サンプル回収
自動充填およびラベリングシステムをサポートします
確実なシールを提供します
サポートプレートの移送
連続希釈および混合用の追加チューブ容量
一般的な微生物学および分子アプリケーション
大容量のサンプル管理
0.6、1.5、2.0 mL
遠心分離範囲:25~30k x G
目盛りり印
滅菌済みおよび未滅菌
120℃、15 PSI、15分のオートクレーブ可能
8種類の色:褐色、赤、紫、青、黄、緑、オレンジ、ナチュラル
–80℃、–20℃、ドライアイス、ウェットアイス
0.5、1.5、2.0 mL
遠心機範囲:
18~25k x G
Oリングキャップ
滅菌済みおよび未滅菌
スカート付きおよびスカートなし
刻み付きおよび刻みなし
カラーキャップおよびテザーキャップ
–80℃、–20℃、ドライアイス、ウェットアイス
1.2 mL
8ストリップキャップをご利用いただけます
ナチュラルのみ
滅菌済みおよび未滅菌
120℃、15 PSI、15分のオートクレーブ可能
-80℃の保管
25 mL
プレーン、または目盛りおよびマーカースポット付き
無菌的に製造および照射されています 
最大RCF 9,500 x g
-80℃の保管
注文情報注文情報注文情報その他
MCT Selection Tool
遠心分離機用チューブ選択ツール
お客様のアプリケーションに適したスクリューキャップマイクロチューブをお選びください。ツールを選択して、使用可能なすべてのチューブを表示および比較します。
選択ツールを見る
MCT Sample
サンプルの請求
サンプルをリクエストするには、フォームに必要事項を入力してください。提供されるサンプルは異なります。
ご登録
チューブの詳細と特徴
 スクリューキャップマイクロチューブ一般的なアプリケーション:
• 遠心分離
• 非特異的結合
• 透過性および色素の安定性
• pH適合性
• サンプル調製
• 保存
• 形質転換
お客様の保管ニーズに合ったラックをお選びください
当社は、ベンチスペースを重視したさまざまなラックソリューションを提供しており、実験の実施、輸送、保存中にラボの作業スペースを整理できます。
フリップストリップラックリバーシブルラックフリッパーラック4方向フリッパー
ラック
フリーザーラック
保持チューブサイズ:
0.5、1.5、2.0 mL
保持チューブサイズ:
0.5 、2.0 mL
保持チューブサイズ:
0.5、1.5、2.0 mL
保持チューブサイズ:
0.5、1.5、2.0、15、50 mL
保持チューブサイズ:
0.5、1.5、2.0 mL
 8 x 12グリッド8 x 12グリッド8 x 4グリッド9 x 9グリッド
高さ3.81 cm
幅20.32 cm
深さ11.43 cm
高さ3.81 cm
幅20.95 cm
深さ11.43 cm
高さ5.08 cm
幅20.95 cm 
深さ11.43 cm
高さ4.5 cm
幅17.5 cm
深さ9 cm
高さ4.45 cm
幅12.7 cm
深さ12.7 cm
96ウェル
二重壁
96ウェル
二重壁
96ウェル
二重壁
4ウェル
12ウェル
32ウェル
81ウェル
透明な蓋付き透明な蓋付き透明な蓋付き -- 蓋付き
注文情報注文情報注文情報注文情報注文情報
保持チューブサイズ: