デジタルPCR(dPCR)は、正確で高感度の核酸定量を可能にすることで、分子生物学を大幅に進歩させてきました。その用途は、がん研究、感染症診断、遺伝子検査など、さまざまな分野にわたります。dPCRは正確な絶対定量を可能にし、希少変異をも検出できるため、分子生物学的解析を行うに当たって信頼性の高いツールになっています。
希少変異検出
希少変異検出の目的は、多数の野生型ターゲット中におけるごくわずかな変異型を同定することです。希少変異型の検出は特に困難な場合があります。変異のプローブは通常、野生型とは一塩基しか違わないためです。デジタルPCRは、マイクロスケールに区画化し、ターゲットを濃縮することでプローブ配列の類似性に関する課題を克服しています。またdPCRは、希少変異の解析では従来の方法より100倍感度が高く、サンプルをプールできることも高い感度の達成に貢献しています。
テクニカルノート:QuantStudio Absolute Q dPCRシステムでの希少変異定量
細胞および遺伝子治療研究
標準のウイルス価、目的の遺伝子、残存DNAの存在を、標準曲線を使用することなく測定し、迅速、シンプルかつ正確な定量を行います。 
細胞および遺伝子治療開発のための核酸絶対定量の詳細を見る ›
NGSライブラリの定量および検証
デジタルPCRは次世代シーケンシングライブラリを正確な定量し、データ品質と出力を最大化するのに役立ちます。デジタルPCRでは、他のサンプルや標準曲線は必要ないため、変動要因を除去し、正確な結果を確保する役に立ちます。
デジタルPCRを使用した次世代シーケンシングライブラリの定量の詳細を見る ›
デジタルPCRは、ライブラリ定量にとどまらず、次世代シーケンシングを使用して発見されたターゲットを検証するのに最適なパワフルなツールです。たとえば、がん研究の分野では、dPCRとNGSは互いに補完し、発見から臨床モニタリングまで、研究者が目的の変異を調査するのをサポートします。
Webセミナー:リキッドバイオプシーがん研究のための最先端ゲノム技術の未来
Techniques
" ); */ $( ".tabworkflowcontainer" ).addClass( "breakout dark-gray" ); });
Style Sheet for Komodo Tabs