Search Thermo Fisher Scientific
信頼性の高い細胞治療および遺伝子治療を開発するには、開発プロセスのあらゆる段階において品質管理が不可欠です。デジタルPCR(dPCR)は核酸の絶対数を測定できるため、以下のような多くのアプリケーションに使用されます:
ウイルス価やベクターコピー数などの絶対定量が必要な細胞治療および遺伝子治療のワークフローのステップにおいて、dPCRは標準曲線を用いることなく正確な測定を実現します。これにより変動の原因がなくなり、製造プロセスをより堅牢で効率的にできます。
アプリケーションノート:正確で一貫性の高いAAV定量を実現する自動ハイスループットデジタルPCR
マイクロ流体アレイプレート (MAP) テクノロジーは、液滴形成によってマイクロ反応を生成するddPCRプラットフォームとは異なり、20,000以上のマイクロチャンバーへのサンプル充填を可能にし、その>99%を利用することでサンプル損失を最小限に抑えます。
自動化システムによりハイスループットのデジタルPCRが実現され、貴重な時間とリソースを再活用して、スループットを最大化できます。
Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suiteは、シンプルさを維持しながら正確な核酸定量をスケールアップする統合システムソリューションです。
ベクターコピー数(VCN)とは、ターゲット細胞のゲノムに組み込まれたベクターゲノムの数を指します。ウイルス形質導入は変動する可能性があるため、ベクターコピー数の正確な測定は非常に重要な意味を担っており、持続的な導入遺伝子発現のモニタリングや治療用量の決定における重要な指標として機能します。
デジタルPCRは、ターゲット分子を単純にカウントして絶対定量するため、より高い精度と正確性を発揮し、変化が小さい場合でも、コピー数の変動を検出および定量します。
アプリケーションノート:QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムを使用したレンチウイルスベクターの特性評価
詳細をエデュケーションセンターで見る ›
遺伝子および細胞治療では、アデノ随伴ウイルス(AAV)、レンチウイルス、レトロウイルス、ヘルペスウイルス、アデノウイルスなど、遺伝子導入にさまざまなウイルスベクターが使用されています。ウイルス粒子は生細胞内で生成され、その後精製されるため、潜在的な治療薬の濃度を制御することは困難です。正確な組成を示すするために、ウイルス価を正確に、高精度で、一貫をもって測定する必要があります。
Applied Biosystems Absolute Q Viral Titer dPCRアッセイは、ウイルスベクターを容易に、かつ正確に定量します。アッセイは個々に実行することも、ターゲット遺伝子を用いたカスタムアッセイを構築してマルチプレックス化することもできます。
ポスター:QuantStudio Absolute Q dPCRシステムでのrAAVゲノム定量、ウイルス粒子滴定量、および完全体と空のカプシド比率の測定
詳細をエデュケーションセンターで見る ›
ウイルスベクター生成と、その精製や細胞療法のプロセスは、宿主細胞のDNA、マイコプラズマ、およびその他のコンタミネーションによって汚染されやすい環境にあります。このような製品やプロセスに関連する不純物は、高感度で検出およびスクリーニングを実施することで、製品の最高レベルの安全基準を維持し、規制要件を満たす必要があります。
Applied Biosystems Absolute Q Viral Titer dPCRアッセイおよびSEQテクノロジーのキットソリューションは、原材料やプロセス中のサンプルから精製最終産物まで、幅広い種類のサンプル中の汚染を検査するためのシンプルで正確な方法を提供します。
テクニカルノート:QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムを使用した、遺伝子治療開発ワークフローにおける残留プラスミドの定量
アプリケーションノート:残留大腸菌DNAの定量におけるQuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムの評価
詳細をエデュケーションセンターで見る ›
Applied Biosystems Absolute Q Viral Titer dPCRアッセイは、次の特長により、ウイルスベクターを容易に、かつ正確に定量します:
Absolute Q Viral Titer Assayを注文するには、下記のカタログ番号とアッセイID(該当する場合)をThermoFisher.comのクイックオーダーツールに入力して、カートに追加してください。
| ターゲット | 蛍光色素 | カタログ番号 | アッセイID |
Absolute Q Viral Titer Assay | eGFP | VIC-MGB/20X | A53736 | DT2W7KW |
Absolute Q Viral Titer Assay | GFP | VIC-MGB/20X | A53736 | DTFVKJZ |
Absolute Q Viral Titer Assay | SV40 polyA signal | VIC-MGB/20X | A53736 | DTZTDZY |
Absolute Q Viral Titer Assay | AAV ITR-2 | VIC-MGB/20X | A53736 | DTH49PU |
Absolute Q Viral Titer Assay | CMV promoter region | VIC-MGB/20X | A53736 | DTYMJF2 |
既存のTaqMan AssayをQuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムで使用できるように調製します