Applied Biosystems QuantStudio Absolute QデジタルPCRオートランシステムは、シンプルさを保ちながら正確な核酸定量を実現する、統合システムソリューションです。AutoRun Suiteは、フレキシブルな装置構成で、最大72時間のハンズフリーオペレーションを可能にする自動化機能を備えており、合理化された自動化ワークフローによりマルチプレックスdPCRのスループットを最大化します。
以下の機能により、時間とリソースをセーブしながら、スループットの最大化を実現します:
  • パワフルでシンプルなテクノロジー—Autorun Suiteは、QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムを効率的に短時間で稼働し結果取得できるよう設計されています。Absolute Q MAP16 dPCRプレートマイクロ流体アレイプレートテクノロジーを搭載しており、確実な区画化を可能にしながら、ハンズオンの調製時間を短縮して生産性を向上させます。
  • 無人ワークフロー—最大60枚の反応プレートを調製してシステムにロードできるため、オペレーターが操作することなく最長3日間dPCR解析を実行し続けることができます。Thermo Scientific Spinnakerマイクロプレートロボットは、プレートのローディングとアンローディングをシームレスに管理し、人員をより重要なタスクに割くことができます。MAP16 dPCRプレートでのDNAデジタルPCR反応は72時間以上安定しているため、自動ラン間のデータ一貫性を向上させます。
  • スケーラブルスループット—シングルまたはデュアルのQuantStudio Absolute Q dPCRコンフィグレーションを使用して自動化を統合するため、スループットをダイナミックに調整できます。ソフトウエアの革新により、マルチプレートおよびマルチバッチ分析によるスループットニーズの増大に対応し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。すでにQuantStudio Absolute Q dPCRシステムをお持ちですか?既にお持ちのAbsolute Q dPCRシステムは、デジタルPCRオートランシステムのアップグレードに対応しています。
QuantStudio Absolute Q デジタルPCRオートランシステムがどのようにしてシンプルでスケーラブルな自動デジタルPCRワークフローを提供して、一貫したハイスループットを実現するかについてご覧ください
アプリケーションと使用例
デジタルPCRを用いた核酸解析は、細胞治療および遺伝子治療の開発や、がん研究などの分野でますます重要な役割を果たしています。自動デジタルPCR解析は標準曲線不要の高精度絶対定量が高く評価されており、サンプル処理中のばらつきを最小限に抑え、スループットを最適化するのに役立ちます。
主なアプリケーションと用途には以下のものがあります:
テクニカルリソースのダウンロード
ポスター
AutoRun_dPCR_workflow
SLAS 2023のポスター:
ハイスループット自動ワークフローを実現するApplied Biosystems QuanStudio Absolute QデジタルPCRオートランシステム
ダウンロード
AutoRun_AAV_dPCR
SLAS 2023のポスター:
自動デジタルPCRシステムを使用したアデノ随伴ウイルスのハイスループットデータの一貫性
ダウンロード
72hour_stability
SLAS 2023のポスター:
ハイスロットルワークフローにおけるデジタルPCR反応の72時間安定性
ダウンロード
今すぐ視聴する
当社のdPCR製品およびアプリケーションの詳細をご覧ください
absoluteq-viral-titter
Absolute Q Viral Titer dPCRアッセイ
細胞由来のウイルスベクターの正確な絶対定量や遺伝子治療の研究開発のために設計された、ウェットラボで検証済みのウイルス定量dPCRアッセイをご確認ください。
詳細を見る
qualtrak
QualTrak細胞/遺伝子治療ワークフロー
QualTrak細胞/遺伝子治療ワークフローには、研究開発から製造までの開発パイプラインの全ステップにわたるdPCRおよびqPCRの使用例が掲載されています。
詳細を見る
パワフルでシンプルなデジタルPCRワークフロー—スケールアップのために
パワフルでシンプルなデジタルPCRワークフローがさらに簡単になります。調製済みのAbsolute Q MAP16デジタルPCRプレートをプレート保管ラックにセットします。システムの最新ソフトウエアで「start(開始)」をクリックすると、セットされたプレートが自動でロード、アンロード、および処理されるため、その場から離れて別のタスクに集中できます。机に向かって次の実験計画を開始しつつ、ランが完了したら解析済みのデジタルPCRデータを調べることができます。
スループットと自動化のニーズを満たすフレキシブルな構成
QuantStudio Absolute QデジタルPCRオートランシステムは、最大2台のQuantStudio Absolute Q dPCR装置を統合できるよう構成できます。既存のシステムをお持ちですか?すべてのQuantstudio Absolute Q dPCRシステムはデジタルPCR オートランシステムのアップグレードに対応しています。
Dual-configuration
  • 2台のAbsolute Q装置と1台のSpinnakerロボットを含む
  • バイオ医薬品の製造およびQCプロセスに最適
single-configuration
  • 1台のAbsolute Q装置と1台のSpinnakerロボットを含む
  • 小規模生産プロセス、創薬、開発、および臨床試験研究に最適
Upgrade
  • Spinnakerロボット1台を含む
  • 小規模生産プロセス、創薬、開発、および臨床試験研究に最適
Dual-configuration
  • 2台のAbsolute Q装置と1台のSpinnakerロボットを含む
  • バイオ医薬品の製造およびQCプロセスに最適
single-configuration
  • 1台のAbsolute Q装置と1台のSpinnakerロボットを含む
  • 小規模生産プロセス、創薬、開発、および臨床試験研究に最適
Upgrade
  • Spinnakerロボット1台を含む
  • 小規模生産プロセス、創薬、開発、および臨床試験研究に最適
デジタルPCRおよび当社のQuantStudio Absolute Qシステムの詳細をご確認ください
バイオ医薬品開発段階
QualTrakデジタルエクスペリエンス
バイオ医薬品の開発および製造におけるQualTrak dPCRワークフロー、mAb、ワクチン、細胞および遺伝子治療をご覧ください。
QualTrakを見る
アッセイキット
dPCRを使用したウイルス価定量
AAVウイルス価定量におけるAbsolute Q MAPテクノロジーとドロップレットデジタルPCRの比較
ポスターのダウンロード
自動化ワークフローによりセットアップした装置
ラボの自動化—科学を自動化するためのソリューション
科学者の行程をたどって、シンプルなワークフローから複雑なワークフローまでを自動化
詳細を見る
サービスとサポート
包括的なサービスパートナーシップ
当社のサービスおよびサポートチームは、性能チェックを含む設置やトレーニングから、ワークフローアプリケーション、ソフトウエア、およびすべての装置コンポーネントの最適化まですべてに対応し、お客様のラボが最高の状態で迅速に稼働できるようサポートします
答えを得て進む
お客様の個々のニーズに応じて、365日24時間、対面およびリモートでのトラブルシューティングに迅速に対応いたします。当社のサービスパートナーシップには、問題が発生する前に問題を解決するための定期メンテナンス訪問や、ダウンタイムを最小限に抑えてラボが前進し続けるために必要不可欠な修理のための現地在庫部品が含まれます。地域によっては制限がある場合があります