Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムは、独自の<11>マイクロ流体アレイプレート(MAP)テクノロジーを用いたデジタルPCR(dPCR)プラットフォームです。これにより、dPCRに必要なすべてのステップ(コンパートメント化、サーマルサイクリング、データ取得)を単一の装置で実行できます。このdPCRワークフローは、これまでの使い慣れたqPCRワークフローと同様の使いやすさ、ハンズオンタイム、一貫性を実現するために改善されています。
dPCRは、検量線の必要とせず、ばらつきと低精度を克服します。QuantStudio Absolute QデジタルPCRシステムは、1つの装置でワークフローを完結することができ、必要なステップを1つのプレートに統合しています。またこれまで必要だった複数のステップ、複数の機器でのワークフローを1ステップqPCRのようなシンプルなワークフローで実現しています。
The Absolute Qシステムの独自のマイクロ流体アレイプレート(MAP)テクノロジーにより、正確に定義された20,480個のマイクロチャンバーを簡単かつ一貫してデジタル化できます。デッドボリュームが5%未満であるため、すべての反応でサンプルの損失が最小限に抑えられます。
1つの機器、1つのプレート、シンプルなワークフロー
dPCRワークフローから、面倒で大変なサンプルと試薬の準備手順を排除します。QuantStudio Absolute Qシステムの操作は、最低限のスキルで完了するため、ハンズオンタイムは約5分です。
業界をリードする一貫性
マイクロ流体アレイプレート(MAP)テクノロジーを搭載した、QuantStudio AbsoluteQシステムとMAP16 dPCRプレートは、解析されるマイクロチャンバー全体で優れた一貫性を実現します。
サンプル量のロスを最小限に抑えます
MAPテクノロジーの試薬ローディング技術を活用して、他のdPCRプラットフォームが25〜60%であるのに対し、95%以上のインプットサンプルが解析可能です。
データ取得までより速く
マイクロチャンバーの生成、プレートの移動、サンプルの読み取りにかかる貴重な時間を無駄にしないでください。約90分*で、試薬の区画化、サーマルサイクリング、およびデータ収集が単一のシステムに統合され、手動の移し替え手順は必要ありません
*試薬の区画化、サーマルサイクリング、およびデータ収集が含まれます。ランタイムは、アッセイのサーマルサイクリング条件によっては異なる場合があります。
レアターゲットを含むサンプルの場合、サンプルの量は、リキッドバイオプシーアプリケーションでのctDNAの検出など、非常にまれな現象を検出するために重要です。リキッドバイオプシーアッセイでは、通常、高レベルの野生型DNAに存在するレアバリアントを正確かつ正確に定量化することが重要です。
Absolute QリキッドバイオプシーdPCRアッセイは、関連するがんドライバーや治療抵抗性の変異を調べることにより、治療に対する反応と抵抗性をモニタリングするための正確で費用対効果の高い迅速な方法です。
遺伝子治療および細胞治療は、遺伝子導入のためにさまざまなウイルスベクターを利用するため、絶対定量による濃度測定やウイルス力価を正確に、高精度、かつ再現性良く測定する必要があります。
Absolute Q Viral Titer dPCRアッセイにより、ウイルスベクターの簡単で正確な絶対定量が可能になります。アッセイは、単独で使用することも、目的のターゲット遺伝子を使用したカスタムアッセイを使用してマルチプレックスアッセイとしてバイオ医薬品および遺伝子治療研究の品質評価に使用することもできます。
次世代シーケンシング(NGS)テクノロジーの進歩により、実用的なゲノムターゲットの発見が加速しました。最終的なライブラリ製品の正確な定量化は、データ品質と出力の両方を最大化するために重要です。シーケンス前のNGSライブラリの定量化ツールとしてdPCRを利用すると、シーケンスの実行パフォーマンス、データ生成、およびデータ品質を最適化できることが実証されています。
非常にまれなターゲットを持つサンプルの場合、サンプルのインプット量は、非常に珍しい現象を検出する際に影響を与える可能性があります。このテクニカルノートでは、Absolute Q Analysis Softwareのデジタルプーリング機能が、複数のMAP16 dPCRアレイを使用した0.1%の変異アレル頻度(MAF)のレアターゲットの検出について紹介しています。
QuantStudio Absolute QシステムとMAP16アレイの独自の機構により、他のdPCRプラットフォームにはないサンプル数のフレキシビリティが実現します。無駄なくデータ収集を行うために、1つの消耗品プレートを繰り返し使用する方法をご覧ください
蛍光色素の互換性 |
詳細については、下記の光学系の構成表をご参照ください。FAM, HEX, VIC, ABY, ROX, CY5, JUN |
マルチプレックス数 |
4つの光学チャンネル(5つの光学チャネルシステムを持ち、リファレンスとしてROXを使用) |
ダイナミックレンジ |
5 logs |
感度 |
1~100,000コピー |
サンプルスループット |
1ランあたり最大16サンプル 1プレートに4、8、12、16サンプルをセット可能 |
1パーティションあたりのマイクロチャンバー数 |
20,480 |
解析可能なサンプル量の割合 |
95% |
本体寸法 |
620 mm (l) x 600 mm (w) x 540 mm (h) 24.5 (l) x 23.5 (w) x 21 .2 (h) in |
重量 |
約60 kg/132ポンド |
接続 |
Power、USB 3.0 |
冷却モード |
強制対流 |
光源 |
赤色、青色、緑色のハイパワーLED |
光学チャンネル |
5色(固定) |
電源 |
100~240 Vac、50~60 Hz |
電力定格 |
1,200~1,600 W |
電流 |
12 A(110 V)、8.5 A(230 V) |
最大ノイズレベル |
70 dB |
# | 蛍光色素 | 励起フィルターピークλ | 蛍光フィルターピークλ | 検出可能な蛍光色素例 |
1 | 青色 | 466 | 520 | FAM |
2 | 緑色 | 514 | 560 | HEX VIC |
3 | 黄色 | 549 | 589 | ABY |
4 | 赤色 | 589 | 625 | ROX |
5 | 暗赤色 | 630 | 684 | JUN CY5 |
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。