Search Thermo Fisher Scientific
Orbitor RS2マイクロプレートムーバーは、QuantStudio 12K Flex、QuantStudio 7 Pro、QuantStudio 7 FlexリアルタイムPCRシステムに対応可能な卓上型ムーバーで、自動化環境下でのリアルタイムPCR実験を可能にし、サンプル処理能力を向上させます。
異なるプレートストレージオプションがあり、1台または2台でQuantStudio7Proを設置する事が可能
衝突検出と位置モニタリング機能を備えているため、開始位置に戻すことなくムーバーの再動作が可能
性能と使いやすさ、直感的に操作できるダッシュボード、臨機応変な判断を可能にするロジックを組み合わせており、初心者にとっても熟練者にとっても使用が簡単。
360°のワークスペースをフルに活用したサンプルトラッキングと在庫管理を実現
QuantStudioシステム用に設計されたOrbitor RS2マイクロプレートムーバーと、該当する設定済みストレージバンドルを選択できます。
|
|
|
特長 | ||
比類ない速度と確度を備えた、ロバストで高効率の、信頼できる卓上型ムーバー
ほとんどのSBS規格プレートに適合
Momentumワークフロースケジューリングソフトウェアによる操作
|
スタックあたり最大20プレート(96ウェル)を収容
プレート保管および処理用連続アクセスホテル
「空になるまで実行」オプションがあるため、Orbitor RS2が稼働中にプレートを追加可能
0.1 mL、0.2 mLの96ウェルプレート、および384ウェルプレートに最適
|
プレートの保管および処理用ランダムアクセスホテル
1ホテルあたり最大24プレート(384ウェル)を収容
新しいプレートの追加やプレートの実行順序を容易に変更可能
384ウェルプレートに最適で、複数のユーザーで使用可能
96ウェルプレートには不適 |
内容 | ||
Orbitor RS2マイクロプレートムーバー
Momentumワークフロースケジューリングソフトウェア
|
スタック3つ
ベースプレート
|
ホテル3つ
ベースプレート
|
カタログ番号 | ||
A43780、A43779(QuantStudioシステムを2台設置する際に必要) | A43781 | A43782 |
自動化バンドルの構築に必要なカタログ番号 QuantStudio 12K Flex、7 Pro、または7 Flexシステムの他に必要な製品 |
||
Orbitor RS2ムーバーに連続アクセススタックバンドル(カタログ番号A43781)またはランダムアクセスホテルバンドル(カタログ番号A43782)を追加
QuantStudioシステムを2台設置する場合には、自動化バンドルに加え、統合キット(カタログ番号A43779)が必要。 |
A43780 + A43781 | A43780 + A43782 |
OpenArrayリアルタイムPCR装置とOpenArray AccuFillシステムは、1日に数百~数千のサンプルを処理できるため、簡単な操作で、中密度のハイスループット結果を提供します。OpenArray AccuFillシステムは、サンプルをOpenArrayプレートに正確にロードするため、再現性を向上させます。
交換が容易で高性能な交換可能ブロックタイプを使用して、アプリケーションを拡張できます。
|
|
|
|
特長 | |||
Proシステム用の交換可能な96ウェルブロック、0.1 mL
96ウェル0.2 mLブロックと、加熱カバー、アクセサリーを含む
|
交換可能な96ウェルブロック、0.2 mL
96ウェル0.2 mLブロックと、加熱カバー、アクセサリーを含む
|
交換可能な384ウェルブロック
384ウェルブロック、加熱カバー、アクセサリーを含む
|
TaqManアレイカードとともに使用する交換可能なブロック
TACブロックと、ヒートカバー、アクセサリーを含む
|
適合可能な機器 | |||
QuantStudio 6および7 Proシステム | QuantStudio 6および7 Proシステム | QuantStudio 6および7 Proシステム | QuantStudio 7 Proシステムのみ |
カタログ番号 | |||
A45955 | A45953 | A45954 | A45956 |
QuantStudio 12K Flex OpenArrayブロックアップグレードキット(Accufillシステムと併用) | ViiA 7、QuantStudio 6 Flex、QuantStudio 7 Flex、QuantStudio 12k Flexシステム用ブロックアップグレードキット、96ウェル | ViiA 7、QuantStudio 6 Flex、QuantStudio 7 Flex、QuantStudio 12k Flexシステム用ブロックアップグレードキット、384ウェル |
特徴 | ||
ゲノム検証とスクリーニングを高速化し、1日あたり150,000超のデータポイントを取得可能
ほとんどのプロジェクトを迅速化し、数週間ではなく数日で完了 |
96ウェルブロックを使用した稼働が可能
標準の96ウェルブロック(0.2 mL)、加熱カバー、プレートアダプター、およびキャリブレーションキットを含む
|
384ウェルブロックを使用した稼働が可能
384ウェルブロック、加熱カバー、プレートアダプター、およびキャリブレーションキットを含む
|
適合可能な機器 | ||
QuantStudio 12K Flexシステム | QuantStudio 6 Flex、7 Flex、12K Flex、ViiA 7システム | QuantStudio 6 Flex、7 Flex、12K Flex、ViiA 7システム |
カタログ番号 | ||
4471067 | 4453543 | 4453545 |
QuantStudioリアルタイムPCRシステムに完全に対応しています。
TaqManアッセイは、ターゲット特異的プライマーと、遺伝子発現、SNPジェノタイピング、miRNA、変異検出、コピー数多型解析などの特定のアプリケーション用に最適化された1つ以上のプローブで構成されています。2,000万種類以上の設計済みアッセイ、カスタムアッセイ用の使いやすい設計ツール、または独自のアッセイを構築するためのカスタムプライマーおよびプローブなど、当社はqPCRの成功に必要なすべてのものを取り揃えています。
Applied Biosystemsは、すべてのQuantStudio装置で機能するよう最適化された、TaqManケミストリーおよびSYBR Greenケミストリの両方に対応する試薬を提供しています。 アプリケーションに必要な特異性と感度が得られます。