Search Thermo Fisher Scientific
当社のリアルタイムPCRシステムをご確認ください
|
|
|
|
特徴 | |||
変化するスループットニーズに対応する交換可能な複数のブロックオプションによる高い汎用性と、生産性を最大化する独自の統合高度ワークフロー機能 | リモートモニタリング、クラウド対応解析、固定の96ウェルまたは384ウェル(QuantStudio 5システムのみ)ブロックを備え、標準的なqPCRのアプリケーションおよび機能に対応 | ポートフォリオの中でもっとも高い柔軟性を提供し、超ハイスループットのOpenArrayプレートフォーマットに対応 | |
スループット | |||
高 | 中 | 超高 |
ハードウェア | |||
製品の詳細 | |||
96ウェル(0.1 mLブロック) 96ウェル(0.2 mLブロック) 384ウェル TaqManアレイカード(384ウェルカード)へのアップグレード可 *QuantStudio 7 Pro: TaqManアレイカード(384ウェルカード) | 96ウェル(0.1 mLブロック) 96ウェル(0.2 mLブロック) *QuantStudio 5: 384ウェル | 96ウェル(0.2 mLブロック) | 96ウェル(0.1 mLブロック) 96ウェル(0.2 mLブロック) 384ウェル TaqManアレイカード(384ウェルカード) OpenArrayプレート(3,072スルーホール) |
タッチスクリーン寸法 | |||
12.1インチ | 8.5インチ | 10.4インチ | |
ブロックスタイル | |||
交換可能型;特別な工具は不要。ブロック交換は、シンプルな音声コマンドで操作可能。 | 固定 | 固定 | 交換可能型;特別な工具は不要 |
マルチプレックスおよびフィルター | |||
ターゲット数:5または6 21通りのフィルター組み合わせ | QuantStudio 3はターゲット数:最大4
*QuantStudio 5: 限定的 96ウェル、ターゲット数は最大で6、21通りのフィルター組み合わせ 384ウェル、ターゲット数は最大で5 | ターゲット数:最大3 | 96ウェル、ターゲット数は最大で6 384ウェル、ターゲット数は最大で5 21通りのフィルター組み合わせ |
クラウド対応とリモートモニタリング機能 | |||
寸法(H☓W☓D)および重量 | |||
54.7☓33.8☓52.5 cm;38 kg | 40☓27☓50 cm;26 kg | 73.8☓50.5☓672 cm;69.5 kg |
ソフトウェア | |||
21 CFR part 11準拠のサポート |
|||
QuantStudio 7 Pro: セキュリティ、監査、電子署名 パッケージ
QuantStudio 6 Pro: 購入によるパッケージのアップグレードが可能 |
QuantStudio 3: なし
QuantStudio 5: セキュリティ、監査、電子署名 パッケージ |
なし |
オプションのセキュリティ、監査、電子署名 パッケージ |
Wi-Fi接続 |
|||
|
|
|
QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
Dye compatibility |
See Optical Configuration for additional details. FAM, HEX, VIC, ABY, ROX, CY5, JUN |
Optical multiplexing |
Four optical chanels available (five optical channel system, ROX used for reference) |
Dynamic range |
Five logs |
Sensitivity |
1–100,000 copies |
Precision |
±10% |
Sample throughput |
Up to 16 samples per run. MAP16 plate can be run in intervals of four (i.e., 4, 8, 12, or 16) |
Micro-chambers per reaction |
20,480 |
Percentage sample analyzed |
> 95% |
Dimensions (L x W x H) and weight |
620 x 600 x 540 mm; 60 kg |
スループット | 低 |
---|---|
使用可能なフォーマット |
20,000ウェル(チップ) |
マルチプレックスおよびフィルター |
1チップあたり2つのターゲット |
寸法 寸法(H☓W☓D)および重量 |
21☓13.5☓23.3 cm;2.4 kg |
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。